약물 알레르기
알레르기 항원 정보, 증상, 치료
약물 이상반응(ADR)은 예방, 진단 또는 치료용 용량에서 발생하는, 약물에 대한 유해하거나 의도하지 않은 반응입니다. 이런 반응은 누구에게나 발생할 수 있는 예측할 수 있는 반응(유형 A)과 민감성이 높은 사람에게만 발생하는 예측 불가능한 반응(유형 B)으로 분류됩니다. 예측 가능한 반응(유형 A)(예: 부작용, 과다 투여, 약물 상호작용)은 ADR의 가장 일반적인 유형입니다. ADR을 경험한 환자의 약 20~25%에서 예상치 못한 반응(유형 B)이 발생합니다. 이러한 반응은 일반적으로 약품의 약리학적 작용과 관련이 없습니다.1
약물 알레르기는 ADR의 예측할 수 없는 유형(유형 B)에 속하며, ADR의 약 5~10%를 차지합니다.1 즉, 약물 알레르기는 약물(처방 약품, 처방전 없이 살 수 있는 약품, 또는 생약품)에 대한 비정상적인 면역 반응입니다. 약물 알레르기 반응은 약물을 처음 복용하였을 때 또는 반복 노출된 후에 발생할 수 있습니다.2
약물 알레르기 발생과 관련된 위험 요인에는 연령(청년/중년 성인에서 더 흔함), 성별(여성보다 남성에서 덜 발생), 유전적 다형성 및/또는 바이러스 감염(예: HIV, 헤르페스), 약물 반응 기왕력 및 투약 관련 요인(예: 투여 방법, 단일 투여 및 잦은 투여)이 포함됩니다.1
약물 알레르기를 유발하는 일반 약물에는 어떤 것이 있습니까?
어떤 약물이든 알레르기 반응을 유발할 수 있지만, 일반적으로 가장 잘 알려진 약물은 다음과 같습니다.1,2
  • 페니실린
  • 술폰아미드
  • 세팔로스포린
  • 방사선 조영제(RCM)
  • 국소 마취제(예: 노보카인, 리도카인)
  • 전신 마취제
  • 아세틸살리실산/NSAID
진통제와 항생제는 약물 알레르기와 약물 유발성 아나필락시스에 가장 흔히 관여하는 약물 등급이지만, 지역적으로 차이가 있는 것으로 관찰되었습니다.4
의료인과 함께 다음 방문을 준비하십시오. 
증상 추적기를 작성하십시오.
특이 IgE 검사에 대해 알아보기
더 읽어보기
알레르기 반응을 유발할 수 있는 다른 항원이 있습니까?*
약물 알레르기 반응은 약물의 투여 방식(액체, 알약 또는 주사)에 관계없이 발생할 수 있습니다.5 또한 일부 약물은 교차 반응을 보입니다.1 예를 들어, 베타락탐계 항생제에 알레르기가 있는 경우 페니실린, 암피실린, 아목시실린에 교차 반응을 일으킬 수 있습니다.3
알레르기 관리 방법
의사는 다음과 같은 관리 방법을 추천할 것입니다.1,2,6
  • 문제가 되는 약물을 피하거나 중단하십시오.
  • 가능하면 연관성 없는 화학적 구조를 가진 다른 약물로 대체합니다. 그러나 이 때는 교차 반응의 가능성도 고려해야 합니다.
  • 전문의와 치과의사를 비롯한 담당 의사에게 알레르기가 있음을 알리고 진료 기록에 명확하게 표시되어 있는지 확인합니다.
  • 피해야 할 약물(처방전 없이 구매 가능한 약품 포함)을 담당 의사에게 문의하십시오.
  • 특히 심각한 반응 병력이 있는 경우 의료용 알레르기 팔찌나 목걸이 등을 착용하여 반드시 다른 사람이 알 수 있도록 해야 합니다.
담당 전문의는 알레르기 증상을 개선하기 위해 다음 약물 중 하나를 사용하도록 안내할 수 있습니다.
  • 국소 코르티코스테로이드와 경구용 항히스타민제를 사용하면 피부 관련 증상을 개선할 수 있습니다.
함께 있는 사람이 알레르기 반응과 쇼크 징후를 보인다면 신속하게 대응해야 합니다. 맥박이 약하고 빠르게 뛰는지, 호흡곤란이 있는지, 피부가 차갑고 축축하며 창백한지, 착란이 있는지, 의식이 흐려지는지 확인하십시오. 즉각 취해야 할 조치: 
  • 현지 응급 구조대에 전화하십시오.
  • 환자가 다리를 위로 올리고 누워 있는지 확인합니다.
  • 아나필락시스의 징후가 분명하면 즉시 에피네프린 또는 아드레날린(사용 가능한 경우)을 투여합니다.
  • 환자의 맥박과 호흡을 확인하고 필요한 경우 CPR 또는 기타 응급 조치를 실시합니다.
알레르기 관련 정보와 관리 방법에 대한 조언이 필요하십니까?
"알레르기를 가지고 살기" 섹션을 확인해보십시오.
주요 증상
약물 알레르기 반응이 가장 흔하게 그리고 두드러지게 나타나는 부위는 피부입니다.1 실제로 홍역이나 풍진과 유사한 알레르기 반구진발진은 이러한 모든 반응의 약 75%를 차지하는 것으로 추정됩니다. 그러나 증상은 혈청병, 호산구증가증을 동반한 다양한 유형의 발진 및 전신 증상(DRESS, 호산구증가증을 동반한 약물 발진 및 전신 증상), 아나필락시스 등의 장기 반응 또는 전신 반응으로도 나타날 수도 있습니다.3
약물 알레르기의 증상은 다음과 같습니다.2
  • 두드러기
  • 가려움
  • 피부 발진
  • 발열
  • 부어오름
  • 숨가쁨
  • 쌕쌕거림, 콧물
  • 안구 가려움 및 눈물
또한 약물 알레르기는 아나필락시스를 유발할 수 있으며, 그 증상은 다음과 같습니다.2
  • 구역감 또는 복부 경련
  • 구토 또는 설사
  • 기도와 목이 조이고 호흡 곤란 발생
  • 어지러움 또는 현기증
  • 빠르고 약한 맥박
  • 발작
  • 혈압 급강하
  • 의식 상실
다음과 같은 상태 및 관련 증상은 노출 후 며칠 또는 몇 주 후에 발생할 수 있으며, 문제가 되는 약물의 복용을 중단한 후에도 지속될 수 있습니다.2
  • 혈청병: 발열, 관절통, 발진, 종창, 구역
  • 빈혈: 피로, 불규칙한 심박수, 호흡곤란 등
  • 호산구증가증 및 전신 증상을 동반한 약물 발진(DRESS): 발진, 높은 백혈구 수, 종창, 잠복 간염 감염증 재발, 림프절 부종
  •  신장 염증: 발열, 종창, 착란, 소변 속 혈액 등
약물 알레르기와 관련된 증상은 너무 많아 진단하기가 특히 어렵습니다.1
알레르기가 있는지 어떻게 알 수 있습니까?*
증상 병력과 함께 특이 IgE 혈액 검사가 특정 알레르기 항원에 감작하는지 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다. 알레르기 진단을 받은 경우 전문의와 상담하여 관리 계획을 세워보세요.
해당 제품은 특정 국가에서 임상 용도로 사용이 승인되지 않을 수 있습니다. 의료인과 협력하여 검사 가능 여부를 파악하십시오.
심각한 증상을 유발할 수 있습니까?
약물 알레르기는 아나필락시스 반응을 유발할 수 있지만, 이런 경우는 매우 드뭅니다.3 약물 알레르기는 미국에서 발생한 모든 아나필락시스 관련 사망의 58.8%를 차지합니다.4 아나필락시스는 비스테로이드성 소염제, 정맥내 조영제, 아스피린 및 베타락탐계 항생제 투여 후 가장 흔하게 관찰됩니다.3
  1. Warrington R, Silviu-Dan F. Drug allergy. Allergy Asthma Clin Immunol. 2011 Nov 10;7(Suppl 1):S10. 제공: https://aacijournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/1710-1492-7-S1-S10.pdf.
  2. Mayo Clinic [Internet]. Rochester, MN: Mayo Foundation for Medical Education and Research; 2020 Oct 15. 제공: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/drug-allergy/symptoms-causes/syc-20371835.
  3. Żukiewicz-Sobczak WA, Wróblewska P, Adamczuk P, Zwoliński J, Oniszczuk A, Wojtyła-Buciora P, Silny W. Drugs as important factors causing allergies. Postepy Dermatol Alergol. 2015 Oct;32(5):388-92. 제공: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4692812/pdf/PDIA-32-23155.pdf.
  4. Regateiro F, S, Marques M, L, Gomes E, R: Drug-Induced Anaphylaxis: An Update on Epidemiology and Risk Factors. int Arch Allergy Immunol 2020; 181:481-487.Doi: 10.1159/000507445. 제공: https://www.karger.com/Article/Pdf/507445. 
  5. American College of Allergy, Asthma, & Immunology. http://acaai.org/resources/connect/ask-allergist/Allergy-Testing. Arlington Heights, IL: American College of Allergy, Asthma & Immunology; 2018 Feb 28. 제공: https://acaai.org/allergies/types/drug-allergies.
  6. Mayo Clinic [Internet]. Rochester, MN: Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER); 2019-2017. http://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-insect-bites/basics/art-20056593. 제공: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/anaphylaxis/diagnosis-treatment/drc-20351474.