Search
軽量で飛散防止のThermo Scientific Nalgene真空チャンバーおよびデシケーターは、ガラスに代わるより安全で人間工学に基づく製品です。これらの製品は、ラボの安全プログラムに大きな貢献をする可能性があります。無毒性のNalgeneフタル酸フリーのチューブを使用して、真空接続を行えます。電気駆動真空源へのアクセスが制限されているフィールドアプリケーションや分野では、Nalgene手動式真空ポンプまたはNalgene真空吸引装置による水蒸気蒸留が低コストで便利なソリューションとなります。
プラスチック製真空チャンバーは、ラボの安全プログラムにおいて重要な役割を果たします。ガラスのような衝撃を受けても飛散せず、軽量で人間工学に基づいたハンドリングを実現します。
Nalgene真空チャンバー | Nalgene交換真空ジャー | Nalgene真空チャンバー用交換プレート |
![]() | ![]() | ![]() |
| 脱気操作および凍結乾燥用に制御環境として推奨 | Nalgene真空チャンバー用交換ジャー | Nalgene真空チャンバー用交換ベースプレート |
| 注文する | 注文する | 注文する |
これらのデシケーターは軽量で飛散防止構造を備えており、ラボの安全性を向上させる優れた選択肢となります。
Nalgene透明PC製クラシックデザインデシケーター | Nalgene透明PC製クラシックデザインデシケーター |
![]() | ![]() |
| クラシックな形状 | スペースシップ本体設計 |
| 赤いゴム製ガスケットシール | ガスケットなし |
| ガスケットは不要 | ストップコックグリースシール |
| 大容量 | 低背型 |
| 注文する | 注文する |
Nalgene非フタル酸透明プラスチックPVC真空チューブは、最高品質の樹脂素材で製造されており、従来のNalgene 180チューブと同様の性能を発揮しますがフタル酸エステル(DEHP)は可塑剤に使用していません。食品包装、USP VI、細胞毒性、リーチ、ラテックスフリー、RoHS、およびカリフォルニア州の提案65に準拠しています。さまざまなラボ用化学薬品による硬化および変色に耐性があり、臭気や味に影響を与えない。室温で完全真空(29.9 in. Hg)に対応Nalgene真空チャンバー、ハンドポンプ、真空デシケーター、真空吸引装置には、1/4"のIDサイズをご使用ください。
手動式真空ポンプは、電源が利用できないラボや現場で便利な選択肢です。修理キットを使用すると、真空ポンプは製品寿命を延ばし、持続可能な「交換せずに修理する」という価値あるサポートを得られます。ポンプは、わずか2ストロークでフルブランクポートの圧力が得られ、1本指のトリガーリリースにより、簡単に真空圧を制御できます。ノズルは標準の1/4"(6 mm)内径チューブに適合し、各ユニットには2フィート(0.6 m)の長さのNalgene PVC製真空チューブが付属しています。
ゲージ付き亜鉛/アルミニウム真空ポンプ | ゲージ付きPVC真空ポンプ、36 cc | ゲージ付きPVC真空ポンプ、15 cc | ゲージなしPVC真空ポンプ、36 cc | ゲージなしPVC真空ポンプ、15 cc |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 耐久性の高いハンドポンプは、ラボ内や電動ポンプが利用できない現場での小規模な作業に適しています | 少量のろ過作業、サイフォンニング、液体移送、流体ラインの出血、および漏れの点検に推奨されます | サイフォン、液体移送、流体ラインの出血、および漏れの点検に最適です | エコノミーバージョンは、少量のろ過作業、サイフォンニング、液体移送、出血液ライン、漏れの点検に適しています | エコノミーバージョンは、現場やラボでの使用に適しています |
| Zn/Al金属製本体とハンドグリップ | PVC製本体とハンドグリップ | |||
| ゲージ付属 | ゲージなし | |||
| 1ストロークあたり15 cc | 1ストロークあたり36 cc | 1ストロークあたり15 cc | 1ストロークあたり36 cc | 1ストロークあたり15 cc |
| 最大圧力30 psi(207 Kpa) | 圧力対応なし | |||
| 最大真空25 in.(635 mm)Hg | ||||
| 修理キットをご利用可 # 6133-2000 | 修理キットをご利用可 # 6132-3000 | 修理キットをご利用可 # 6132-2000 | 修理キットをご利用可 # 6132-3000 | 修理キットをご利用可 # 6132-2000 |
| 注文する | 注文する | 注文する | 注文する | 注文する |
Nalgene™吸引真空ポンプを、シンクの蛇口に直接装着して、真空引きできます。6.5L/分の水流速度で11.5L/分の空気を引くことができます。7.5 psigほどの低い水圧で効率的に作動しますので水の消費が最小限に抑えられ、チェックバルブおよびチューブが一体化されており、吐出弁で差し込みができます。
テクニカルサポートが必要ですか?ラボ製品の技術およびアプリケーションのサポートは、当社のtechnicalsupport@thermofisher.comまでお問い合わせください。