ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
Contacto
Componentes y SAO: Un diagnóstico respaldado por la alergología molecular aumenta la probabilidad de un tratamiento de ITA apropiado
Pablo, un chico de 14 años con antecedentes de rinoconjuntivitis grave, acude a consulta después de sufrir dos crisis de asma durante la primavera y el verano pasados. Pablo también sufre el síndrome de alergia oral cuando come algunas frutas y verduras (tomates, melón, mandarina, kiwi y  melocotones). Sus padres quieren que se someta a inmunoterapia (ITA) específica.  
Su médico le hace la anamnesis completa y una exploración física y decide realizar pruebas con componentes de polen de las gramíneas. 
Pablo tiene antecedentes de rinoconjuntivitis, crisis de asma y síndrome de alergia oral (SAO) tras comer algunas frutas y verduras.
Historial del paciente
Antecedentes familiares
  • Madre atópica
Antecedentes de Pablo
  • Le diagnosticaron alergia al huevo y a la leche tras presentar eccema con 12 meses.
  • A los 8 años, presentó rinoconjuntivitis estacional leve a moderada.
  • Se le habían hecho pruebas anteriormente y se le diagnosticó alergia al polen. 
Resultados de la prueba de punción cutánea
Prueba
Tipo
Resultados de Pablo
Huevo
Alérgeno completo
0
Leche
Alérgeno completo
0
Mezcla de gramíneas
Alérgeno completo
+3
Abedul
Alérgeno completo
+2
El anterior médico de Pablo le recomendó que usara antihistamínicos orales y esteroides nasales durante la temporada de polen. 
Resultados de la prueba ImmunoCAP™ de Pablo
Estos resultados, junto con los antecedentes y los síntomas de este paciente, ayudan a confirmar el diagnóstico.
Resultados de la prueba ImmunoCAP (kUA/I)
Alérgeno
Tipo
Resultados de Pablo
Hierba timotea
Alérgeno completo
11,1
Abedul
Alérgeno completo
8,3
Tomate
Alérgeno completo
4,2
Melón
Alérgeno completo
7,1
Melocotón
Alérgeno completo
3,9
Kiwi
Alérgeno completo
6,5
Resultados de la prueba ImmunoCAP (kUA/I)
Alérgeno
Tipo
Resultados de Pablo
Phl p 1
Componente de alérgeno
10,4
Phl p 5b
Componente de alérgeno
3,9
Phl p 6
Componente de alérgeno
1,1
Phl p 12 (profilina)
Componente de alérgeno
8,7
Bet v 2 (profilina)
Componente de alérgeno
6,3
Diagnóstico diferencial
Los niveles significativos de IgE en los componentes específicos de la hierba timotea, Phl p 1 y 5b indican una «verdadera» sensibilización al polen de las gramíneas. Su respuesta de IgE a la profilina también respalda el SAO observado a varias frutas y verduras.1
DIAGNÓSTICO DE PRECISIÓN
  • Alergia al polen de hierba timotea.
PLAN DE TRATAMIENTO MÉDICO
El médico de Pablo le aconseja lo siguiente:
  • Someterse al tratamiento de ITA para hierba timotea.
  • Evitar tomates, melón, mandarina, kiwi o melocotones si sufre molestias al comerlos.
SEGUIMIENTO
  • Al cabo de dos años, los síntomas de Pablo han mejorado considerablemente. Además, se ha observado una mejora en la alergia alimentaria, probablemente debido a la reducción de la carga de alérgenos.
Las personas, los lugares y los eventos descritos en estos casos clínicos y que aparecen en las fotografías no representan a pacientes reales ni están relacionados de ninguna manera con Thermo Fisher Scientific.
Referencias
  1. Matricardi PM, Kleine-Tebbe J, Hoffmann HJ, Valenta R, Hilger C, et al. EAACI Molecular Allergology User's Guide. Pediatr Allergy Immunol. 2016;27 Suppl 23:1-250.