ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
Contactez-nous
Nuance de l’allergie au soja : Différenciation entre une allergie clinique au soja et une allergie au soja liée au pollen
Anna et Olivier, tous deux âgés de 8 ans, présentent une histoire d’allergie au bouleau et au soja. Ils consultent leur médecin pour des symptômes de rhinite pendant la saison pollinique et un dessèchement cutané.
Le médecin d’Anna et Olivier procède à une anamnèse clinique et à un examen physique complets des deux enfants et décide d’effectuer des tests en utilisant les composants du soja.
Deux enfants avec une histoire d’allergie au bouleau et au soja se rendent chez leur médecin après avoir souffert de dessèchement cutané et de rhinite pendant la saison pollinique.
Histoire clinique
Antécédents familiaux
  • Aucun
Antécédents personnels d’Anna et d’Olivier
  • Eczéma pendant l’enfance, rhinite.
Tests cutanés
Test
Type
Résultats d’Anna
Résultats d’Olivier
Blanc d’œuf
Allergène complet
0
0
Lait de vache
Allergène complet
0
0
Soja
Allergène complet
+2
+2
Blé
Allergène complet
0
0
Poisson
Allergène complet
0
0
Bouleau
Allergène complet
+2
+1
Phléole des prés
Allergène complet
0
0
L’ancien médecin d’Anna et Olivier leur avait diagnostiqué une allergie au bouleau et au soja. Elle leur avait recommandé des antihistaminiques oraux pendant la saison du pollen de bouleau et leur avait conseillé d’éviter le soja et les produits à base de soja.
Résultats des tests ImmunoCAP™ d’Anna et Olivier
Ces résultats, en complément de l’histoire clinique et des symptômes du patient, aident à confirmer le diagnostic.
Résultats des tests ImmunoCAP (kUA/L)
Test
Type
Résultats d’Anna
Résultats d’Olivier
Soja
Allergène complet
0,8
24
Gly m 4
Composant allergénique
15
2,5
Gly m 5
Composant allergénique
<0,1
16,2
Gly m 6
Composant allergénique
< 0,1
6,7
Bouleau
Allergène complet
58
20
Diagnostic différentiel
Anna
Les résultats d’Anna indiquent une réaction croisée cliniquement pertinente entre le pollen de bouleau et le soja. Les IgE spécifiques anti-Gly m 4 sont souvent associées à des réactions locales. Cependant, des réactions systémiques peuvent survenir, en particulier en cas de consommation de grandes quantités de soja faiblement transformé, par exemple le lait de soja. Si l’histoire clinique n’est pas claire, il peut être souhaitable de procéder à un test de provocation alimentaire pour confirmer le diagnostic d’allergie au soja.1
UN DIAGNOSTIC AFFINÉ
  • L’allergie au bouleau est confirmée, avec une probable allergie au soja liée au pollen.
STRATEGIE DE PRISE EN CHARGE DU MÉDECIN
Le médecin d’Anna lui conseille de :
  • Éviter les grandes quantités de soja, comme le lait de soja.
  • Ne pas faire de restrictions diététiques strictes sur le soja et de ne pas s’inquiéter du risque de manger du soja “caché”.
  • Continuer à utiliser des antihistaminiques et des stéroïdes nasaux pendant la saison pollinique.
SUIVI
  • Anna et sa mère consultent son médecin un an plus tard. Anna se porte bien.
Olivier
Les résultats d’Olivier indiquent que son niveau de sensibilisation à Gly m 5 est associé à un risque accru de réaction sévère en cas d’ingestion de soja, même en petites quantités.1
UN DIAGNOSTIC AFFINÉ
  • Les allergies au soja et au bouleau ont été confirmées.
STRATEGIE DE PRISE EN CHARGE DU MÉDECIN
Le médecin d’Olivier :
  • Lui conseille d'éviter le soja sous toutes ses formes et de toujours avoir sur lui son auto-injecteur d’adrénaline en cas d’urgence.
  • Organise le suivi de l’éducation et de la formation sur l’utilisation de l’auto-injecteur d’adrénaline pour Olivier et sa famille.
  • Recommande de continuer à utiliser des antihistaminiques et des stéroïdes nasaux pendant la saison pollinique.
SUIVI
  • Olivier et sa mère consultent son médecin un an plus tard. Il est en pleine forme. Le médecin d’Olivier vérifie sa technique d’utilisation de l’auto-injecteur et est satisfait.
Les personnes, lieux et événements illustrés sur ces photos ne représentent pas des patients réels, ils ne sont en aucune manière affiliés à la présente étude de cas ou à Thermo Fisher Scientific.
Références
  1. Matricardi PM, Kleine-Tebbe J, Hoffmann HJ, Valenta R, Hilger C, et al. EAACI Molecular Allergology User’s Guide. Pediatr Allergy Immunol. 2016;27 Suppl 23:1-250.