ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
Contactez-nous
Lait cuit : Identification des patients qui peuvent tolérer le lait cuit
Élise, âgée de 5 ans et allergique au lait de vache, consulte son médecin pour son bilan annuel. Étant donné que 75 % des enfants allergiques au lait de vache peuvent tolérer les aliments cuits qui contiennent du lait,1,2 le médecin d’Élise suggère de la soumettre à des tests au lait et aux composants du lait.
Élise est allergique au lait, mais peut maintenant manger des aliments qui contiennent du lait cuit sans réaction allergique.
Histoire clinique
Antécédents familiaux
  • Aucun
Antécédents personnels d’Élise
  • Diagnostic d’eczéma lors de sa visite des six mois.
  • Troubles gastro-intestinaux, vomissements et aggravation de l’eczéma après avoir bu du lait à l’âge de 3 ans.
Résultats des tests ImmunoCAPTM d’Élise
Ces résultats, en complément de l’histoire clinique et des symptômes du patient, aident à confirmer le diagnostic.
Résultats des tests ImmunoCAP (kUA/L)
Test
Type
Résultats d’Élise
Lait de vache
Allergène complet
2,13
Bos d 4 (α-lactalbumine)
Composant allergénique
1,22
Bos d 5 (β-lactoglobuline)
Composant allergénique
< 0,10
Bos d 8 (caséine)
Composant allergénique
< 0,10
Diagnostic différentiel
Élise est sensibilisée à la protéine α-lactalbumine. Le risque de réaction peut être réduit lorsque le lait est longuement chauffé. Elle n’est pas sensibilisée à la caséine associée à des réactions sévères.1,2
STRATEGIE DE PRISE EN CHARGE DU MÉDECIN
  • Le médecin d’Élise l’envoie chez un allergologue pour un test de provocation alimentaire par voie orale avec du lait cuit.
  • L’allergologue effectue le test de provocation orale avec des produits à base de lait cuit, sans qu’Elise développe de symptômes.
  • L’allergologue recommande à Elise de se soumettre à de nouveaux tests environ deux ans plus tard
SUIVI
  • Élise consulte son médecin deux ans plus tard. Le lait cuit fait maintenant de nouveau partie du régime alimentaire d’Élise et elle se porte bien. 
Les personnes, lieux et événements illustrés sur ces photos ne représentent pas des patients réels, ils ne sont en aucune manière affiliés à la présente étude de cas ou à Thermo Fisher Scientific.
Références
  1. Nowak-Wegrzyn A., et al. Tolerance to extensively heated milk in children with cow’s milk allergy. J Allergy Clin Immunol. 2008;122:342-7.
  2. Caubet J.C., et al. Utility of casein-specific IgE levels in predicting reactivity to baked milk. J Allergy Clin Immunol. 2013;131:222-4.