針對臨床醫師
適用於醫療專業人員的資源  
進一步瞭解常見的過敏疾病、症狀、管理範例和檢測考量。
  食物 
  季節性 
  室內 
  過敏性氣喘 
您的病患是否適合進行特異性 IgE 檢測?
瞭解更多資訊 
取得有關全過敏原和分子過敏原的詳細資訊。
過敏原百科全書 
貝類及甲殼類
過敏原基本資料、症狀和治療
貝類及甲殼類是成人最常見的食物過敏原因,包含 300 多種可食用的物種,分為甲殼動物和軟體動物兩大類。1-3 引起最多過敏反應的甲殼類動物包括各種物種,如螃蟹、龍蝦、螯蝦、明蝦、蝦和磷蝦。1,4 同時,還有三種軟體動物:雙殼貝 (例如淡菜、牡蠣、扇貝和蛤蜊)、腹足類動物 (例如帽貝、玉黍螺和蝸牛) 和頭足類動物 (例如魷魚、章魚和墨魚)。1
貝類及甲殼類可以生吃和煮熟後吃,各種貝類及甲殼類產品被廣泛用於包裝食品和加工食品中的調味料。2 此外,貝類及甲殼類的骨骼和貝殼被用來製成眾多產品,例如葡萄糖胺、潤膚霜和鈣補充劑。1 雖然貝類及甲殼類是富含蛋白質及 omega-3 脂肪酸,卻是美國前八大食物過敏原之一,而貝類及甲殼類過敏影響到全球大約 2% 的人口。2
遺憾的是,貝類及甲殼類過敏通常會持續終生,是引起食物誘發性嚴重過敏比率最高的食物之一。2,3 事實上,對於成人和較年長的兒童而言,貝類及甲殼類在泰國、台灣、香港和新加坡是全身型過敏性反應的主要原因。5 貝類及甲殼類過敏也可能發生在兒童身上,但 60% 的過敏個體是在成年後才出現第一次相關的過敏反應。1,3 由於對一種貝類及甲殼類產生過敏反應的人可能也對同一類其他成員 (即甲殼動物或軟體動物) 有過敏反應,因此具有因交叉汙染而產生過敏反應的高風險,這在漁市場和準備海鮮的期間很容易發生。1
在哪裡會接觸到貝類及甲殼類?
貝類及甲殼類被廣泛用作包裝食品和加工食品中的調味料,而貝殼和骨骼用來製成眾多產品,如葡萄糖胺、潤膚霜和鈣補充劑。過敏者在接近煮熟或處理過的貝類及甲殼類時,也可能出現過敏症狀,可能是因為對霧化的貝類及甲殼類粒子或蒸氣產生過敏反應。1 因此,漁業工作人員已有通報過敏反應案例,而過敏者可能在正在烹調海鮮的環境中出現症狀,例如餐廳和廚房。1,4
由於對一種貝類及甲殼類產生過敏反應的人,可能也對同一類其他成員 (即甲殼動物或軟體動物) 有過敏反應,因此具有因交叉汙染而產生過敏反應的高風險,這在漁市場和準備海鮮的期間很容易發生。油炸用油也有此危害。例如,如果炸薯條 (薯片) 和炸蝦使用同樣的油,油中就含有甲殼類蛋白質,甲殼類蛋白質則可能沾到炸薯條上。1
在食品標示上,貝類及甲殼類可能被直接標示出來,也可能標示為以下任何一種可能含有貝類及甲殼類蛋白質的動物。2
  • 甲殼動物:藤壺、螃蟹、螯蝦、蝦、磷蝦、龍蝦、東方扁蝦、明蝦、蝦 (shrimp,即 crevette、scampi)
  • 軟體動物:鮑魚、蛤蜊、鳥蛤、墨魚、帽貝、淡菜、章魚、牡蠣、玉黍螺、海參、海膽、扇貝、螺類、魷魚 (squid,又名 calamari)、海螺
此外,以下食品也含有貝類及甲殼類:1,2 馬賽魚湯、蛤蜊濃湯、調味料、蟹肉萃取粉、墨魚汁、小龍蝦燉飯、魚露、魚高湯、炸海鮮拼盤、葡萄糖胺、魚高湯、秋葵濃湯、什錦飯、龍蝦萃取粉、鮭魚香料飯 (魚肉和米飯製成的一道料理)、蘭開夏郡火鍋 (一種英式燉菜)、蠔油粉、蠔油、西班牙海鮮飯、扇貝萃取粉、海鮮調味料 (如蟹或蛤萃取物)、蝦粉、香料和蟳味棒。
為您下一次就診做好準備。 
請填寫我們的症狀追蹤器
了解特異性 IgE 過敏檢測選項。
了解更多
我是否還對其他過敏原敏感?*
有些貝類及甲殼類過敏者在吃其他看似無關的食物時,也可能出現症狀。這稱為交叉反應,當人體的免疫系統認定不同物質中的蛋白質或成分在結構上相似或生物學上相關,就會發生交叉反應,從而引發免疫反應。最常見與貝類及甲殼類有交叉反應的是其他甲殼動物 (例如龍蝦、蝦和蟹),而與軟體動物 (例如扇貝、淡菜、牡蠣和魷魚) 的交叉反應較弱。此外,罕見情況下,也可能與塵蟎和昆蟲 (例如蟑螂) 發生交叉反應。2
我是否需要避開所有形式的貝類及甲殼類?
加熱和加壓處理不會破壞貝類及甲殼類中的過敏原,反而會增強它們的致敏活性。因此,煮熟的貝類及甲殼類實際上可能比沒煮過的更具致敏性。2 由於貝類及甲殼類與魚類並非近緣物種,因此對貝類及甲殼類過敏不代表您對有鰭的魚類自動產生過敏。也就是說,考慮到魚類與貝類及甲殼類之間有交叉汙染的風險,因此食用可能暴露於貝類及甲殼類的魚類時,需格外小心。4
貝類及甲殼類由不同類型的蛋白質組成,這些蛋白質的特徵各不相同,引發症狀的危險等級也各不相同。2 了解觸發症狀的每種過敏原中的蛋白質或成分,有助於制定您的管理計畫。考慮到這一點,並根據您的症狀史,醫護人員可能會建議您進行一項稱作特異性 IgE 成分檢測的檢驗,有助於發現您所屬的風險狀態。2
已經收到您的特異性 IgE 成分檢測結果了嗎?
您的成分檢測結果將包含成分名稱 (一連串字母和數字和/或名稱)。醫護人員可能會與您一起檢視結果,但您可以在此找到一份簡單明瞭的分析,作為參考。只需將成分名稱對照下面的清單,即可了解它們在症狀處置方面的含義。2
rPen a 1 (tropomyosin)
  • 攝入貝類及甲殼類或軟體動物可能引起嚴重反應,甚至是全身型過敏性反應。
  • 吸入氣霧或灰塵,或有皮膚接觸,都可能引起反應。
  • 其他貝類及甲殼動物,例如蝦、蟹、龍蝦、螺類和軟體動物以及塵蟎,可能會因交叉反應而導致症狀。
  • 對熱的穩定性很高,無論是生食和完全煮熟的食物都可能引起症狀。
應由醫護人員根據您的臨床病史判讀檢測結果。由醫護人員做出最終診斷並決定進一步的處置。
*在您的國家/地區,這些產品可能並未獲准用於臨床用途。請與醫護人員溝通,以了解其可用性。
我該如何控制自己的過敏症?
因為沒有治癒食物過敏的方法,所以醫護人員可能會向您推薦包括以下內容的計畫。1,4,8-11
  • 在正在烹煮或加工貝類及甲殼類的環境中 (如餐館和廚房) 要小心謹慎,並在攝入水生有殼動物前先研究可能存在的交叉汙染源。
  • 詢問油炸的油是否可能交叉汙染。如果貝類及甲殼類用油炸過,可能會在油中留下微量的貝類及甲殼動物蛋白質,這些蛋白質可傳遞到使用同一批油煎炸的其他食物上。
  • 請仔細閱讀食品和非食品的成分標示且"可能包含"建議事項列表,以及避免所有含有任何形式過敏原的食物和產品。請注意,這些清單和列表可能不會出現在產品包裝的同一側,而且製造商經常更換原料。如果您無法取得成分表,避免食用該品項是最安全的做法。
  • 請使用兩組烹調用具和食器,其中一組專門讓過敏者使用,以避免烹調時交叉汙染。每次使用餐具及器皿後,用熱肥皂水徹底清洗。
  • 請制定一份行動計畫,詳列在您不慎攝入過敏原後,您和他人須採取的步驟,以防萬一。將這份計畫列印出來並隨身攜帶。
  • 與餐廳主廚討論您的過敏問題,只點簡單處理過且不含任何形式過敏原的食物。避免食用甜點,因其通常含有或接觸過食物過敏原。
  • 提前制定旅行計畫,確保控制好您的食物過敏症,並備好緊急藥品。
  • 佩戴標明您的過敏原的醫療 ID 手環。
  • 隨時隨身攜帶相關的建議藥品或緊急藥品。
  • 教導食物過敏的兒童應該避開哪些食物。與照護人員和學校工作人員保持聯繫,以消除或減少接觸過敏原的機會,並確保他們了解何時以及如何使用藥物緩解症狀。
醫護人員可能會指示您服用以下其中一種藥物:
  • 當出現急性嚴重事件 (即全身型過敏性反應) 的徵象時,使用腎上腺素自動注射器 (見下文)。確保您的家人知道在發生緊急情況時如何給藥。
  • 補充抗組織胺可能有助於緩解輕微症狀 (如搔癢),但無法阻止過敏反應的進展。
  • 支氣管擴張劑 (albuterol) 是用於呼吸道症狀的補充療法,尤其適用於有支氣管痙攣或氣喘病史的患者。
如果您身邊的人出現過敏反應並且表現出休克徵象,請快速採取行動。檢查是否出現:皮膚蒼白、冰涼和濕冷;脈搏微弱、快速;呼吸困難;意識模糊;喪失意識。立即採取以下措施:
  • 致電當地緊急服務部門。
  • 確保讓患者躺下,並將雙腿抬高。
  • 立即給予腎上腺素藥物,緩解任何明顯的全身型過敏性反應症狀。
  • 檢查過敏患者的脈搏和呼吸,必要時執行心肺復甦術 (CPR) 或其他急救措施。
尋找更多過敏相關資訊和控制秘訣?
請造訪<與過敏共存>一節
常見症狀
貝類及甲殼類過敏可從輕度到重度不等,並且可能隨時間而變化,從而出現一次發作症狀輕微,而另一次發作症狀嚴重的情況。雖然食物過敏症狀可在攝入後幾分鐘至數小時內出現,但大多數是在兩小時內出現。6 症狀可涉及皮膚、胃腸道、心血管系統和呼吸道,可能包括以下一種或多種:6,7
  • 腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐、胃痙攣
  • 蕁麻疹 (過敏性蕁麻疹)、搔癢、濕疹
  • 喘鳴、鼻塞、呼吸短促、反覆咳嗽
  • 休克、循環衰竭
  • 喉嚨發緊、嘶啞、吞嚥困難
  • 膚色蒼白或發藍
  • 頭暈、頭重腳輕、昏厥、脈搏微弱
貝類及甲殼類過敏症狀還可能包括全身型過敏性反應,這是一種全身性反應,會影響呼吸、導致血壓驟降,並影響心率。全身型過敏性反應是最嚴重的過敏反應,可在暴露後幾分鐘內發生且可致命。6 事實上,貝類及甲殼類過敏,特別是蝦過敏,是造成食物誘發性全身型過敏性反應比率最高者,佔 42% 罹病成人及 12% 兒童。2
過敏者接觸到正在烹煮的貝類及甲殼類時也可能出現症狀。由蒸氣或熱霧氣中的貝類及甲殼類微粒引起的過敏反應通常會引發上呼吸道和下呼吸道症狀,如氣喘、過敏性鼻炎 (又稱花粉熱) 和皮膚問題。2
我要如何知道自己是否患有過敏?*
結合您的症狀史,皮膚點刺檢測或血清特異性 IgE 檢測有助於確定您是否對特定過敏原過敏。如果您確診患有過敏症,醫護人員將與您一起制定控制計畫。
*在您的國家/地區,這些產品可能並未獲准用於臨床用途。請與醫護人員溝通,以了解其可用性。
是否會有嚴重事件的風險?
由於食物過敏反應是不可預測的,而且症狀從局部到全身都有,因此建議考慮為所有 IgE 媒介的食物過敏患者都開立腎上腺素處方。8
如果您患有氣喘,面臨嚴重貝類及甲殼類過敏反應的風險可能更高,如果您的氣喘控制不良尤為如此。此外,如果您對極少量的貝類及甲殼類有反應,您可能患有嚴重的過敏症。1
  1. The Anaphylaxis Campaign [Internet].Farnborough, UK: The Anaphylaxis Campaign; 2019 Sep. Available from: https://www.anaphylaxis.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/Shellfish-Sep-2019.pdf.
  2. EAACI, et al.Molecular allergology user's guide.Pediatr Allergy Immunol.2016 May;27 Suppl 23:1-250. doi: 10.1111/pai.12563.PMID: 27288833.(225-234 p.) Available from: http://www.eaaci.org/documents/Molecular_Allergology-web.pdf.
  3. Food Allergy Research & Education [Internet].McLean, VA: Food Allergy Research & Education; 2020.Available from: https://www.foodallergy.org/living-food-allergies/food-allergy-essentials/common-allergens/shellfish.
  4. American College of Allergy, Asthma & Immunology [Internet].Arlington Heights, IL: American College of Allergy, Asthma & Immunology; 2019 Feb 13.Available from: https://acaai.org/allergies/types/food-allergies/types-food-allergy/shellfish-allergy.
  5. Loh W, Tang MLK.The Epidemiology of Food Allergy in the Global Context.Int J Environ Res Public Health.2018 Sep 18;15(9):2043. doi: 10.3390/ijerph15092043.PMID: 30231558; PMCID: PMC6163515.
  6. American College of Allergy, Asthma & Immunology [Internet].Arlington Heights, IL: American College of Allergy, Asthma & Immunology; 2014.Available from: https://acaai.org/allergies/types/food-allergy.
  7. Mayo Clinic [Internet].Rochester, MN: Mayo Foundation for Medical Education and Research; 2019 Nov 2.Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/food-allergy/symptoms-causes/syc-20355095.
  8. Wright BL, Walkner M, Vickery BP, Gupta RS.Clinical Management of Food Allergy.Pediatr Clin North Am. 2015 Dec;62(6):1409-24. doi: 10.1016/j.pcl.2015.07.012.Epub 2015 Sep 7.PMID: 26456440; PMCID: PMC4960977
  9. American College of Allergy, Asthma & Immunology [Internet].Arlington Heights, IL: American College of Allergy, Asthma & Immunology; 2014.Available from: https://acaai.org/allergies/types-allergies/food-allergy/food-allergy-avoidance.
  10. Harvard Health Publishing [Internet].Boston, MA: Harvard Medical School; 2020.Available from:https://www.health.harvard.edu/healthbeat/6-tips-for-managing-food-allergies.
  11. Mayo Clinic [Internet].Rochester, MN: Mayo Foundation for Medical Education and Research; 2019 Sep 14.Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/anaphylaxis/symptoms-causes/syc-20351468.