La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmunitaria frecuente y onerosa causada por la ingestión de gluten y puede desarrollarse a cualquier edad.1
En promedio, los pacientes esperan entre 10 y 13 años desde el inicio de los síntomas antes de recibir un diagnóstico correcto de enfermedad celíaca,2,3 y alrededor del 75 % de las personas que tienen la afección aún no han sido diagnosticadas formalmente.1,4
Pacientes con enfermedad celíaca no diagnosticada a menudo tienen una calidad de vida sustancialmente reducida,2 y pueden sufrir una amplia gama de síntomas debilitantes.1
La enfermedad celíaca se puede tratar. Cuando no se trata, se asocia con mayor morbilidad y mortalidad .1
El diagnóstico y tratamiento precoces de enfermedad celíaca con una dieta sin gluten implementada en coordinación con un dietista, podrían:
La prueba de primera línea recomendada para la enfermedad celíaca, según las directrices internacionales (incluidas NICE, ESPGHAN y ESsCD) es IgA antitransglutaminasa tisular (TGt) junto con IgA total para comprobar si hay deficiencia de IgA. Para que el análisis de sangre de TGt IgA sea preciso, el paciente debe haber consumido gluten todos los días durante al menos 6 semanas antes de la prueba.10-12
| 1.1.3 | Para las personas que se someten a pruebas de detección de la enfermedad celíaca:
|
| 1.1.4 | Aconseje a las personas que siguen una dieta normal (que contenga gluten) que ingieran algo de gluten en más de 1 comida al día durante al menos 6 semanas antes de la prueba. |
| 1.2.2 | Cuando los profesionales sanitarios soliciten pruebas serológicas para investigar las sospechas de enfermedad celíaca en jóvenes y adultos, los laboratorios deben:
|
| 1.2.3 | Cuando los profesionales sanitarios soliciten pruebas serológicas para investigar una sospecha de enfermedad celíaca en jóvenes, los laboratorios deben:
|
Las pruebas de serología celíaca se pueden solicitar a través de su laboratorio de patología local, que puede aconsejarle si es necesario seguir un algoritmo específico en función del resultado y la edad del paciente.
ESPGHAN: Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica; ESsCD: Sociedad Europea para el Estudio de la Enfermedad Celíaca
© NICE 2022 Coeliac disease: recognition, assessment and management. Disponible en: https://www.nice.org.uk/guidance/ng20. Todos los derechos reservados. Sujeto a Aviso de derechos .
La guía NICE se prepara para el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra. Toda la guía NICE está sujeta a revisiones periódicas y puede actualizarse o retirarse. NICE no acepta ninguna responsabilidad por el uso de su contenido en este producto/publicación.
1. Gujral N, Freeman HJ, Thomson A B. Celiac disease: prevalence, diagnosis, pathogenesis and treatment. World J Gastroenterol 2012;18(42):6036-6059
2. Gray, A M, Papanicolas I N. Impact of symptoms on quality of life before and after diagnosis of coeliac disease: results from a UK population survey. BMC Health Serv Res 2010;10:105
3. Norström F, Lindholm L et al. Delay to celiac disease diagnosis and its implications for health-related quality of life. BMC Gastroenterology 2011;11(1):118
4. West J, Fleming K M et al. Incidence and prevalence of celiac disease and dermatitis herpetiformis in the UK over two decades: population-based study. Am J Gastroenterol 2014;109(5):757-768
5. Murch S, Jenkins H et al. Joint BSPGHAN and Coeliac UK guidelines for the diagnosis and management of coeliac disease in children. Arch Dis Child 2013;98(10):806-811
6. Scaramuzza A E, Mantegazza C et al. Type 1 diabetes and celiac disease: the effects of gluten free diet on metabolic control. World J Diabetes 2013;4(4):130-134
7. Grace-Farfaglia P. Bones of contention: bone mineral density recovery in celiac disease--a systematic review. Nutrients 2015;7(5):3347-3369
8. Ciacci C, Ciclitira P et al. The gluten-free diet and its current application in coeliac disease and dermatitis herpetiformis. United European Gastroenterol J 2015;3(2):121-135
9. Annibale B, Severi C et al. Efficacy of gluten-free diet alone on recovery from iron deficiency anemia in adult celiac patients. Am J Gastroenterol 2001;96(1):132-137
10. Al-Toma A, Volta U et al. European Society for the Study of Coeliac Disease (ESsCD) guideline for coeliac disease and other gluten-related disorders. United European Gastroenterol J 2019;7(5):583-613
11. Husby S, Koletzko S et al. European Society Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Guidelines for diagnosing coeliac disease 2020. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2020;70(1):141-156
12. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). NICE guideline 20. Coeliac disease: recognition, assessment and management, September 2015. Disponible en: www.nice.org.uk . Consultado en junio de 2022