La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune común, desencadenada por comer gluten. Puede causar diferentes síntomas, como diarrea, dolor de barriga, hinchazón, pérdida de peso y fatiga, pero algunas personas no presentan ningún síntoma.1
Si no se diagnostica ni se trata, la enfermedad celíaca puede provocar problemas de salud graves a largo plazo.1
Si cree que tiene la enfermedad celíaca o algún factor de riesgo de la enfermedad (p. ej., familiares afectados2), pida a su médico que le haga las pruebas de la enfermedad celíaca.
Hacerse la prueba: tres sencillos pasos
Su sistema inmunitario siempre está produciendo proteínas especiales, llamadas "anticuerpos", para defenderlo frente a sustancias dañinas, por ejemplo, los virus. Si tiene la enfermedad celíaca, comer gluten provoca que el sistema inmunitario produzca anticuerpos que atacan su propio cuerpo, especialmente en el intestino.1
Un análisis de sangre puede detectar si su sangre contiene alguno de estos anticuerpos nocivos. Esto ayudará a su médico a determinar si tiene la enfermedad celíaca. La prueba recomendada para la enfermedad celíaca es el análisis de la inmunoglobulina A anti-transglutaminasa tisular (TGt IgA) en sangre. 3-5
1. Un resultado positivo
Si el resultado de su prueba es positivo, es muy probable que tenga la enfermedad celíaca. Su médico puede decidir solicitar más pruebas y le derivará a un especialista.
2. Un resultado negativo
Si el resultado de la prueba es negativo, es poco probable que tenga la enfermedad celíaca. Sin embargo, es posible que el resultado sea negativo y tener la enfermedad celíaca. Esto podría ser debido a:
Su médico decidirá si necesita alguna otra prueba para llegar al fondo de la causa. Incluso si se descarta la enfermedad celíaca en este momento, debe recordar que puede desarrollarse a cualquier edad.1 No tenga miedo de solicitar otra prueba más adelante, si le preocupa.
Según la información que ha leído, ¿es más probable que visite a su profesional sanitario para hablar sobre la posibilidad de que tenga la enfermedad celíaca?
1. Gujral N, Freeman HJ, Thomson A B. Celiac disease: prevalence, diagnosis, pathogenesis and treatment. World J Gastroenterol 2012;18(42):6036-6059
2. Singh P, Arora S et al. Risk of celiac disease in the first- and second-degree relatives of patients with celiac disease: a systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol 2015;110(11):1539-1548
3. Al-Toma A, Volta U et al. European Society for the Study of Coeliac Disease (ESsCD) guideline for coeliac disease and other gluten-related disorders. United European Gastroenterol J 2019;7(5):583-613
4. Husby S, Koletzko S et al. European Society Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Guidelines for diagnosing coeliac disease 2020. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2020;70(1):141-156
5. Rubio-Tapia A, Hill I D et al. ACG clinical guidelines: diagnosis and management of celiac disease. Am J Gastroenterol 2013;108(5):656-676;quiz 677