CellLight 系列试剂CellLight 系列试剂可提供一种使用荧光蛋白标记活细胞中特定细胞结构的最便捷方法。您只需要将CellLight试剂加入到细胞中,过夜孵育,第二天早上即可进行成像观察。这类即用型试剂可以快速表达特异性标记特定细胞结构的融合荧光蛋白。而荧光蛋白只需要通过一步便捷的转染步骤即可转入细胞,无需采用复杂的分子生物学技术进行操作——工作原理和细胞染料标记类似。
查看所有 CellLight 系列产品
图片集
  • 活 HeLa 细胞内的线粒体和细胞骨架染色
  • 活 HEKn 细胞内的细胞骨架染色
  • 人成骨肉瘤 (U2OS) 细胞的氧化应激检测
  • 活 HEKn 细胞内的过氧化物酶体和高尔基体染色
  • 活 U2OS 细胞内的细胞骨架染色和自噬检测
  • 检测活 U2OS 细胞内的自噬、Tubulin和线粒体
  • 活 HEKn 细胞内的细胞骨架染色
  • 活 HeLa 细胞内的细胞核和线粒体染色
  • 活 HEKn 细胞内的细胞骨架染色
CellLight 试剂视频展示
神经元生长圆锥动力学的实时成像
U2OS 细胞分裂的延时成像
如何使用 CellLight 系列试剂轻松标记细胞结构技术指南
什么情况使用 CellLight 试剂
如果您想要使用几乎无毒性或无化学破坏性的试剂标记活细胞中的指定细胞器或细胞内结构,便可使用 CellLight 系列试剂。使用CellLight试剂可追踪单个细胞的行为、可与其他 CellLight 试剂或荧光染料联用,可分析活细胞或固定后的细胞。CellLight 试剂可标记线粒体(无需考虑膜电位)和溶酶体(无需考虑 pH 值),用于复染或共定位研究。
什么情况不推荐使用 CellLight 试剂
由于 CellLight 试剂很难能达到 100% 的转染率,因此不适用于细胞群整体研究或自动细胞成像或细胞计数。转染率和条件可能会因细胞类型而略有不同,我们可提供广泛已验证的参考列表供您参考。
CellLight 试剂标记的优势
  • 可选多种细胞内特定靶标
  • 每种细胞类型都可采用简单的添加-孵育-成像三步骤方案
  • 可与 其他CellLight 试剂、抗体或有机染料联用
请参阅 CellLight 试剂选择指南,确定靶标和颜色,实现方便的复染和共定位研究。
CellLight 系列试剂选择指南
细胞内靶标 预览 参考文献 GFP
  鼠标悬停可预览图 点击查看相关发表文献 1 mL
肌动蛋白Actin 发表文献
细胞质Cytoplasm 发表文献
内质网(ER) 发表文献
早期核内体Endosome 发表文献
晚期核内体Endosome 发表文献
高尔基体Golgi 发表文献
组蛋白(Histone 2B) 发表文献
溶酶体Lysosome 发表文献
线粒体Mitochondria 发表文献
细胞核Nucleus 发表文献
过氧化物酶体Peroxisomes 发表文献
细胞膜Plasma membrane 发表文献
踝蛋白Talin 发表文献
微管蛋白Tubulin 发表文献
BacMam 2.0 转导对照 发表文献
细胞靶标 预览 参考文献 RFP
  悬停鼠标可预览图 点击查看相关发表文献录 1 mL
肌动蛋白Actin 发表文献
内质网(ER) 发表文献
早期内体Endosome 发表文献
晚期内体Endosome 发表文献
高尔基体Golgi 发表文献
组蛋白(Histone 2B) 发表文献
溶酶体Lysosome 发表文献
线粒体Mitochondria 发表文献
细胞核Nucleus 发表文献
细胞膜Plasma membrane 发表文献
突触素Synaptophysin 发表文献
踝蛋白Talin 发表文献
微管蛋白Tubulin 发表文献
细胞靶标 预览 参考文献 CFP
  悬停鼠标可预览 点击查看相关文献目录 1 mL
细胞核Nucleus 发表文献
细胞膜Plasma membrane 发表文献
空病毒(Null virus对照)   发表文献
细胞靶标 GFP RFP
  0.1 mL 0.1 mL
肌动蛋白Actin
溶酶体Lysosome
微管蛋白Tubulin
细胞内靶标 预览 参考文献 GFP
  鼠标悬停可预览图 点击查看相关发表文献 1 mL
肌动蛋白Actin 发表文献
细胞质Cytoplasm 发表文献
内质网(ER) 发表文献
早期核内体Endosome 发表文献
晚期核内体Endosome 发表文献
高尔基体Golgi 发表文献
组蛋白(Histone 2B) 发表文献
溶酶体Lysosome 发表文献
线粒体Mitochondria 发表文献
细胞核Nucleus 发表文献
过氧化物酶体Peroxisomes 发表文献
细胞膜Plasma membrane 发表文献
踝蛋白Talin 发表文献
微管蛋白Tubulin 发表文献
BacMam 2.0 转导对照 发表文献
细胞靶标 预览 参考文献 RFP
  悬停鼠标可预览图 点击查看相关发表文献录 1 mL
肌动蛋白Actin 发表文献
内质网(ER) 发表文献
早期内体Endosome 发表文献
晚期内体Endosome 发表文献
高尔基体Golgi 发表文献
组蛋白(Histone 2B) 发表文献
溶酶体Lysosome 发表文献
线粒体Mitochondria 发表文献
细胞核Nucleus 发表文献
细胞膜Plasma membrane 发表文献
突触素Synaptophysin 发表文献
踝蛋白Talin 发表文献
微管蛋白Tubulin 发表文献
细胞靶标 预览 参考文献 CFP
  悬停鼠标可预览 点击查看相关文献目录 1 mL
细胞核Nucleus 发表文献
细胞膜Plasma membrane 发表文献
空病毒(Null virus对照)   发表文献
细胞靶标 GFP RFP
  0.1 mL 0.1 mL
肌动蛋白Actin
溶酶体Lysosome
微管蛋白Tubulin
BacMam传导技术
BacMam 技术可为您提供高效的转导系统,您可以为自己的分析创建相关的细胞模型。使用 BacMam 技术可轻松将荧光蛋白标记特定细胞器,可将荧光蛋白指示剂表达在药物靶点处如离子通道或受体,或通过检测细胞功能过程。您还可以使用 ViraPower™ BacMam 表达体系创建自己的定制构建体。
仅供研究使用。不可用于诊断操作。