땅콩 알레르기 병력이 있는 것으로 추정되는 만 6세의 Tim은 알레르기항원 감작 검사를 받은 적이 없어서 담당 의사를 찾아갑니다.
Tim의 담당 의사는 전체 임상 병력을 확인하고 신체검사를 한 뒤 전체 땅콩 항원을 사용하여 성분항원에 대한 반응과 함께 검사해 보기로 했습니다.
특이 IgE 검사로 어떻게 Tim에게서 임상적 양상을 보이는 땅콩 알레르기를 확인할 수 있는지 알아봅니다.
이 결과와 환자의 병력 및 증상을 종합하면 진단을 확정하는 데 도움이 됩니다.
| 검사 | 유형 | Tim의 결과 |
땅콩 | 전체 항원 | 1.6 |
Ara h 1 | 알레르기 성분항원 | <0.1 |
Ara h 2 | 알레르기 성분항원 | <0.1 |
Ara h 3 | 알레르기 성분항원 | <0.1 |
Ara h 8 | 알레르기 성분항원 | 2.79 |
Ara h 9 | 알레르기 성분항원 | <0.1 |
Tim이 Ara h 8에 대해 감작 반응을 보이는 것은 입 안과 입술이 가렵고 따끔거리는 것과 같은 국소 반응과 관련이 있지만 전신 반응이 나타날 위험은 낮습니다. 실제로 Tim은 Ara h 8과 교차 반응을 일으키며 유사한 작용을 하는 자작나무 꽃가루에 감작될 수 있습니다. Tim은 심각한 알레르기 반응을 일으킬 수 있는 견과류의 3가지 저장 단백질에 대해 유의한 수준의 감작을 보이지 않았습니다.1-3
정밀 진단
담당 의사 관리 계획
추적관찰
이 사례 연구와 사진 속의 인물과 장소 및 상황은 실제 환자와 관련이 없으며 Thermo Fisher Scientific과도 아무런 관련이 없습니다.