Recent searches Clear History
Kontaktieren Sie uns
Erdnusskomponenten: Bei Erdnussallergien kommt es auf Präzision und Proteine an
Tim, ein 6 Jahre alter Junge mit Verdacht auf Erdnussallergie, besucht seinen Arzt, da er noch nie auf eine Allergen-Sensibilisierung getestet wurde.
Der Arzt erstellt eine vollständige klinische Anamnese, führt eine körperliche Untersuchung durch und fordert Tests mit dem Erdnuss-Allergengesamtextrakt und Erdnusskomponenten an.
Erfahren Sie, wie spezifische IgE-Testergebnisse zeigen können, ob Tim ein Risiko für schwere allergische Reaktionen hat.
Patientenanamnese
Familienanamnese
  • Keine
Tims persönliche Anamnese
  • Jucken und Kribbeln in Mund und Lippen nach dem Verzehr eines Müsliriegels im Alter von fünf Jahren.
  • Tims Eltern vermuteten eine Erdnussallergie als Grund für die Reaktion.
  • Tims bisheriger Arzt empfahl einen strikten Verzicht auf Erdnüsse.
Tims ImmunoCAP™ Testergebnisse
Diese Ergebnisse zusammen mit der Patientengeschichte und den Symptomen helfen dabei, die Diagnose zu bestätigen.
ImmunoCAP Testergebnisse (kUA/l)
Test Typ Tims Ergebnisse
Erdnüsse
Allergengesamtextrakt
1,6
Ara h 1
Allergenkomponente
<0,1
Ara h 2
Allergenkomponente
<0,1
Ara h 3
Allergenkomponente
<0,1
Ara h 8
Allergenkomponente
2,79
Ara h 9
Allergenkomponente
< 0,1
Differentialdiagnose
Tims Sensibilisierung gegen Ara h 8 geht mit lokalisierten Reaktionen wie Jucken und Kribbeln in Mund und Lippen, aber einem geringen Risiko für systemische Reaktionen einher. Tim weist möglicherweise eine Sensibilisierung gegen Birkenpollen auf, die kreuzreaktiv ist und eine ähnliche Reaktion wie Ara h 8 bewirkt. Er zeigt keine nachweisbare Sensibilisierung gegen drei Speicherproteine in Erdnüssen, die mit schweren Reaktionen assoziiert sind.1-3
PRÄZISIERTE DIAGNOSE
  • Mögliche Birkenpollenallergie.
ÄRZTLICHE EMPFEHLUNG
  • Tims Arzt empfiehlt einen oralen Provokationstest mit Erdnüssen, da dieser die Angst vor heftigen Reaktionen aufgrund von Tims Vorgeschichte vermindern könnte.
  • Tim besteht den oralen Nahrungsmittelprovokationstest mit Erdnüssen ohne jegliche Symptome.
WEITERER VERLAUF
  • Tim und seine Mutter besuchen den Arzt ein Jahr später. Es gab keine weiteren Vorfälle, und Tim geht es gut.
Die in diesen Fallstudien und Fotos dargestellten Personen, Orte und Ereignisse sind keine echten Patienten und stehen auch in keinerlei Zusammenhang mit Thermo Fisher Scientific.
Literatur
  1. Asarnoj A, Nilsson C, Lidholm J, et al. Peanut component Ara h 8 sensitization and tolerance to peanut. J Allergy Clin Immunol. 2012;130(2):468-472 
  2. Peeters KA, Koppelman SJ, van Hoffen E, et al. Does skin prick test reactivity to purifed allergens correlate with clinical severity of peanut allergy? Clin Exp Allergy. 2007;37(1):108-115. 
  3. Asarnoj A, Movérare R, Östblom E, et al. IgE to peanut allergen components: relation to peanut symptoms and pollen sensitization in 8-year-olds. Allergy. 2010;65(9):1189-1195.