Tim, un enfant de 6 ans avec des antécédents d’allergie à l’arachide, consulte son médecin parce qu’il n’a jamais été testé pour sa sensibilisation allergénique.
Le médecin de Tim procède à une anamnèse clinique et à un examen physique complets et décide d’effectuer des tests avec l’arachide complète et ses composants.
Découvrez comment les tests IgE spécifiques peuvent démontrer si Tim souffre d’une allergie clinique à l’arachide.
Ces résultats, en complément de l’histoire clinique et des symptômes du patient, aident à confirmer le diagnostic.
| Test | Type | Résultats de Tim |
Arachide | Allergène complet | 1,6 |
Ara h 1 | Composant allergénique | <0,1 |
Ara h 2 | Composant allergénique | <0,1 |
Ara h 3 | Composant allergénique | <0,1 |
Ara h 8 | Composant allergénique | 2,79 |
Ara h 9 | Composant allergénique | < 0,1 |
La sensibilisation de Tim à Ara h 8 est associée à des réactions localisées, telles que des démangeaisons et des picotements de la bouche et des lèvres, mais à un faible risque de réaction systémique. Tim pourrait en fait être sensibilisé au pollen de bouleau, qui entrainerait une réactivité croisée avec Ara h 8. Tim ne présente aucune sensibilisation décelable aux trois protéines de stockage des fruits à coque qui sont associées à des réactions graves.1-3
UN DIAGNOSTIC AFFINÉ
PLAN DE PRISE EN CHARGE DU MÉDECIN
SUIVI
Les personnes, lieux et événements illustrés sur ces photos ne représentent pas des patients réels, ils ne sont en aucune manière affiliés à la présente étude de cas ou à Thermo Fisher Scientific.