Recent searches Clear History
Kontaktieren Sie uns
Persistierende Allergie gegen Hühnerei: Das Risiko einschätzen und ernst nehmen
Thomas, ein 17 Jahre alter Junge mit einer Vorgeschichte von Eiallergie, kontaktiert seinen Arzt nach zwei Besuchen der Notaufnahme aufgrund von Reaktionen auf Ei. Thomas führt seinen Adrenalin-Autoinjektor nicht mehr mit sich, und seine Mutter ist besorgt, dass er seine Allergie nicht ernst nimmt.
Der Arzt erstellt eine klinische Anamnese, führt eine körperliche Untersuchung durch und beschließt, spezifische IgE-Tests gegen Eiweiß und Eikomponenten anzufordern, um die Schwere der diagnostizierten Eiallergie zu unterstreichen.
Thomas hatte heftige Reaktionen aufgrund einer Eiallergie. Helfen ihm spezifische IgE-Bluttests dabei, seine Allergie ernst zu nehmen?
Patientenanamnese
Familienanamnese
  • Keine
Thomas’ persönliche Anamnese
  • Thomas wurde im Alter von 2 Jahren in die Notaufnahme eingeliefert, als er nach dem Verzehr von Ei Atemschwierigkeiten, Jucken im Mund und angeschwollene Lippen hatte.
  • Die Verdachtsdiagnose lautete Eiallergie, doch es wurden keine Tests durchgeführt.
  • Außerdem wurde bei Thomas im Alter von 5 Jahren leichtes, aber persistierendes Asthma diagnostiziert.
Thomas' ImmunoCAPTM Testergebnisse
Diese Ergebnisse helfen zusammen mit der Anamnese und den Symptomen dieses Patienten, die Diagnose zu bestätigen.
ImmunoCAP Testergebnisse (kUA/l)
Test
Typ
Thomas' Ergebnisse
Eiweiß
Gesamtallergen
56,9
Gal d 1 (Ovomucoid)
Allergenkomponente
10,73
Gal d 2 (Ovalbumin)
Allergenkomponente
9,74
Differentialdiagnose
Die Testergebnisse von Thomas zeigen eine hohe Sensibilisierung gegenüber Ovomucoid an, die mit einem erhöhten Risiko systemischer Reaktionen auf Ei in allen Zubereitungsformen einher geht.1
PRÄZISIERTE DIAGNOSE
  • Sensibilisierung gegenüber Eiweiß.
  • Sensibilisierung gegenüber Ovalbumin- und Ovomucoid-Proteinen.
  • Keine Verringerung des Reaktionsrisikos durch gründliches Backen von Ei.
ÄRZTLICHE EMPFEHLUNG
  • Thomas wird darüber aufgeklärt, dass er aufgrund seiner Sensibilisierung gegenüber Ovomucoid voraussichtlich auf Ei in allen Zubereitungsformen reagieren wird.
  • Sein Arzt betont, wie wichtig es für Thomas ist, den versehentlichen oder bewussten Verzehr von Eiern und Produkten, die Ei enthalten, zu vermeiden.
  • Der Arzt rät ihm auch, stets seinen Adrenalin-Autoinjektor für Notfälle dabei zu haben.
WEITERER VERLAUF
  • Es gab keine weiteren Vorfälle, Thomas ist gesund und es geht ihm gut. Der Arzt vergewissert sich, dass der Umgang mit dem Autoinjektor korrekt ist.
Die in diesen Fallstudien und Fotos dargestellten Personen, Orte und Ereignisse sind keine echten Patienten und stehen auch in keinerlei Zusammenhang mit Thermo Fisher Scientific.
Literatur
  1. Caubet J-C, Wang J. Current understanding of egg allergy. Pediatric clinics of North America. 2011;58(2):427-443. doi:10.1016/j.pcl.2011.02.014.