Recent searches Clear History
Contatti
Artrite Reumatoide: differenziare tra le varie forme di artrite invalidante
Emma ha 32 anni e soffre di dolore alle mani e ai piedi. Viene visitata dal suo medico perché avverte dolore alle mani, rigidità del collo e un peggioramento della sensazione di affaticamento negli ultimi mesi.
Il medico esegue una completa anamnesi clinica e un esame obiettivo approfondito e decide di sottoporre Emma al test diagnostico per l'artrite reumatoide.
Emma soffre di dolori articolari e affaticamento. Informazioni su come i test sierologici possono contribuire a confermare una diagnosi di artrite reumatoide.
Anamnesi paziente
Anamnesi familiare
  • La madre di Emma soffre di una forma ignota di artrite invalidante.
Anamnesi personale di Emma
  • Dolore localizzato nelle nocche della mano e nelle piante dei piedi.
  • L'ibuprofene la aiuta in parte, mentre il paracetamolo non funziona.
  • Diagnostica per immagini: sono state rilevate erosioni marginali sulle radiografie.
  • Esame obiettivo: normale a eccezione delle mani, che risultavano morbide alla palpazione sulla seconda e terza articolazione interfalangea prossimale.
 Risultati del test di Emma
Questi risultati, insieme all'anamnesi e ai sintomi del paziente, aiutano a confermare la diagnosi.
Interpretazione dei risultati dei test
Tipo
Risultati di Emma
CBC, Chem7, test della funzionalità epatica
Analisi delle urine normale
Anti-dsDNA
Negativo
Anti-CCP
Positivo
RF IgM
Positivo
RF IgA
Positivo
Diagnosi differenziale
PERFEZIONAMENTO DELLA DIAGNOSI
  • Artrite reumatoide infiammatoria.
PIANO DI GESTIONE CLINICO
  • Inizialmente steroidi e metotressati.
  • Medicinali biologici o triplice terapia in caso di risposta inadeguata.
  • Inizialmente, follow up ogni 8-12 settimane per valutare e monitorare le terapie e le analisi di laboratorio.
  • Le visite mediche possono essere effettuate ogni tre o sei mesi se i sintomi sono ben controllati.
Le persone, i luoghi e gli eventi riportati nelle immagini e in questi casi clinici non rappresentano pazienti reali, né sono collegati in alcun modo con Thermo Fisher Scientific.
Riferimenti bibliografici