Recent searches Clear History
聯絡我們
草花粉過敏與交叉反應:一項對成分進行解析的個案研究
Case study
Respiratory allergy
Food allergy
發布日期: 2026 年 5 月
醫學審查者 
:Gary Falcetano,認證醫師助理 (PA-C)、認證氣喘教師(AE-C)
季節性呼吸道症狀難以評估,尤其是涉及多種致敏反應的時候。 關鍵問題在於哪種致敏反應在臨床上相關且引發症狀。
辨識致敏反應屬於原發性還是交叉反應性,有助於找出根源過敏原,並指導針對過敏原進行管理,包括避免及免疫療法。1
本說明性個案研究展示了 ImmunoCAP™ 特異性 IgE 檢測(包括過敏原成分檢測)如何協助釐清症狀出現的原因,並支援進行適當的轉診及患者管理的後續步驟。 這能讓治療決策更有信心且更有針對性。
一名身著工作服的年輕女性,在沙發上看書。
背景
Paul 是一名 14 歲的男孩,有嚴重的鼻結膜炎病史。 他在晚春和夏季會經歷兩次氣喘發作。  他還報告稱食用某些生水果和蔬菜時會有輕微口腔症狀,包括番茄、甜瓜、柑橘、奇異果和桃子。 症狀僅限於口腔和喉嚨搔癢或不適,無全身性反應病史。
這些症狀與花粉-食物過敏症候群(PFAS,也稱為口腔過敏症候群)相符。 他的父母對過敏原免疫療法 (AIT) 感興趣,但需要在開始治療前明確誘因。
基層照護提供者會完成臨床病史詢問與身體檢查,並訂購 ImmunoCAP 特異性 IgE 檢測。 在適當情況下,可能會進行過敏原成分檢測,以進一步釐清致敏反應模式。
病史資料
家族病史
  • 母親患有異位性疾病
Paul 的個人病史
  • 12 個月大時被診斷出蛋奶過敏
  • 嬰兒期濕疹
  • 8 歲起出現輕度至中度季節性鼻結膜炎
  • 先前被診斷為花粉致敏反應
之前負責  Paul  的基層照護提供者建議他,在花粉季期間使用口服抗組織胺和鼻內皮質類固醇。  
ImmunoCAP 特異性 IgE 檢測結果
檢查結果應與臨床病史一併解讀,以指導診斷與管理。2 血液特異性 IgE 檢測在皮膚點刺檢測不便執行時特別有用。3
全過敏原對草花粉、樺樹及多種植物性食物出現致敏反應。
過敏原成分檢測顯示針對 Phl p 1 和 Phl p 5b(這兩種成分是草花粉特有的)的 IgE 升高。 同時也存在針對 Phl p 12(一種交叉反應成分)的 IgE 升高。4
ImmunoCAP™ 全過敏原檢測結果 (kUA/L)
過敏原
檢測類型
Paul 的結果  (kUA/L)
梯牧草
完整過敏原
11.1
樺樹
完整過敏原
8.3
番茄
完整過敏原
4.2
甜瓜
完整過敏原
7.1
奇異果
完整過敏原
6.5
桃子
完整過敏原
3.9
產品名稱:ImmunoCAP 過敏原 g6,梯牧草;ImmunoCAP 過敏原 t3,普通銀樺樹;ImmunoCAP 過敏原 f25,番茄;ImmunoCAP 過敏原 f87,甜瓜;ImmunoCAP 過敏原 f84,奇異果及 ImmunoCAP 過敏原 f95,桃子。
過敏原成分結果 (kUA/L)
過敏原
檢測類型
Paul 的結果  (kUA/L)
梯牧草 - Phl p 1
過敏原成分
10.4
梯牧草 - Phl p 5b
過敏原成分
3.9
梯牧草 - Phl p 6
過敏原成分
1.1
梯牧草 - Phl p 12 (profilin)
過敏原成分
8.7
梯牧草 - Bet v 2 (profilin)
過敏原成分
6.3
產品名稱:ImmunoCAP 過敏原 g205,過敏原成分 rPhl p 1 梯牧草;ImmunoCAP 過敏原 g215,過敏原成分 rPhl p 5b 梯牧草;ImmunoCAP 過敏原 g209,過敏原成分 rPhl p 6 梯牧草;ImmunoCAP 過敏原 g212,過敏原成分 rPhl p 12 Profilin、梯牧草;及 ImmunoCAP 過敏原 t216,過敏原成分 rBet v 2 Profilin、樺樹。
鑑別診斷與致敏反應的臨床相關性
對草特異性成分 Phl p 1 和 5b 呈現顯著偏高的 IgE 抗體濃度,表明存在原發性的草花粉致敏反應。 Paul 對 profilin 的 IgE 反應解釋了多種水果和蔬菜的交叉反應,符合花粉-食物過敏症候群 (PFAS),通常表現為輕微且局部口腔症狀,而非全身性反應。4
此區分有助於識別主要誘因,並支援選擇合適的過敏原免疫療法。
更精確診斷
  • 原發性梯牧草花粉過敏伴隨 profilin 相關交叉反應 (PFAS)
管理計畫
  • 討論 PFAS 症狀的管理,包括反應通常輕微且為局部出現。 患者可能耐受不同形式的食物,如經烹煮、去皮或小份食物。 共同決策有助於判斷何時該避免或調整。
  • 考慮轉介給專科醫師進行進一步評估,包括 AIT 評估。
後續追蹤
  • 接受了過敏科醫師兩年的 AIT 治療後,Paul 的花粉症狀明顯改善。
  • 食物相關症狀也有所改善。
  • 持續監測有助於評估治療反應並指導未來管理。
臨床影響:改善診斷與風險評估
此個案證實了 ImmunoCAP 特異性 IgE 檢測(含過敏原成分)如何協助識別主要誘因,並將其與交叉反應相區分。¹ 透過提供對致敏反應模式更深入的洞察,檢測結果有助於更清楚理解症狀的根本原因,而非單純的症狀管理。 對基層照護提供者而言,這能夠提高診斷信心,有助於做出明智的治療決策及適當的轉介。 有了正確的資訊,提供者能更早採取行動,引導患者接受更具針對性的照護。
本個案研究中所描繪的人物、地點及事件並非真實患者,亦與Thermo Fisher Scientific 無關。
安心檢測。 精準治療。
探索 ImmunoCAP 過敏診斷如何增強呼吸道過敏評估的信心,並指導您採取後續步驟。 5
請造訪 呼吸道過敏頁面 ,瞭解有關訂購的更多資訊。
相關內容
進一步瞭解本文中提及的資源和主題。
參考資料
  1. Ansotegui IJ, et al. World Allergy Organization Journal. 2020;13:100091.
  2. Demoly P, et al. Molecular allergology and its impact on allergy diagnosis and treatment. J Asthma Allergy. 2022;15:1069–1080.
  3. Al-Shaikhly T, et al. An international Delphi consensus on the management of pollen-food allergy syndrome: A work group report of the AAAAI Adverse Reactions to Foods Committee. J Allergy Clin Immunol Pract. 2024;12(12):3242–3249.
  4. Dramburg S, et al. EAACI molecular allergology user’s guide 2.0. Pediatr Allergy Immunol. 2023;34(Suppl 28):e13854.
  5. Wise SK, et al. International consensus statement on allergy and rhinology: Allergic rhinitis. Int Forum Allergy Rhinol. 2023;13:293–859.