Allergie au pollen de graminées et réactivité croisée : étude de cas basée sur les allergènes moléculaires
Publication : mai 2026
Revue médicale réalisée par : 
Gary Falcetano, PA-C, AE-C
Les symptômes respiratoires saisonniers peuvent être difficiles à évaluer, surtout lorsque plusieurs sensibilisations sont impliquées. La question clé est de savoir quelle sensibilisation est cliniquement pertinente et à l’origine des symptômes.
Identifier si la sensibilisation est primaire ou résulte d’une réactivité croisée aide à identifier l’allergène responsable et à orienter la prise en charge spécifique à chaque allergène, y compris l’éviction et l’immunothérapie1.
Cette étude de cas illustrative montre comment les tests d’IgE spécifiques ImmunoCAP™, y compris les tests d’allergènes moléculaires, aident à clarifier la cause des symptômes et à soutenir les orientations appropriées ainsi que les prochaines étapes dans la prise en charge des patients. Cela permet des décisions de traitement plus fiables et ciblées.
Une jeune femme en salopette lisant un livre sur un canapé.
Bruit de fond
Paul est un garçon de 14 ans ayant des antécédents de rhinoconjonctivite sévère. Il présente deux épisodes d’asthme à la fin du printemps et pendant l’été.  Il rapporte également des symptômes buccaux légers lorsqu’il mange certains fruits et légumes crus, notamment la tomate, le melon, la mandarine, le kiwi et la pêche. Les symptômes se limitent à des démangeaisons ou à un inconfort dans la bouche et la gorge, sans antécédents de réactions systémiques.
Ces symptômes sont compatibles avec le syndrome d’allergie pollen-aliment (SAPA), également appelé syndrome d’allergie orale. Ses parents s’intéressent à l’immunothérapie allergénique (ITA), mais le déclencheur doit être clairement identifié avant de commencer le traitement.
Le médecin traitant réalise l’anamnèse et un examen physique, puis prescrit des tests d’IgE spécifiques ImmunoCAP. Lorsque cela est approprié, les tests peuvent inclure des allergènes moléculaires afin de clarifier davantage le schéma de sensibilisations.
Histoire clinique
Antécédents familiaux
  • Mère atopique
Antécédents personnels de Paul
  • Diagnostiqué allergique aux œufs et aux protéines du lait de vache à 12 mois
  • Eczéma pendant l’enfance
  • Rhinoconjonctivite saisonnière légère à modérée à partir de l’âge de 8 ans
  • Précédemment diagnostiqué avec une sensibilisation au pollen
Le précédent médecin traitant de Paul   a recommandé qu’il prenne  des antihistaminiques et des stéroïdes intranasaux durant la saison pollinique. 
Résultats des tests d’IgE spécifiques ImmunoCAP
Les résultats des tests doivent être interprétés parallèlement à l’anamnèse pour orienter le diagnostic et la prise en charge2 . Les tests sanguins d’IgE spécifiques peuvent être particulièrement utile dans des contextes où les tests cutanés ne sont pas possible3.
Les allergènes complets montrent une sensibilisation au pollen de graminées, au bouleau et à plusieurs aliments d’origine végétale.
Les tests sur les allergènes moléculaires montrent des IgE élevées dirigées contre Phl p 1 et Phl p 5b, qui sont spécifiques au pollen de graminées. Des IgE élevées dirigées contre Phl p 12, un allergène moléculaire à réactivité croisée, est également présente4.
Résultat des tests d’extraits allergéniques ImmunoCAP™ (kUA/L)
Allergène
Type de test
Résultats de Paul (kUA/L)
La fléole des prés
Extrait allergénique
11,1
Le bouleau
Extrait allergénique
8,3
Tomate
Extrait allergénique
4.2
Melon
Extrait allergénique
7.1
Kiwi
Extrait allergénique
6,5
Pêche
Extrait allergénique
3,9
Noms de produits : ImmunoCAP Allergen g6, Timothy, ImmunoCAP Allergen t3, Common silver birch, ImmunoCAP Allergen f25, Tomato, ImmunoCAP Allergen f87, Melon, ImmunoCAP Allergen f84, Kiwi fruit and ImmunoCAP Allergen f95, Peach.
Résultats des allergènes moléculaires (kUA/L)
Allergène
Type de test
Résultats de Paul (kUA/L)
La fléole des prés - Phl p 1
Allergène moléculaire
10,4
La fléole des prés - Phl p 5b
Allergène moléculaire
3,9
La fléole des prés - Phl p 6
Allergène moléculaire
1,1
La fléole des prés - Phl p 12 (profiline)
Allergène moléculaire
8.7
La fléole des prés - Bet v 2 (profiline)
Allergène moléculaire
6.3
Nom du produit : ImmunoCAP Allergen g205, Allergen component rPhl p 1 Timothy, ImmunoCAP Allergen g215, Allergen component rPhl p 5b Timothy, ImmunoCAP Allergen g209, Allergen component rPhl p 6 Timothy, ImmunoCAP Allergen g212, Allergen component rPhl p 12 Profilin, Timothy and ImmunoCAP Allergen t216, Allergen component rBet v 2 Profilin, Birch.
Diagnostic différentiel et pertinence clinique de la sensibilisation
Les niveaux significatifs d’IgE d’ allergènes moléculaires spécifiques des graminées Phl p 1 et 5b indiquent une sensibilisation primaire au pollen de graminées. La réponse IgE de Paul à la profiline explique la réactivité croisée avec plusieurs fruits et légumes, ce qui correspond à un syndrome d’allergie pollen-aliment (SAPA), qui se manifeste généralement par des symptômes buccaux légers et localisés plutôt que par des réactions systémiques4.
Cette distinction aide à identifier les principaux déclencheurs et soutient le choix d’une immunothérapie allergénique appropriée.
Diagnostic affiné
  • Allergie primaire à la fléole des prés avec réactivité croisée liée à la profiline (SAPA)
Plan de prise en charge
  • Discutez de la prise en charge des symptômes du SAPA, notamment du fait que les réactions sont généralement légères et localisées. Les patients peuvent tolérer des aliments sous différentes formes, comme cuits ou pelés, ou en petites quantités. La prise de décision partagée peut aider à déterminer quand l’éviction ou la modification du mode de vie est approprié.
  • Envisagez une orientation vers un spécialiste pour une évaluation complémentaire, y compris un examen pour l’ITA.
Suivi
  • Après deux ans d’ITA initiée et suivie par son allergologue, les symptômes liés au pollen de Paul se sont nettement améliorés.
  • Les symptômes liés à l’alimentation se sont également améliorés.
  • Une surveillance continue peut aider à évaluer la réponse au traitement et orienter la prise en charge future.
Impact clinique : amélioration du diagnostic et de l’évaluation des risques
Ce cas démontre comment les tests d’IgE spécifiques ImmunoCAP, y compris les allergènes moléculaires, peuvent aider à identifier le déclencheur principal et à le distinguer d’une réactivité croisée¹. En offrant une compréhension plus approfondie des schémas de sensibilisation, les résultats des tests peuvent permettre une compréhension plus claire de la cause sous-jacente des symptômes, au-delà de la seule prise en charge des symptômes. Pour les médecins généralistes, cela permet un diagnostic plus assuré, des décisions thérapeutiques éclairées et des orientations appropriées. Avec les bonnes informations, les médecins peuvent agir plus tôt et orienter les patients vers des soins plus ciblés.
Les personnes, lieux et événements décrits dans cette étude de cas ne représentent pas de vrais patients et ne sont pas affiliés à Thermo Fisher Scientific.
Testez en toute confiance. Traitez avec précision.
Découvrez comment les diagnostics d’allergie ImmunoCAP peuvent soutenir une évaluation fiable des allergies respiratoires et vous guider à travers les prochaines étapes 5.
Consultez la page sur les allergies respiratoires pour en savoir plus sur la manière de commander.
Références bibliographiques
  1. Ansotegui IJ, et al. World Allergy Organization Journal. 2020;13:100091.
  2. Demoly P, et al. Molecular allergology and its impact on allergy diagnosis and treatment. J Asthma Allergy. 2022;15:1069–1080.
  3. Al-Shaikhly T, et al. An international Delphi consensus on the management of pollen-food allergy syndrome: A work group report of the AAAAI Adverse Reactions to Foods Committee. J Allergy Clin Immunol Pract. 2024;12(12):3242–3249.
  4. Dramburg S, et al. EAACI molecular allergology user’s guide 2.0. Pediatr Allergy Immunol. 2023;34(Suppl 28):e13854.
  5. Wise SK, et al. International consensus statement on allergy and rhinology: Allergic rhinitis. Int Forum Allergy Rhinol. 2023;13:293–859.