Recent searches Clear History
Kontaktieren Sie uns
Gräserpollenallergie und Kreuzreaktivität: Eine anhand von Komponenten gelöste Fallstudie
Veröffentlicht: Mai 2026
Fachliche Beratung: 
Gary Falcetano, PA-C, AE-C
Saisonale Atemwegssymptome können schwer zu beurteilen sein, insbesondere wenn multiple Sensibilisierungen beteiligt sind. Die entscheidende Frage ist, welche Sensibilisierung klinisch relevant ist und die Symptome verursacht.
Die Feststellung, ob die Sensibilisierung primär oder kreuzreaktiv ist, hilft das verursachende Allergen zu identifizieren und die allergenspezifische Behandlung zu leiten, einschließlich der Vermeidung und Immuntherapie.1
Diese Fallstudie zeigt, wie ImmunoCAP™ spezifische IgE-Tests, einschließlich Allergenkomponententests, dazu beitragen, die Ursache der Symptome zu klären und angemessene Überweisungen sowie nächste Schritte in der Patientenversorgung zu leiten. Dies ermöglicht eine zuverlässigere und gezieltere Entscheidungsfindung.
Eine junge Frau im Overall, die auf einem Sofa ein Buch liest.
Hintergrund
Paul ist ein 14-jähriger Junge mit einer Vorgeschichte schwerer Rhino-Konjunktivitis. Er hat zwei Asthmaepisoden im späten Frühling und Sommer.  Er berichtet außerdem von milden oralen Symptomen beim Verzehr bestimmter roher Früchte und Gemüse, darunter Tomate, Melone, Mandarine, Kiwi und Pfirsich. Die Symptome beschränken sich auf Juckreiz oder Unbehagen im Mund und Rachen, ohne Vorgeschichte systemischer Reaktionen.
Diese Symptome stimmen mit einem pollenassoziierten Lebensmittelallergiesyndrom (Pollen Food Allergy Syndrom, PFAS) überein, auch bekannt als orales Allergiesyndrom (OAS). Seine Eltern interessieren sich für eine Allergen-Immuntherapie (AIT), aber der Auslöser muss vor Beginn der Behandlung klar identifiziert werden.
Der Hausarzt führt eine klinische Anamnese und eine körperliche Untersuchung durch und ordnet ImmunoCAP spezifische IgE-Tests an. Bei Bedarf können Tests Allergenkomponenten einbeziehen, um das Sensibilisierungsmuster weiter zu klären.
Patientenanamnese
Familiäre Vorgeschichte
  • Mutter atopisch
Pauls persönliche Krankengeschichte
  • Diagnostiziert mit Ei- und Milchallergie im Alter von 12 Monaten
  • Ekzem im Säuglingsalter
  • Leichte bis mäßige saisonale Rhino-Konjunktivitis ab dem 8. Lebensjahr
  • Frühere Diagnose einer Pollensensibilisierung
Pauls ehemaliger  Hausarzt empfahl ihm die Einnahme oraler Antihistaminika und die Anwendung nasaler Kortikosteroide in der Pollensaison. 
Ergebnisse des ImmunoCAP spezifischen IgE-Tests
Die Testergebnisse sollten zusammen mit der Anamnese interpretiert werden, um Diagnose und Behandlung zu leiten.2 Blutbasierte spezifische IgE-Tests können besonders nützlich sein, wenn Hautpricktests nicht verfügbar sind.3
Allergenextrakte zeigen eine Sensibilisierung gegenüber Gräserpollen, Birke und mehreren pflanzlichen Lebensmitteln.
Allergenkomponententests zeigen erhöhtes IgE auf Phl p 1 und Phl p 5b, die spezifisch für Gräserpollen sind. Ein erhöhtes IgE auf Phl p 12, eine kreuzreaktive Komponente, ist ebenfalls vorhanden.4
ImmunoCAP Testergebnisse der Allergenextrakte (kUA/l)
Allergen
Testtyp
Pauls Ergebnisse  (kUA/l)
Lieschgras
Allergenextrakt
11,1
Birke
Allergenextrakt
8,3
Tomate
Allergenextrakt
4,2
Melone
Allergenextrakt
7,1
Kiwi
Allergenextrakt
6,5
Pfirsich
Allergenextrakt
3,9
Produktnamen: ImmunoCAP Allergen g6, Lieschgras, ImmunoCAP Allergen t3, Birke, ImmunoCAP Allergen f25, Tomate, ImmunoCAP Allergen f87, Melone, ImmunoCAP Allergen f84, Kiwi und ImmunoCAP Allergen f95, Pfirsich.
Ergebnisse der Allergenkomponenten (kUA/l)
Allergen
Testtyp
Pauls Ergebnisse  (kUA/l)
Lieschgras - Phl P 1
Allergenkomponente
10,4
Lieschgras - Phl p 5b
Allergenkomponente
3,9
Lieschgras - Phl p 6
Allergenkomponente
1,1
Lieschgras - Phl p 12 (Profilin)
Allergenkomponente
8,7
Lieschgras – Bet v 2 (Profilin)
Allergenkomponente
6,3
Produktname: ImmunoCAP Allergen g205, Allergenkomponente rPhl p 1 Lieschgras, ImmunoCAP Allergen g215, Allergenkomponente rPhl p 5b Lieschgras, ImmunoCAP Allergen g209, Allergenkomponente rPhl p 6 Lieschgras, ImmunoCAP Allergen g212, Allergenkomponente rPhl p 12 Profilin, Lieschgras und ImmunoCAP Allergen t216, Allergenkomponente rBet v 2 Profilin, Birke.
Differenzialdiagnose und klinische Relevanz der Sensibilisierung
Die signifikanten IgE-Werte der gräserspezifischen Komponenten Phl p 1 und 5b deuten auf eine primäre Sensibilisierung gegenüber Gräserpollen hin. Pauls IgE-Antwort auf Profilin erklärt die Kreuzreaktivität mit mehreren Obst- und Gemüsesorten, was mit einem pollenassoziierten Lebensmittelallergiesyndrom (PFAS) übereinstimmt, das typischerweise mit milden, lokalen oralen Symptomen statt systemischer Reaktionen auftritt. 4
Diese Unterscheidung hilft, die Hauptauslöser zu identifizieren und unterstützt die Auswahl der geeigneten Allergen-Immuntherapie.
Präzisere Diagnose
  • Primäre Lieschgras-Gräserpollenallergie mit profilinbedingter Kreuzreaktivität (OAS)
Behandlungsplan
  • Sprechen Sie über den Umgang mit OAS-Symptomen und darüber, dass die Beschwerden meist mild verlaufen und typischerweise auf den Mund- und Rachenbereich begrenzt sind. Patienten vertragen Lebensmittel häufig in unterschiedlichen Formen, beispielsweise gekocht oder geschält, oder in kleineren Mengen. Im gemeinsamen Gespräch kann entschieden werden, ob ein Verzicht oder eine Anpassung der Ernährung sinnvoll ist.
  • Ziehen Sie eine Überweisung an einen Spezialisten zur weiteren Untersuchung in Betracht, einschließlich einer Beurteilung für eine AIT.
Nachbeobachtung
  • Nach zwei Jahren AIT bei seinem Allergologen verbesserten sich Pauls Pollensymptome deutlich.
  • Auch die nahrungsbedingten Symptome verbesserten sich.
  • Eine kontinuierliche Überwachung kann helfen, das Ansprechen auf die Behandlung zu bewerten und die zukünftige Versorgung zu leiten.
Klinische Auswirkungen: Verbesserung der Diagnose und Risikobewertung
Dieser Fall zeigt, wie ImmunoCAP spezifische IgE-Tests, einschließlich Allergenkomponenten, helfen können, den primären Auslöser zu identifizieren und von Kreuzreaktivität zu unterscheiden.¹ Durch tiefere Einblicke in das Sensibilisierungsmuster können die Testergebnisse ein klareres Verständnis der zugrunde liegenden Ursache der Symptome über die reine Symptombehandlung hinaus fördern. Für Hausärzte ermöglicht dies mehr Sicherheit bei der Diagnose, fundierte Behandlungsentscheidungen und angemessene Überweisungen. Mit den richtigen Informationen können Ärzte frühzeitig handeln und ihre Patienten gezielter behandeln.
Die in dieser Fallstudie dargestellten Personen, Orte und Ereignisse repräsentieren keine tatsächlichen Patienten und sind nicht mit Thermo Fisher Scientific verbunden.
Zuverlässige Tests. Präzise Behandlungen.
Entdecken Sie, wie die ImmunoCAP Allergiediagnostik eine zuverlässige Beurteilung von Atemwegsallergien unterstützt und Ihre nächsten Schritte leiten kann. 5
Besuchen Sie die Seite zu  Atemwegsallergien , um mehr über die Verordnung zu erfahren.
Referenzen
  1. Ansotegui IJ, et al. World Allergy Organization Journal. 2020;13:100091.
  2. Demoly P, et al. Molecular allergology and its impact on allergy diagnosis and treatment. J Asthma Allergy. 2022;15:1069–1080.
  3. Al-Shaikhly T, et al. An international Delphi consensus on the management of pollen-food allergy syndrome: A work group report of the AAAAI Adverse Reactions to Foods Committee. J Allergy Clin Immunol Pract. 2024;12(12):3242–3249.
  4. Dramburg S, et al. EAACI molecular allergology user’s guide 2.0. Pediatr Allergy Immunol. 2023;34(Suppl 28):e13854.
  5. Wise SK, et al. International consensus statement on allergy and rhinology: Allergic rhinitis. Int Forum Allergy Rhinol. 2023;13:293–859.