Recent searches Clear History
Kontaktieren Sie uns
Kreuzreaktivität bei Nahrungsmittelallergien verstehen
Article
Food allergy
Veröffentlicht: Januar 2026
Fachliche Beratung: 
Gary Falcetano, PA-C, AE-C
Für Hausärzte besteht die Aufgabe bei der Diagnostik von Nahrungsmittelallergien nicht nur in der Auswahl geeigneter Tests, sondern auch in der richtigen Interpretation der Testergebnisse. Eine der größten Herausforderungen bei der Interpretation von Testergebnissen ist die Möglichkeit der Kreuzreaktivität. Diese tritt auf, wenn Proteine in verschiedenen Lebensmitteln (oder zwischen Lebensmitteln und anderen Allergenquellen wie Pollen) ähnliche Strukturen aufweisen, sodass das Immunsystem das eine mit dem anderen verwechselt.1
Dies kann zu Folgendem führen:
  • Unnötige Vermeidung bestimmter Lebensmittel, die den Alltag erschwert2
  • Überdiagnose, die zu unnötigen Interventionen oder Behandlungen führt2
  • Unterschätzung der Risiken, wodurch eine angemessene Diagnose und Behandlung verzögert werden kann2
  • Angstgefühle und eine verminderte Lebensqualität der Patienten und ihrer Angehörigen
Dieser Artikel soll Hausärzten einen klaren, evidenzbasierten Rahmen bieten, um zwischen Kreuzreaktivität und einer echten Allergie zu unterscheiden.
Kreuzreaktivität bei Allergenen erkennen
Kreuzreaktivität tritt auf, wenn IgE-Antikörper des Immunsystems Proteine mit ähnlichen Strukturen oder biologischen Verwandtschaften erkennen und der Körper so reagiert, als handele es sich um dasselbe Allergen.1
  • Kreuzreaktive Proteine können innerhalb von verwandten Gruppen auftreten, wie etwa zwischen Erdnüssen und Nüssen.3
  • Sie können jedoch auch zwischen nicht verwandten Gruppen vorkommen, wie zum Beispiel zwischen Birkenpollen und Äpfeln.3
Die Interpretation von Kreuzreaktivität erfordert stets den klinischen Kontext, da eine Sensibilisierung allein keine Allergie bestätigt. Bei der Beurteilung von Testergebnissen sollte berücksichtigt werden:
  • Ein positives IgE-Testergebnis (Sensibilisierung) ist nicht gleichbedeutend mit einer klinischen Allergie (mit tatsächlichen Symptomen).5
  • Ein Patient kann zwar IgE-Antikörper aufweisen, aber bei Exposition dennoch völlig symptomfrei bleiben.5
Diese Unterscheidung ist für Hausärzte entscheidend. Ohne sie besteht das Risiko, dass Patientinnen und Patienten fälschlicherweise als allergisch eingestuft werden und Lebensmittel meiden, die sie eigentlich vertragen.
Häufige Kreuzreaktivitätsmuster, die Hausärzte kennen sollten
Pollen-assoziierte Nahrungsmittelallergie
Die wichtigsten Birkenpollenallergene weisen strukturelle Ähnlichkeiten mit Proteinen in Apfel, Haselnuss, Soja oder Karotte auf. 4 Ein Patient, der gegen Birkenpollen sensibilisiert ist, kann daher auch bei diesen Lebensmitteln einen positiven Test haben, sie jedoch ohne Symptome vertragen oder lediglich milde Reaktionen wie oralen Juckreiz entwickeln.
Innerhalb von Lebensmittelgruppen:
  • Nüsse: Walnuss, Pekannuss und Haselnuss bilden eine Gruppe stark kreuzreaktiver Nüsse. Haselnüsse, Cashews, Paranüsse, Pistazien und Mandeln bilden eine Gruppe mäßig kreuzreaktiver Nüsse.6
  • Erdnüsse und Nüsse: Obwohl Erdnüsse zu den Hülsenfrüchten gehören, reagieren 20–30 % der Patienten mit einer Erdnussallergie auch auf mindestens eine Nuss.7
  • Schalentiere: Krustentiere sind untereinander hochgradig kreuzreaktiv (Garnelen, Hummer, Krabben, Krebse). Das Risiko ist geringer zwischen Krustentieren und Weichtieren (Muscheln, Austern, Jakobsmuscheln, Miesmuscheln).8
Praktisches Leitfaden für Hausärzte
Bei Verdacht auf Kreuzreaktivität kann ein klarer, schrittweiser Ansatz Ihnen dabei helfen, die klinisch relevanten Aspekte zu ermitteln und unnötige Untersuchungen oder Ernährungseinschränkungen für die Patienten zu vermeiden.
Schritt 1: Anamnese erheben
Fragen Sie nach einer tatsächlichen Exposition und den Symptomen, wie zum Beispiel:
  • Wurde das Lebensmittel verzehrt oder war der Patient lediglich in engem Kontakt damit?
  • Hat es eine Reaktion ausgelöst?
  • Wie schnell nach dem Verzehr sind die Symptome aufgetreten?
Die Anamnese ist nach wie vor das wertvollste Instrument, um eine Sensibilisierung von einer echten Allergie zu unterscheiden.
Schritt 2: Ordnen Sie gezielte Tests an.
Führen Sie unter Berücksichtigung der Krankengeschichte des Patienten Singleplex-Allergentests durch. Vermeiden Sie undifferenzierte Testpanels, da diese das Risiko von falsch-positiven Ergebnissen erhöhen. Wenn die Anamnese auf ein vermutetes Allergen hindeutet, ordnen Sie nur diese/n spezifischen Allergietest(s) an.
Sobald Sie die Möglichkeiten anhand der Anamnese und des klinischen Kontexts eingegrenzt haben, sollten Sie spezifische IgE-Tests für Allergenextrakte durchführen. Und wenn ein Verdacht auf eine Kreuzreaktivität besteht, sollten Sie eine komponentenbasierte Diagnostik (CRD) anstelle eines undifferenzierten Testpanels in Betracht ziehen.9
Schritt 3: Indikation für weiterführende Abklärung erkennen
Ziehen Sie in den folgenden Fällen zusätzliche Tests oder eine Überweisung an einen Facharzt in Betracht bei:10
  • Schwere oder komplexe Fälle wie Anaphylaxie, unklare oder widersprüchliche Testergebnisse oder positive Ergebnisse für mehrere Lebensmittelgruppen
  • Uneindeutige Befunde oder multiple Sensibilisierungen, die die Interpretation und Therapieentscheidung erschweren
  • Fortgeschrittene Diagnostik oder Therapien, einschließlich Provokationstests oder Immuntherapie, die unter der Anleitung eines Allergologen durchgeführt werden sollten
  • Erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit oder Lebensqualität, wie beispielsweise weitreichende Diäteinschränkungen, die die Ernährung beeinträchtigen oder Ängste verursachen
Eine praktischer Diagnosepfad
Kreuzreaktionen treten häufig auf, insbesondere bei Patienten mit einer Pollenallergie. Sie sind jedoch nicht immer klinisch relevant.5 Ein positiver IgE-Befund bei mehreren Lebensmitteln weist in der Regel eher auf gemeinsame Proteinstrukturen als auf eine echte Allergie hin.
Eine unnötige Meidung von Lebensmitteln birgt reale Risiken. Überdiagnosen und Fehlinterpretationen können Ängste verstärken, die Ernährung unnötig einschränken und insbesondere bei Kindern zu Ernährungsproblemen führen.11
Ein strukturierter Pfad bringt Klarheit:
  1. Beginnen Sie mit der Erhebung der Anamnese und der Symptome des Patienten.
  2. Führen Sie anschließend eine gezielte Diagnositk durch.
  3. Berücksichtigen Sie typische Muster der Kreuzreaktivität.
  4. Überweisen Sie, wenn Fälle über den hausärztlichen Versorgungsrahmen hinausgehen.
Durch ein besseres Verständnis der Allergen-Kreuzreaktivität sind Hausärzte in der Lage, fundierte Handlungsempfehlungen zu geben und diagnostische Entscheidungen sicherer zu treffen. Dies stärkt die Sicherheit in der Befundinterpretation und unterstützt den Umgang mit Kreuzreaktivität im Praxisalltag.
Entdecken Sie Möglichkeiten zur Verbesserung der Diagnose von Nahrungsmittelallergien in der Hausarztpraxis.
Literatur
  1. Matricardi PM et al. EAACI Molecular Allergology User's Guide. Pediatr Allergy Immunol. Mai 2016;27 (Ergänzungsbd. 23):1–250.
  2. Cox AL et al. Clinical relevance of cross-reactivity in food allergy. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021;9(1):82–99.
  3. Vieths S et al. Current Understanding of Cross-Reactivity of Food Allergens and Pollen Allergens. Clin Rev Allergy Immunol. 2002;22(1):33–46.
  4. American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI). Pollen Food Allergy Syndrome (Oral Allergy Syndrome). https://acaai.org/allergies/allergic-conditions/food/pollen-food-allergy-syndrome.
  5. Sicherer SH et al. Food allergy: Epidemiology, pathogenesis, diagnosis, and treatment. J Allergy Clin Immunol. 2014;133(2):291–307.
  6. Goetz DW et al. Cross-reactivity among edible nuts: double immunodiffusion, crossed immunoelectrophoresis, and human specific IgE serologic surveys. Ann Allergy Asthma Immunol. Juli 2005;95(1):45–52.
  7. McWilliam V et al. The Prevalence of Tree Nut Allergy: A Systematic Review. Curr Allergy Asthma Rep. Sept. 2015;15(9):54.
  8. Gelis S et al. Shellfish allergy: unmet needs in diagnosis and treatment. J Investig Allergol Clin Immunol. 2020;30(6):409–420.
  9. Sastre J. Molecular diagnosis in allergy. Clin Exp Allergy. 2010;40(10):1442–1460.
  10. Kwong KY et al. The benefits of specific immunoglobulin E testing in primary care setting. Am J Manag Care. 17 Dez. 2011; Ergänzungsbd. 17:S447-59.
  11. Kotchetkoff ECA et al. Elimination diet in food allergy: friend or foe? J Pediatr (Rio J). 2024;100(S1):S65–S73.