Recent searches Clear History
Contatti
Comprendere la reattività crociata nelle allergie alimentari
Article
Food allergy
Pubblicato: gennaio 2026
Revisione medica da parte di: 
Gary Falcetano, PA-C, AE-C
Per i medici di medicina generale, confermare un'allergia alimentare può dipendere tanto dall'interpretazione dei risultati quanto dalla prescrizione del test corretto. Una delle sfide più grandi rappresentate dall'interpretazione dei risultati dei test è la possibilità di reattività crociata, che si verifica quando le proteine presenti in diversi alimenti (o tra alimenti e altre fonti come i pollini) condividono strutture simili, portando il sistema immunitario a confondere una con l'altra.1
Questo può portare a:
  • Evitare immotivatamente determinati alimenti con ripercussioni sulla vita quotidiana2
  • Sovradiagnosi, con conseguenti interventi o trattamenti non necessari2
  • Sottostimare i rischi, con un ritardo nella diagnosi e nella gestione 2
  • Ansia e riduzione della qualità della vita per pazienti e famiglie
Lo scopo di questo articolo è fornire ai medici di medicina generale un quadro chiaro e basato sulle evidenze per distinguere tra reattività crociata e vera allergia.
Riconoscimento della reattività crociata degli allergeni
La reattività crociata si verifica quando gli anticorpi IgE del sistema immunitario riconoscono le proteine con strutture o relazioni biologiche simili, inducendo l'organismo a rispondere come se fossero identiche.1
  • Le proteine cross-reattive possono essere presenti tra gruppi affini, come le arachidi e la frutta a guscio3
  • Possono anche fare da ponte a gruppi non correlati, come il polline di betulla e la mela3
Per interpretare la reattività crociata è necessario un contesto clinico, poiché la sola sensibilizzazione non è sufficiente a confermare la presenza di un'allergia. Durante la valutazione dei risultati occorre considerare che:
  • La sensibilizzazione (un risultato positivo al test IgE) non equivale a un'allergia clinica (sintomi nella vita reale)5
  • Un/a paziente può presentare IgE ma rimanere completamente asintomatico/a quando esposto/a5
Questa distinzione è fondamentale per i medici di medicina generale. Senza di essa, i/le pazienti potrebbero ricevere un'errata diagnosi di allergia ad alimenti che possono consumare in tutta sicurezza.
Modelli comuni di reattività crociata che i medici di medicina genrale dovrebbero conoscere
Sindrome da allergia alimentare associata ai pollini:
I principali allergeni del polline di betulla sono strutturalmente simili, tra l'altro, a quelli di mela, nocciola, soia o carota.4 Un/a paziente sensibile al polline di betulla può risultare positivo/a a questi alimenti ma tollerarli senza sintomi o, in alcuni casi, sviluppare solo reazioni lievi come prurito alla bocca.
All'interno dei gruppi alimentari:
  • Frutta a guscio: noci, noci pecan e nocciole costituiscono un gruppo di frutta a guscio a forte reattività crociata. Nocciole, anacardi, noci del Brasile, pistacchi e mandorle costituiscono un altro gruppo di frutta a guscio a moderata reattività crociata.6
  • Arachidi e frutta a guscio: sebbene le arachidi siano legumi, il 20–30% dei/lle pazienti allergici/che alle arachidi reagisce anche ad almeno una varietà di frutta a guscio.7
  • Crostacei: esiste un alto grado di reattività crociata tra i crostacei (gamberetti, granchi, aragoste, scampi). Il rischio è inferiore tra crostacei e molluschi (vongole, ostriche, capesante, cozze).8
Approccio pratico per i medici di medicina generale
Quando si sospetta una reattività crociata, un approccio chiaro e graduale può aiutare a stabilire quali siano gli aspetti clinicamente rilevanti e ad evitare test o restrizioni alimentari non necessari per i/le pazienti.
Passo 1: Partire dall'anamnesi
Chiedere informazioni sull'esposizione effettiva e sui sintomi. Per esempio:
  • Il cibo è stato consumato o il/la paziente è stato/a semplicemente a stretto contatto con esso?
  • Ha causato una reazione?
  • Quanto tempo dopo l'ingestione sono comparsi i sintomi?
L'anamnesi rimane lo strumento più prezioso per distinguere la sensibilizzazione dalla vera allergia.
Passo 2: Prescrivere test specifici
Utilizzare test allergologici su allergeni estrattivi in singleplex tenendo conto dell'anamnesi del/la paziente. Evitare panel indiscriminati, che aumentano il rischio di falsi positivi. Quando l'anamnesi porta a un allergene sospetto, prescrivere solo il test specifico per quell'allergene.
Una volta ristrette le possibilità in base all'anamnesi e al quadro clinico, scegliere test per le IgE specifiche su allergeni estrattivi. E quando si sospetta una reattività crociata, prendere in considerazione test diagnostici basati sulle singole componenti (Component-Resolved Diagnostics, [CRD]) piuttosto che panel indiscriminati.9
Passo 3: Sapere quando effettuare il follow-up
Richiedere ulteriori esami o un follow-up specialistico in presenza di:10
  • Casi gravi o complessi, quali anafilassi, risultati di test poco chiari o contraddittori o la presenza di risultati positivi in diversi gruppi alimentari.
  • Risultati poco chiari o molteplici sensibilizzazioni che complicano l'interpretazione o le decisioni terapeutiche.
  • Diagnostica o terapie avanzate, compresi i test di provocazione per le allergie alimentari o l'immunoterapia, che dovrebbero essere guidate da un allergologo.
  • Impatto significativo sulla salute o sulla qualità della vita, come, per esempio, ampie restrizioni alimentari che compromettono la nutrizione o causano ansia.
Un percorso pratico da seguire
La reattività crociata è comune, specialmente in pazienti con allergia al polline, ma non sempre è clinicamente significativa.5 Un risultato positivo alle IgE in presenza di più alimenti spesso riflette strutture proteiche condivise piuttosto che una vera e propria allergia.
Evitare inutilmente determinati alimenti comporta rischi concreti, mentre le diagnosi eccessive e le interpretazioni errate possono aumentare l'ansia, limitare inutilmente l'alimentazione e causare problemi nutrizionali, specialmente nei/lle bambini/e.11
Un percorso strutturato porta chiarezza:
  1. Iniziare con l'anamnesi e i sintomi del/la paziente
  2. Proseguire con test appropriati
  3. Riconoscere i modelli comuni di reattività crociata
  4. Indirizzare i casi che esulano dall'ambito della medicina generale
La comprensione della reattività crociata degli allergeni permette ai medici di medicina generale di poter fornire migliori indicazioni pratiche e strumenti di supporto decisionale, rafforzando la sicurezza nell'interpretazione dei test e consentendo una più facile gestione della reattività crociata nella pratica quotidiana.
Scopri le risorse disponibili per migliorare la valutazione delle allergie alimentari nella medicina generale
Bibliografia
  1. Matricardi PM, et al. EAACI Molecular Allergology User's Guide. Pediatr Allergy Immunol. Maggio 2016;27 (Suppl 23):1–250.
  2. Cox AL, et al. Clinical relevance of cross-reactivity in food allergy. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021;9(1):82–99.
  3. Vieths S, et al. Current Understanding of Cross-Reactivity of Food Allergens and Pollen Allergens. Clin Rev Allergy Immunol. 2002;22(1):33–46.
  4. American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI). Pollen Food Allergy Syndrome (Oral Allergy Syndrome). https://acaai.org/allergies/allergic-conditions/food/pollen-food-allergy-syndrome.
  5. Sicherer SH, et al. Food allergy: Epidemiology, pathogenesis, diagnosis, and treatment. J Allergy Clin Immunol. 2014;133(2):291–307.
  6. Goetz DW, et al. Cross-reactivity among edible nuts: double immunodiffusion, crossed immunoelectrophoresis, and human specific IgE serologic surveys. Ann Allergy Asthma Immunol. Luglio 2005;95(1):45–52.
  7. McWilliam V, et al. The Prevalence of Tree Nut Allergy: A Systematic Review. Curr Allergy Asthma Rep. Settembre 2015;15(9):54.
  8. Gelis S, et al. Shellfish allergy: unmet needs in diagnosis and treatment. J Investig Allergol Clin Immunol. 2020;30(6):409–420.
  9. Sastre J. Molecular diagnosis in allergy. Clin Exp Allergy. 2010;40(10):1442–1460.
  10. Kwong KY, et al. The benefits of specific immunoglobulin E testing in primary care setting. Am J Manag Care. Dicembre 2011;17 Suppl 17:S447-59.
  11. Kotchetkoff ECA, et al. Elimination diet in food allergy: friend or foe? J Pediatr (Rio J). 2024;100(S1):S65–S73.