Recent searches Clear History
Contatti
Interpretazione dei risultati dei test per le allergie alimentari
Article
Food allergy
Pubblicato: gennaio 2026
Revisione medica da parte di: 
Gary Falcetano, PA-C, AE-C
Le allergie alimentari sono sempre più comuni e interessano fino a 250 milioni di persone in tutto il mondo;1 tuttavia continuano a essere sottovalutate nella medicina generale. Questo espone i/le pazienti al rischio di diagnosi errate, all’eliminazione non necessaria di determinati alimenti o, nei casi più gravi, all’anafilassi.
La medicina generale è spesso il primo passo per i/le pazienti che presentano sintomi di una sospetta allergia alimentare,2 motivo per cui è essenziale che imedici di medicina generale seguano un approccio strutturato e basato su linee guida nella valutazione di sospette allergie alimentari.
Come scegliere il test giusto
La diagnosi accurata di un’allergia alimentare inizia con l’anamnesi del/la paziente. che dovrebbe tenere conto di:3
  • Reazioni inspiegabili o eventi avversi dopo l’esposizione
  • Anamnesi di disagio, ansia o evitamento correlato all’alimentazione
  • Diete autolimitanti o uso di consigli online
  • Sintomi gastrointestinali, cutanei o respiratori ricorrenti
In questo modo è possibile stabilire quali pazienti potrebbero trarre beneficio da ulteriori esami.
Il tipo di test conta5
La scelta del test corretto è particolarmente importante perché, sebbene il 35% dei/lle pazienti dichiari di soffrire di un'allergia alimentare, solo il 3,5% presenta una vera e propria allergia clinica. Effettuare troppi test senza tener conto del contesto rischia di creare confusione anziché chiarezza.5
Specific IgE blood tests
I test immunoCAP™ per gli allergeni estrattivi sono generalmente appropriati nel contesto della medicina generale, sia in aggiunta che in sostituzione dei prick test.
Component-resolved diagnostics (CRD)
Offrono una visione precisa e mirata della sensibilizzazione agli allergeni, favorendo decisioni sicure e personalizzate. In linea con le linee guida EAACI/AAAAI*, la CRD supporta l’assistenza basata sulle evidenze quando è necessario un livello di approfondimento maggiore. 
Avoid broad screening panels
Le attuali linee guida dell'EAACI sconsigliano di prescrivere panel di test non selettivi e su larga scala in assenza di una chiara motivazione clinica*. I test non selettivi con un numero elevato di allergeni aumentano il rischio di falsi positivi clinicamente irrilevanti.4
Principi fondamentali dell'interpretazione
Quando si interpretano i risultati dei test sugli allergeni alimentari occorre sempre tenere conto dell'anamnesi e dei sintomi del/la paziente. I seguenti principi sono intesi come linee guida pratiche a supporto di un processo decisionale consapevole, non come regole rigide. I test costituiscono solo una parte del processo diagnostico e dovrebbero essere utilizzati per chiarire, non per complicare, la gestione del/la paziente.
I risultati positivi devono sempre essere interpretati alla luce dei sintomi del/la paziente per confermare la presenza di un'allergia clinica.
Le IgE rilevabili indicano sensibilizzazione, ma la sensibilizzazione da sola non è sufficiente per la diagnosi. La correlazione con l'anamnesi del/la paziente è essenziale per distinguere un'effettiva allergia clinica dalla sensibilizzazione asintomatica o dalla reattività crociata.
La diagnostica basata sull'analisi delle componenti può migliorare la specificità.
La CRD permette di chiarire se la sensibilizzazione è primaria o dovuta a reattività crociata e può indicare la potenziale gravità delle reazioni. Secondo le linee guida EAACI, i test per le IgE specifiche sono particolarmente consolidati per allergeni ad alto rischio come le arachidi (Ara h 2), le nocciole (Cor a 14) e gli anacardi (Ana o 3), sebbene anche altre componenti possano fornire preziose informazioni diagnostiche.6
I valori quantitativi contano.
I valori quantitativi delle IgE forniscono informazioni preziose sul grado di sensibilizzazione. Tuttavia, le soglie di reattività clinica variano a seconda degli allergeni e dei soggetti e devono essere interpretate nel contesto. Maggiore è il livello di anticorpi per le IgE specifiche, più elevato sarà il rischio di allergia sintomatica.7
I risultati negativi non permettono di escludere completamente un’allergia.
Un risultato negativo al test delle IgE specifiche riduce la probabilità di un'allergia ma non la esclude. Questo può verificarsi se l'allergene non è incluso nel panel di test, se la reazione non è mediata dalle IgE o se il sistema di test utilizzato non è sufficientemente sensibile. I test per allergeni estrattivi ImmunoCAP sono altamente sensibili e offrono un punto di riferimento affidabile per la valutazione.
È essenziale un'interpretazione olistica dei risultati dei test delle IgE specifiche.
In un caso clinico esemplificativo, seguiamo Tim, un ragazzino a cui era stata inizialmente diagnosticata un'allergia alle arachidi, che aveva avuto un impatto significativo sulla sua vita. Da un follow-up più approfondito è emersa una sensibilizzazione alle arachidi di 2,6 kUA/l e una sensibilizzazione all'allergene Ara h 8 di 2,79 kUA/l.
La sensibilizzazione di Tim ad Ara h 8 è associata all'assenza di reazioni o a reazioni localizzate, come prurito e formicolio alla bocca e alle labbra, ma con un basso rischio di reazioni sistemiche. Tim può effettivamente essere sensibilizzato al polline di betulla, che è cross-reattivo e risponde in modo simile ad Ara h 8. Tim non presenta una sensibilizzazione apprezzabile alle quattro proteine di deposito delle noci associate a reazioni gravi.8, 9, 10
Sensibilizzazione asintomatica
Quando sono rilevabili anticorpi a IgE specifiche, ma il/la paziente non mostra sintomi quando esposto/a all'allergene nella vita reale, si parla di sensibilizzazione asintomatica o positività clinicamente irrilevante. 
Perché si verifica la sensibilizzazione asintomatica:
  • Sensibilizzazione a basso livello: i test moderni possono rilevare quantità piccolissime di IgE. Sebbene misurabili, in alcuni casi questi livelli possono essere troppo bassi per causare un effetto clinico. Questo fenomeno è particolarmente comune nei/lle bambini/e con dermatite atopica, che possono presentare lievi sensibilizzazioni alimentari senza sintomi corrispondenti.
  • Reattività crociata: gli anticorpi IgE possono riconoscere proteine che appaiono simili tra fonti non correlate tra loro. Ad esempio, una persona sensibile al polline di betulla può risultare positiva alla mela anche se tollera le mele senza alcuna reazione.
  • Legami non specifici o artefatti tecnici: in rari casi, fattori di laboratorio possono generare segnali non correlati a una reale sensibilizzazione.
In breve, un risultato positivo senza sintomi clinici non conferma un'allergia. È importante interpretare sempre i risultati nel contesto dell'anamnesi del/la paziente.
La sensibilità conta
Un risultato negativo rende meno probabile la presenza di un'allergia alimentare, soprattutto se ottenuto con un test altamente sensibile come i test ImmunoCAP™ per IgE specifiche, in grado di rilevare anche livelli bassi di IgE.
Se i sintomi persistono nonostante il risultato negativo, è possibile che non sia stato rilevato l'allergene responsabile. Rivalutare l'anamnesi del/la paziente e le possibili esposizioni può aiutare a definire i passi successivi.
Possibili motivi di sintomi persistenti nonostante un risultato negativo:
  • L'allergene testato potrebbe non essere quello che scatena la reazione
  • I livelli di IgE potrebbero essere presenti, ma troppo bassi per essere rilevati
  • La reazione potrebbe non essere mediata dalle IgE
Un risultato negativo non dovrebbe escludere automaticamente la possibilità di un'allergia, specialmente quando l'anamnesi clinica indica chiaramente una reazione. In tal caso, potrebbero essere necessari ulteriori metodi diagnostici, tra cui test di conferma o un test di provocazione orale alimentare.
Quando indirizzare dallo specialista
In alcuni casi è necessario ricorrere al parere di uno specialista per garantire la sicurezza del/la paziente e una gestione adeguata.
Può essere utile valutare la possibilità di un rinvio quando:2
  • I risultati dei test sono poco chiari o discordanti
  • Si sospetta una grave allergia alimentare o un’anafilassi
  • Si valuta l’immunoterapia come parte del piano terapeutico
  • È presente una polisensibilizzazione complessa (risultati positivi multipli in diversi gruppi di allergeni)
  • È necessaria un’ulteriore valutazione diagnostica, come un test di provocazione orale
  • I sintomi non vengono risolti nel contesto della medicina generale
medico di medicina generale con paziente
La collaborazione con specialisti contribuisce a garantire un'interpretazione accurata, riduce il rischio di restrizioni alimentari non necessarie e favorisce una gestione efficace dei/lle pazienti con profili allergici più complessi.
La chiarezza che porta a risultati migliori
Un'interpretazione accurata è importante quanto la prescrizione del test stesso.
Segui un approccio strutturato:6
  1. Inizia con un'anamnesi mirata che includa i sintomi e l'esposizione del/la paziente
  2. Scegli il test appropriato in base all'anamnesi
  3. Interpreta attentamente i risultati, distinguendo la vera allergia dalla sensibilizzazione asintomatica o dalla reattività crociata
  4. Rivolgiti a uno specialista quando i risultati sono complessi, poco chiari o quando occorre prendere decisioni di grande importanza
Mantieni un approccio pratico. Usa i risultati dei test per confermare la presenza effettiva di un'allergia, evitare restrizioni alimentari non necessarie e intervenire tempestivamente con sicurezza.
Approfondisci con ulteriori risorse e strumenti formativi sulla valutazione delle allergie alimentari nella medicina generale.
* L’EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology) e l’AAAA (American Academy of Allergy, Asthma& Immunology) sono organizzazioni internazionali leader che si dedicano al progresso della ricerca, dell’istruzione e dell’assistenza clinica nel campo delle allergie e dell’immunologia.
Bibliografia
  1. Pawankar R, et al. World Allergy Organization (WAO) White Book on Allergy. 2013.
  2. Demoly P, et al. Development of algorithms for the diagnosis and management of acute allergy in primary practice. World Allergy Organ J. 2019;12(3):100022.
  3. Muraro A, et al. EAACI Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines: Diagnosis and management of food allergy. Allergy. 2014;69(8):1008–1025.
  4. Portnoy JM. Appropriate allergy testing and interpretation. Mo Med. 2011;108(5);339–343. (p. 342).
  5. Onyimba F, et al. Food Allergies and intolerances: a clinical approach to the diagnosis and management of adverse reactions to food. Clin Gastro Hepatol. 2021:1–11.
  6. Santos AF, et al. EAACI guidelines on the management of IgE-mediated food allergy. Allergy. Gennaio 2025;80(1):14–36.
  7. Yunginger JW, et al. Quantitative IgE antibody assays in allergic diseases. J Allergy Clin Immunol. Giugno 2000;105(6 Pt 1):1077–84.
  8. Asarnoj A, et al. Peanut component Ara h 8 sensitization and tolerance to peanut. J Allergy Clin Immunol. 2012;130(2):468–472.
  9. Peeters KA, et al. Does skin prick test reactivity to purified allergens correlate with clinical severity of peanut allergy? Clin Exp Allergy. 2007;37(1):108–115. 
  10. Asarnoj A, et al. IgE to peanut allergen components: relation to peanut symptoms and pollen sensitization in 8-year-olds. Allergy. 2010;65(9):1189–1195.