ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
Contacto
Interpretación de los resultados de las pruebas de alergia a alimentos
Article
Food allergy
Publicado: Enero de 2026
Revisión de aspectos médicos a cargo de: 
Gary Falcetano, PA-C, AE-C
La alergia a alimentos es cada vez más frecuente y afecta a hasta 250 millones de personas en todo el mundo,1 pero sigue sin diagnosticarse lo suficiente en la atención primaria. Esto hace que los pacientes sean vulnerables a diagnósticos erróneos, a evitaciones alimentarias innecesarias o, en casos graves, a la anafilaxia.
La atención primaria suele ser el primer paso para los pacientes que presentan síntomas que hacen sospechar una alergia alimentaria,2 por lo que es fundamental que los profesionales de atención primaria sigan un enfoque estructurado y basado en las guías clínicas a la hora de evaluar los casos de sospecha de alergia alimentaria.
Cómo elegir el análisis adecuado
Un diagnóstico preciso de la alergia alimentos comienza por la historia clínica del paciente. Esto debería incluir:3
  • Reacciones o acontecimientos adversos inexplicables después de la exposición
  • Antecedentes de malestar, ansiedad o evitación relacionados con la comida
  • Dietas autoimpuestas o uso de recomendaciones en Internet
  • Síntomas gastrointestinales, cutáneos o respiratorios recurrentes
Esto puede ayudar a determinar qué pacientes podrían beneficiarse de análisis adicionales.
El tipo de análisis es importante5
Es especialmente importante elegir el análisis adecuado, ya que, aunque el 35 % de los pacientes afirma padecer una alergia a alimentos, solo el 3,5 % presenta una alergia clínica real. Realizarpruebas en exceso sin contexto puede generar confusión en lugar de aportar claridad.5
Specific IgE blood tests
Los análisis de alérgenos completos ImmunoCAP™ suelen ser adecuados en la atención primaria, ya sea como complemento o en sustitución de las pruebas cutáneas.
Component-resolved diagnostics (CRD)
Ofrece una visión precisa y específica de la sensibilización a los alérgenos, lo que ayuda a los profesionales sanitarios a tomar decisiones acertadas y personalizadas. En consonancia con las directrices de la EAACI y la AAAAI*, el CRD respalda la atención basada en la evidencia en aquellos casos en los que se requiere un análisis más profundo. 
Avoid broad screening panels
Las directrices actuales de la EAACI* no recomiendan solicitar paneles amplios y no selectivos sin una justificación clínica clara. Los análisis no selectivos que incluyen un gran número de alérgenos aumentan el riesgo de falsos positivos clínicamente irrelevantes.4
Principios básicos de la interpretación
Al interpretar los resultados de los análisis de alérgenos alimentarios, hay que tener siempre en cuenta la historia clínica y los síntomas del paciente. Los principios que se exponen a continuación pretenden servir de orientación práctica para facilitar la toma de decisiones informadas, y no como normas rígidas. Los análisis son solo una parte del proceso de diagnóstico y deben utilizarse para aclarar, y no para complicar, la atención al paciente.
Los resultados positivos siempre deben interpretarse teniendo en cuenta los síntomas del paciente para confirmar una alergia clínica.
La presencia de IgE detectable indica sensibilización, pero la sensibilización por sí sola no es suficiente para el diagnóstico. La correlación con los antecedentes del paciente es fundamental para distinguir una alergia clínica real de una sensibilización asintomática o una reactividad cruzada.
Los diagnósticos basados en los componentes pueden mejorar la especificidad.
Los CRD ayudan a determinar si la sensibilización es primaria o se debe a una reactividad cruzada, y pueden indicar la posible gravedad de las reacciones. Según las directrices de la EAACI, los análisis específicos de IgE están especialmente consolidados para alérgenos de alto riesgo como el cacahuete (Ara h 2), la avellana (Cor a 14) y el anacardo (Ana o 3), aunque otros componentes también pueden aportar información diagnóstica valiosa.6
Los valores cuantitativos son importantes.
Los valores cuantitativos de IgE proporcionan información valiosa sobre el grado de sensibilización. Sin embargo, los umbrales de reactividad clínica varían según el alérgeno y la persona, por lo que deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto. Cuanto mayor sea la concentración de anticuerpos específicos, mayor será el riesgo de alergia sintomática.7
Los resultados negativos no descartan por completo la posibilidad de que exista una alergia.
Un resultado negativo en un análisis de IgE específica reduce la probabilidad de que exista una alergia, pero no la descarta. Esto puede ocurrir si el alérgeno no está incluido en el panel de pruebas, si la reacción no está mediada por IgE o si el sistema de análisis utilizado carece de sensibilidad. Los análisis de extractos de alérgenos completos de ImmunoCAP tienen una sensibilidad alta y proporcionan una referencia fiable para la evaluación.
Es fundamental realizar una interpretación integral de los resultados de los análisis de IgE específica.
En un caso práctico ilustrativo, seguimos a Tim, un niño al que inicialmente se le diagnosticó una alergia al cacahuete, lo que había afectado considerablemente a su vida. Un seguimiento más detallado reveló una sensibilización al alérgeno del cacahuete de 2,6 kUA/l y una sensibilización al alérgeno Ara h 8 de 2,79 kUA/l.
La sensibilización de Tim al Ara h 8 se asocia con la ausencia de reacciones o con reacciones localizadas, como picor y hormigueo en la boca y los labios, pero con un riesgo bajo de reacción sistémica. Tim puede presentar sensibilización al polen de abedul, que es una reacción cruzada y tiene una respuesta similar a Ara h 8. Tim no presenta ninguna sensibilización detectable a cuatro proteínas de almacenamiento de los frutos secos asociadas a reacciones graves.8,9,10
Sensibilización asintomática
Cuando se detectan anticuerpos de IgE específica, pero el paciente no presenta síntomas al exponerse al alérgeno en la vida cotidiana, esto se conoce como sensibilización asintomática o positividad clínicamente irrelevante. 
Por qué se produce la sensibilización asintomática:
  • Sensibilización de bajo nivel: Los análisis modernos ayudan a detectar cantidades muy pequeñas de IgE. Aunque son cuantificables, estos niveles pueden ser demasiado bajos en algunos casos como para provocar algún efecto clínico. Esto es especialmente frecuente en niños con dermatitis atópica, que pueden presentar sensibilizaciones alimentarias leves sin los síntomas correspondientes.
  • Reactividad cruzada: Los anticuerpos IgE pueden reconocer proteínas que tienen un aspecto similar aunque procedan de fuentes no relacionadas entre sí. Por ejemplo, una persona alérgica al polen de abedul puede dar positivo en una prueba de alergia a la manzana, aunque tolere las manzanas sin presentar ninguna reacción.
  • Unión no específica o artefactos técnicos: En raras ocasiones, los factores de laboratorio pueden generar señales que no guardan relación con la sensibilización real.
En resumen, un resultado positivo en un análisis sin síntomas clínicos no confirma la existencia de una alergia. Es importante interpretar siempre los resultados teniendo en cuenta el historial del paciente.
La sensibilidad importa
Un resultado negativo hace que sea menos probable que exista una alergia a alimentos, especialmente cuando se mide con una prueba de alta sensibilidad, como los análisis ImmunoCAP™ de IgE específica, que pueden detectar incluso niveles bajos de IgE.
Si los síntomas persisten a pesar de que el resultado del análisis sea negativo, es posible que no se haya identificado el alérgeno responsable. Revisar la historia clínica del paciente y sus posibles exposiciones puede servir de guía para decidir los pasos a seguir.
Posibles causas de la persistencia de los síntomas a pesar de un resultado negativo en los análisis:
  • Es posible que el alérgeno analizado no sea el causante de la reacción
  • Es posible que haya niveles de IgE, pero que sean demasiado bajos para detectarlos
  • Es posible que la reacción no esté mediada por IgE
Un resultado negativo en el análisis no debe descartar automáticamente la posibilidad de una alergia, sobre todo cuando la historia clínica apunta claramente a una reacción. En tales casos, puede ser necesario recurrir a métodos de diagnóstico adicionales, como análisis de confirmación o una prueba de provocación oral con alimentos.
Cuándo derivar al especialista
Hay situaciones que requieren la intervención de un especialista para garantizar la seguridad del paciente y un tratamiento adecuado.
Considere la posibilidad de derivar al paciente cuando:2
  • Los resultados de los análisis son confusos o contradictorios
  • Se sospecha que existe una alergia alimentaria grave o una reacción anafiláctica
  • Se está considerando la inmunoterapia como parte del plan de tratamiento
  • Existe una polisensibilización compleja (múltiples resultados positivos en diferentes grupos de alérgenos)
  • Es necesario realizar evaluaciones diagnósticas adicionales, como una prueba de provocación oral con alimentos
  • Los síntomas no se resuelven con el tratamiento de atención primaria
profesional sanitario con el paciente
Trabajar con especialistas ayuda a garantizar una interpretación precisa, reduce el riesgo de restricciones alimentarias innecesarias y favorece un tratamiento eficaz para los pacientes con perfiles alérgicos más complejos.
La claridad que conduce a mejores resultados
Una interpretación precisa es tan importante como la propia prescripción del análisis.
Seguir un enfoque estructurado:6
  1. Comience con una historia clínica detallada que incluya los síntomas del paciente y su exposición
  2. Elija el análisis adecuado en función de esa historia clínica
  3. Interprete los resultados con precaución, distinguiendo entre una alergia real y una sensibilización asintomática o una reactividad cruzada
  4. Consulte a un especialista cuando los resultados sean complejos o poco claros, o cuando haya que tomar decisiones de gran importancia
Sea práctico. Utilice los resultados de las pruebas para confirmar si se trata de una alergia real, evitar restricciones dietéticas innecesarias e intervenir antes con seguridad.
Descubra más recursos y materiales formativos sobre la evaluación de las alergias aalimentos en la atención primaria.
* La EAACI (Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica) y la AAAAI (Academia Americana de Alergología, &Asma e Inmunología) son organizaciones internacionales de primer orden dedicadas a promover la investigación, la formación y la atención clínica en el ámbito de la alergología y la inmunología.
Referencias
  1. Pawankar R, et al. World Allergy Organization (WAO) White Book on Allergy. 2013.
  2. Demoly P, et al. Development of algorithms for the diagnosis and management of acute allergy in primary practice. World Allergy Organ J. 2019;12(3):100022.
  3. Muraro A, et al. EAACI Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines: Diagnosis and management of food allergy.Allergy. 2014;69(8):1008–1025.
  4. Portnoy JM. Appropriate allergy testing and interpretation. Mo Med. 2011;108(5);339–343. (p. 342).
  5. Onyimba F, et al. Food Allergies and intolerances: a clinical approach to the diagnosis and management of adverse reactions to food. Clin Gastro Hepatol. 2021:1–11.
  6. Santos AF, et al. EAACI guidelines on the management of IgE-mediated food allergy. Allergy. 2025 Jan;80(1):14–36.
  7. Yunginger JW, et al. Quantitative IgE antibody assays in allergic diseases. J Allergy Clin Immunol. 2000 Jun;105(6 Pt 1):1077–84.
  8. Asarnoj A, et al. Peanut component Ara h 8 sensitization and tolerance to peanut. J Allergy Clin Immunol. 2012;130(2):468–472.
  9. Peeters KA, et al. Does skin prick test reactivity to purified allergens correlate with clinical severity of peanut allergy? Clin Exp Allergy. 2007;37(1):108–115. 
  10. Asarnoj A, et al. IgE to peanut allergen components: relation to peanut symptoms and pollen sensitization in 8-year-olds. Allergy. 2010;65(9):1189–1195.