發佈日期: 2026 年 7 月
醫學審查者
:Gary Falcetano,認證醫師助理 (PA-C)、認證氣喘教育專家(AE-C)
雜草花粉是季節性過敏鼻炎的主要誘因之一,據估計全球高達 20% 成人受此病症困擾。¹ 然而,儘管其盛行率很高,在基層醫療中診斷季節性過敏症狀的誘因並非易事。
諸如打噴嚏、鼻塞、眼睛癢和咳嗽等症狀,可能與其他呼吸道疾病的症狀重疊,因此僅憑症狀往往難以辨識根本誘因。 臨床病史是病患資訊中非常重要的一部分。 ImmunoCAPTM 特異性 IgE 檢測能協助識別過敏原致敏,並支持診斷、疾病處理及轉診決策。2
先從臨床病史開始
臨床病史是評估疑似雜草花粉過敏病患的基礎。 瞭解症狀出現的時間、季節性及環境暴露,有助於判斷花粉接觸是否為引發病患症狀的原因。2
評估懷疑存在雜草花粉過敏的病患時,請考慮:
- 症狀出現的時間與季節性,特別是在夏末或初秋反覆出現的症狀
- 環境暴露,包括戶外時間、職業暴露及當地花粉傳播模式
- 地理位置,因為雜草花粉的盛行率和季節性因地區而異
- 呼吸道症狀,包括喘鳴或花粉季節氣喘症狀加重
- 與花粉食物過敏症候群相關的食物過敏反應,如食用某些水果或蔬菜後嘴唇、口腔或喉嚨出現發癢或刺痛感2
病史採集可引導診斷評估流程,但不一定能找出根本誘因2。ImmunoCAP 特異性 IgE 檢測可提供關於過敏原致敏的補充資訊,以支持臨床決策。
辨識雜草花粉過敏
普通豬草、艾草、車前草、牆葎草等雜草花粉,是引發季節性過敏性鼻炎的主要誘發因子,亦可能誘發過敏性氣喘症狀。2最具臨床相關性的雜草花粉種類,會因地理區域與花粉季節而有所差異。
雜草花粉過敏病患可能出現以下症狀:2
- 打噴嚏
- 鼻塞
- 流鼻水
- 眼睛發癢或流眼淚
- 咳嗽
- 喘鳴
- 花粉季節氣喘症狀加重
這些症狀並非過敏特有,可能與以下疾病的症狀重疊:2
- 病毒性上呼吸道感染
- 非過敏性鼻炎
- 慢性鼻竇炎
- 由其他環境暴露引發的氣喘
由於僅靠症狀可能無法找出根本誘因,客觀的過敏原致敏檢測有助於判斷雜草花粉致敏是否為引發病患症狀的原因。 結合臨床病史,通過該類檢測建構更全面的資訊,協助進行診斷和病患照護。
特異性 IgE 血液檢測如何支持雜草花粉過敏的診斷
免疫 CAP 特異性 IgE 檢測 提供有關過敏原致敏的客觀資訊,以支持臨床決策。
此類檢測使用常規血液檢體進行,有助於辨識由臨床相關雜草花粉過敏原引發的致敏反應。 檢測結果結合病史、症狀及季節暴露模式進行綜合判讀,可提供更充分的資訊,以支持診斷評估與病患照護。
識別誘因能提升病患照護
當雜草花粉被確認為臨床相關誘因時,基層醫療服務提供者可從基於症狀的治療模式轉向更具針對性的照護方案。 辨識過敏原致敏狀態,有助釐清季節性症狀的潛在誘因、提升診斷確信度,並為治療計畫建立更穩固的基礎。
如何開立 ImmunoCAP 特異性 IgE 檢測申請單
ImmunoCAP 特異性 IgE 檢測可透過標準實驗室管道申請,包括電子病歷系統、醫院實驗室及當地參考實驗室。 需採集常規血液檢體。
依各地檢驗單位提供的項目不同,醫師可申請單獨雜草花粉過敏原、雜草花粉混合物,或是範圍更廣的呼吸道過敏原組合。 檢測結果可提供致敏狀態相關資訊,應結合病患症狀、臨床病史與季節暴露模式綜合判讀,以協助辨識臨床相關的致敏反應。
常見問答集
收集詳細的病史是第一步。 評估症狀出現的時間、季節性及環境暴露,有助於判斷雜草花粉是否為引發病患症狀的原因。 臨床病史有助於指導診斷評估,協助判斷是否需要進行進一步檢測。
當病患的症狀與病史符合雜草花粉過敏時,ImmunoCAP 特異性 IgE 檢測可辨識過敏原致敏狀態,為臨床評估補充客觀資訊,從而協助建構更全面的資訊。
否。特異性 IgE 檢測結果陽性表示存在某過敏原致敏反應,但僅致敏反應並不能確診臨床過敏。 檢測結果應結合病患症狀、臨床病史及暴露模式一併判讀,以判斷致敏反應是否為引發病患症狀的原因。2
是。對於敏感者來說,接觸雜草花粉可能會引發或加重過敏性氣喘症狀,尤其是在花粉濃度峰值季節。 識別花粉致敏反應有助於解釋季節性呼吸道症狀,協助區分過敏與非過敏症狀原因,並為診斷與照護決策提供更多資訊。2