Publicado: julio de 2026
Revisión médica a cargo de:
Gary Falcetano, PA-C, AE-C
Los pólenes de malezas se encuentran entre las principales causas de rinitis alérgica estacional, una enfermedad que se estima afecta hasta al 20 % de la población adulta en todo el mundo.¹ Sin embargo, a pesar de su elevada prevalencia, identificar la causa de los síntomas alérgicos estacionales en atención primaria no siempre resulta sencillo.
Síntomas como los estornudos, la congestión nasal, el picor de ojos o la tos pueden solaparse con los de otras enfermedades respiratorias, lo que dificulta identificar el desencadenante subyacente basándose únicamente en la clínica. La historia clínica constituye un elemento fundamental en la evaluación del paciente. Las pruebas de IgE específica ImmunoCAPTM pueden ayudar a identificar sensibilizaciones a alérgenos y respaldar las decisiones sobre diagnóstico, tratamiento y derivación.2
Empezar por la historia clínica
La historia clínica es la base para la evaluación de los pacientes con sospecha de alergia al polen de malezas. El momento de aparición de los síntomas, su estacionalidad y las exposiciones ambientales pueden ayudar a determinar si la exposición al polen está contribuyendo a los síntomas del paciente.2
Al evaluar a pacientes con sospecha de alergia al polen de malezas, hay que tener en cuenta:
- Momento de aparición y estacionalidad de los síntomas, especialmente si reaparecen a finales del verano o principios del otoño.
- Exposiciones ambientales, incluido el tiempo que el paciente pasa al aire libre, las exposiciones laborales y los patrones locales de polinización.
- Ubicación geográfica, ya que la prevalencia y la estacionalidad del polen de malezas varían según la región.
- Síntomas respiratorios, como sibilancias o empeoramiento del asma durante la temporada de polen.
- Reacciones alimentarias asociadas, como picor u hormigueo en los labios, la boca o la garganta tras consumir determinadas frutas u hortalizas, que pueden estar relacionadas con el síndrome de alergia polen-alimentos.2
La historia clínica orienta la evaluación diagnóstica, pero no siempre permite identificar el desencadenante subyacente.2 Las pruebas de IgE específica ImmunoCAP pueden aportar información adicional sobre la sensibilización a alérgenos para respaldar la toma de decisiones clínicas.
Reconocer la alergia al polen de malezas
Los pólenes de malezas, entre ellos la ambrosía común, la artemisa, el llantén y la parietaria, son causas frecuentes de rinitis alérgica estacional y también pueden contribuir a la aparición de síntomas de asma alérgica.2 Los pólenes de malezas con mayor relevancia clínica varían según la región geográfica y la estación polínica.
Los pacientes con alergia al polen de malezas pueden presentar:2
- Estornudos
- Congestión nasal
- Rinorrea
- Picor de ojos o lagrimeo
- Tos
- Sibilancias
- Empeoramiento de los síntomas de asma durante la temporada de polen
Estos síntomas no son exclusivos de la alergia y pueden solaparse con los de:2
- Infecciones víricas de las vías respiratorias superiores
- Rinitis no alérgica
- Rinosinusitis crónica
- Asma desencadenada por otros factores ambientales
Como los síntomas por sí solos pueden no identificar el desencadenante subyacente, las pruebas objetivas de sensibilización a alérgenos pueden ayudar a determinar si la sensibilización al polen de malezas está contribuyendo a los síntomas del paciente. Junto con la historia clínica, estas pruebas ofrecen una visión más completa para respaldar el diagnóstico y el manejo del paciente.
Cómo las pruebas de IgE específica en sangre respaldan el diagnóstico de la alergia al polen de malezas
Las pruebas de IgE específica ImmunoCAP proporcionan información objetiva sobre la sensibilización a alérgenos para respaldar la toma de decisiones clínicas.
A partir de una muestra rutinaria de sangre, estas pruebas ayudan a identificar la sensibilización a los alérgenos de polen de malezas con relevancia clínica. Interpretados junto con la historia clínica, los síntomas y los patrones estacionales de exposición, los resultados contribuyen a una evaluación diagnóstica y un manejo del paciente más fundamentados.
Cuando identificar el desencadenante mejora la atención al paciente
Tras confirmar que el polen de malezas es un desencadenante clínicamente relevante, los profesionales de atención primaria pueden ir más allá del tratamiento sintomático y adoptar un enfoque asistencial más específico. Identificar la sensibilización a alérgenos puede ayudar a aclarar los posibles desencadenantes de los síntomas estacionales, aumentar la confianza diagnóstica y proporcionar una base más sólida para planificar el tratamiento.
Cómo solicitar una prueba de IgE específica ImmunoCAP
Las pruebas de IgE específica ImmunoCAP pueden solicitarse a través de los canales habituales del laboratorio, incluidos los sistemas de historia clínica electrónica, los laboratorios hospitalarios y los laboratorios de referencia locales. Solo se requiere una muestra rutinaria de sangre.
En función de la oferta de cada laboratorio, el profesional sanitario puede solicitar alérgenos individuales de polen de malezas, mezclas de pólenes de malezas o perfiles más amplios de alérgenos respiratorios. Los resultados aportan información sobre la sensibilización y deben interpretarse junto con los síntomas, la historia clínica y los patrones estacionales de exposición del paciente para identificar las sensibilizaciones con relevancia clínica.
Preguntas frecuentes
El primer paso es obtener una historia clínica detallada. Evaluar el momento de aparición de los síntomas, su estacionalidad y las exposiciones ambientales puede ayudar a determinar si el polen de malezas está contribuyendo a los síntomas del paciente. La historia clínica orienta la evaluación diagnóstica y las decisiones sobre la necesidad de realizar pruebas adicionales.
Cuando los síntomas y la historia clínica del paciente son compatibles con una alergia al polen de malezas, las pruebas de IgE específica ImmunoCAP pueden ayudar a completar la evaluación al identificar sensibilizaciones a alérgenos y aportar información objetiva a la valoración clínica.
No. Un resultado positivo de IgE específica indica sensibilización a un alérgeno, pero la sensibilización por sí sola no confirma una alergia clínica. Los resultados deben interpretarse junto con los síntomas, la historia clínica y los patrones de exposición del paciente para determinar si esa sensibilización está contribuyendo a sus síntomas.2
Sí. En las personas sensibilizadas, la exposición al polen de malezas puede desencadenar o agravar los síntomas del asma alérgica, especialmente durante el pico de la temporada de polen. Identificar las sensibilizaciones al polen puede ayudar a explicar los síntomas respiratorios estacionales, diferenciar entre causas alérgicas y no alérgicas de dichos síntomas y orientar las decisiones diagnósticas y terapéuticas.2