Publication : juillet 2026
Révision médicale par :
Gary Falcetano, PA-C, AE-C
Les pollens d’herbacées comptent parmi les principales causes de rhinite allergique saisonnière, une affection qui toucherait jusqu’à 20 % des adultes dans le monde.¹ Pourtant, malgré sa prévalence, il n’est pas toujours simple d’identifier en soins primaires la cause des symptômes d’allergie saisonnière.
Des symptômes tels que les éternuements, la congestion nasale, les démangeaisons oculaires et la toux peuvent se confondre avec ceux d’autres affections respiratoires, ce qui rend difficile l’identification du déclencheur sous-jacent à partir des seuls symptômes. Les antécédents cliniques constituent un élément important de l’histoire du patient. Le test d’IgE spécifiques ImmunoCAPTM peut aider à identifier les sensibilisations allergéniques et à orienter les décisions relatives au diagnostic, à la prise en charge et à l’orientation vers un spécialiste.2
Commencer par l’histoire clinique
Les antécédents cliniques constituent le point de départ de l’évaluation des patients chez lesquels une allergie aux pollens d’herbacées est suspectée. Le moment d’apparition des symptômes, leur caractère saisonnier et les expositions environnementales peuvent aider à déterminer si l’exposition aux pollens contribue aux symptômes du patient. 2
Lors de l’évaluation d’un patient chez lequel une allergie aux pollens d’herbacées est suspectée, tenez compte des éléments suivants :
- Le moment d’apparition et le caractère saisonnier des symptômes, en particulier lorsqu’ils réapparaissent à la fin de l’été ou au début de l’automne
- Les expositions environnementales, notamment le temps passé à l’extérieur, les expositions professionnelles et les profils polliniques locaux
- La situation géographique, car la prévalence des pollens de mauvaises herbes et leur saisonnalité varient selon les régions
- Les symptômes respiratoires, notamment une respiration sifflante ou une aggravation des symptômes d’asthme pendant la saison pollinique
- Les réactions associées à certains aliments, telles que des démangeaisons ou des picotements au niveau des lèvres, de la bouche ou de la gorge après la consommation de certains fruits ou légumes, qui peuvent être associés au syndrome d’allergie pollen-aliment2
Les antécédents cliniques orientent l’évaluation diagnostique, mais ne permettent pas toujours d’identifier le déclencheur sous-jacent.2 Le test d’IgE spécifiques ImmunoCAP peut fournir des informations complémentaires sur la sensibilisation allergénique afin d’étayer la prise de décision clinique.
Reconnaître l’allergie aux pollens d’herbacées
Les pollens de mauvaises herbes, notamment ceux de l’ambroisie commune, de l’armoise, du plantain et de la pariétaire, sont des causes fréquentes de rhinite allergique saisonnière et peuvent également contribuer aux symptômes de l’asthme allergique.2 Les pollens d’herbacées les plus pertinents sur le plan clinique varient selon la région géographique et la saison pollinique.
Les patients allergiques aux pollens d’herbacées peuvent présenter les symptômes suivants :2
- Éternuements
- Congestion nasale
- Rhinorrhée
- Yeux qui pleurent ou qui démangent
- Toux
- Respiration sifflante
- Aggravation des symptômes de l’asthme pendant la saison pollinique
Ces symptômes ne sont pas spécifiques à l’allergie et peuvent également être observés dans les cas suivants :2
- Infections virales des voies respiratoires supérieures
- Rhinite non allergique
- Rhinosinusite chronique
- Asthme déclenché par d’autres expositions environnementales
Comme les symptômes seuls ne permettent pas toujours d’identifier le déclencheur sous-jacent, des tests objectifs de sensibilisation allergénique peuvent aider à déterminer si une sensibilisation aux pollens d’herbacées contribue aux symptômes du patient. Associés à la clinique, ils permettent d’obtenir une vision plus complète afin d’étayer le diagnostic et la prise en charge du patient.
Comment le test sanguin d’IgE spécifiques contribue-t-il au diagnostic de l’allergie aux pollens d’herbacées ?
Les tests d’IgE spécifiques ImmunoCAP fournissent des informations objectives sur la sensibilisation allergénique afin d’étayer la prise de décision clinique.
À partir d’un simple prélèvement sanguin, ces tests permettent d’identifier une sensibilisation aux allergènes de pollens pertinents sur le plan clinique. Interprétés conjointement avec les antécédents cliniques, les symptômes et les profils d’exposition saisonnière, les résultats contribuent à affiner l’évaluation diagnostique et la prise en charge du patient.
Lorsque l’identification du déclencheur améliore la prise en charge
Lorsqu’il est confirmé qu’un pollen d’herbacées constitue un déclencheur cliniquement pertinent, les médecins peuvent aller au-delà d’une prise en charge fondée uniquement sur les symptômes et adopter une approche plus ciblée. L’identification d’une sensibilisation allergénique peut aider à mieux déterminer les déclencheurs potentiels des symptômes saisonniers, à renforcer la fiabilité du diagnostic et à établir une base plus solide pour la planification du traitement.
Comment prescrire un test d’IgE spécifiques ImmunoCAP ?
Les tests d’IgE spécifiques ImmunoCAP peuvent être prescrits par l’intermédiaire des circuits habituels de laboratoire, notamment les laboratoires d’analyses de proximité et les laboratoires hospitaliers. Un prélèvement sanguin de routine est nécessaire.
Selon les analyses proposées localement, les professionnels de santé peuvent demander le dosage d’allergènes individuels de pollens d’herbacées, de mélanges de pollens ou de profils plus larges d’allergènes respiratoires. Les résultats fournissent des informations sur la sensibilisation et doivent être interprétés en tenant compte des symptômes du patient, de ses antécédents cliniques et de ses profils d’exposition saisonnière afin d’identifier les sensibilisations cliniquement pertinentes.
Foire aux questions
La première étape consiste à recueillir des antécédents médicaux détaillés. L’évaluation du moment d’apparition des symptômes, de leur caractère saisonnier et des expositions environnementales peut aider à déterminer si les pollens de mauvaises herbes contribuent aux symptômes du patient. Les antécédents cliniques permettent d’orienter l’évaluation diagnostique et la décision de réaliser des examens complémentaires.
Lorsque les symptômes et les antécédents du patient sont compatibles avec une allergie aux pollens d’herbacées, les tests d’IgE spécifiques ImmunoCAP peuvent aider à obtenir une vision plus complète en identifiant les sensibilisations allergéniques et en apportant des informations objectives à l’évaluation clinique.
Non. Un résultat positif au dosage d’IgE spécifiques indique une sensibilisation à un allergène, mais la sensibilisation seule ne confirme pas l’existence d’une allergie clinique. Les résultats doivent être interprétés en tenant compte des symptômes du patient, de ses antécédents cliniques et de ses profils d’exposition afin de déterminer si la sensibilisation contribue à ses symptômes.2
Oui. Chez les personnes sensibilisées, l’exposition aux pollens d’herbacées peut déclencher ou aggraver les symptômes de l’asthme allergique, en particulier au pic de la saison pollinique. L’identification des sensibilisations aux pollens peut aider à expliquer les symptômes respiratoires saisonniers, à distinguer les causes allergiques des causes non allergiques et à orienter les décisions relatives au diagnostic et à la prise en charge. 2