Domande frequenti sulla procalcitonina
Sappiamo che le possibili domande sull'implementazione del test della procalcitonina (PCT) e sull'introduzione in ospedale della formazione e delle linee guida cliniche sulla PCT sono molte. Siamo qui per aiutarti. Ottieni informazioni sulla PCT dagli esperti ed esplora le risposte alle domande più frequenti riportate di seguito.
Posso utilizzare la sola PCT per prendere decisioni cliniche?
La PCT ha dimostrato di essere un prezioso biomarcatore per la diagnosi e il monitoraggio delle infezioni batteriche clinicamente rilevanti, tra cui:
Tuttavia, la PCT non è indicata per l'uso come test diagnostico autonomo e i risultati delle analisi devono essere utilizzati in combinazione con segni e sintomi clinici di infezione e altre evidenze diagnostiche. Nei casi in cui i risultati di laboratorio non corrispondono al quadro clinico o all'anamnesi, devono essere eseguiti ulteriori test.1
Punto di vista clinico
"Come qualsiasi altro test diagnostico, la procalcitonina non deve essere usata in assenza di altri indicatori. Sebbene fornisca informazioni molto importanti, i risultati devono essere inquadrati nel contesto dei segni e dei sintomi dei pazienti e dei risultati degli altri test di laboratorio."2
- Sean Neath, MD, PhD, University of California San Diego  
Posso usare la PCT per pazienti con patologie renali?
La PCT plasmatica ha un'emivita normale di circa 24 ore e di 30-45 ore in pazienti con disfunzioni renali gravi. Pertanto, la gravità della patologia o insufficienza renale può influire sui valori della PCT e deve essere considerata come uno dei fattori clinici che potenzialmente interferiscono con l'interpretazione dei valori della PCT.3
Punto di vista clinico
"Il ruolo della procalcitonina nei pazienti con patologia renale cronica e in emodialisi nel corso degli anni è stato oggetto di ricerche approfondite. Attualmente, gli esperti si sono divisi in due campi: un gruppo di esperti consiglia un livello più elevato per il punto singolo di procalcitonina da utilizzare per questi gruppi. In generale, sia che si tratti di patologia renale cronica non trattata o di stadio cinque o di livelli di pre- o post-dialisi, si utilizza il cut-off di 0,5, quindi significativamente più alto rispetto ai pazienti non affetti da patologie renali. Ho menzionato un secondo campo. Gli esperti in questo secondo campo convengono che i livelli sono più elevati in caso di patologia renale cronica e che ciò è dovuto alla procalcitonina effettiva della clearance renale. Questi autori raccomandano di eseguire una seconda analisi della procalcitonina per verificare l'andamento della procalcitonina. Ogni singolo paziente avrà un proprio valore di riferimento che rappresenta forse un modo più utile di utilizzare la procalcitonina. Tuttavia, esistono molte strutture che utilizzano senza problemi la procalcitonina su questa sottopopolazione, con la cautela di applicare livelli di cut-off più alti."4 
—Gregory B. Seyman, MD, SFHM, University of California San Diego
Posso usare la PCT in pazienti con malattie autoimmuni?
Distinguere un'infezione dalla riacutizzazione della malattia in pazienti febbricitanti e affetti da malattie autoimmuni è di importanza critica, ma è anche difficile. La riacutizzazione della malattia e l'infezione hanno manifestazioni cliniche simili e vengono identificate da marcatori di laboratorio simili, come leucocitosi e aumento del livello di proteina C-reattiva (PCR) sierica. Inoltre, la conta leucocitaria e il livello di PCR nel siero possono essere influenzati anche dalla terapia sistemica con corticosteroidi e immunosoppressiva.5,6 Esiste quindi l'urgente necessità di un biomarcatore affidabile, che offra una sensibilità e una specificità elevate per la differenziazione precoce dell'infezione dalla riacutizzazione della malattia in pazienti febbricitanti affetti da malattie autoimmuni.
Se la somministrazione di dosi aggiuntive o superiori di agenti immunosoppressivi da un lato può risolvere la riacutizzazione della malattia, dall'altro può anche aggravare l'infezione.
Una meta-analisi di 9 studi ha dimostrato che la PCT si dimostra utile per differenziare le infezioni batteriche dalle riacutizzazioni della malattia nei pazienti con malattie autoimmuni e che la PCT è più efficace della PCR, grazie a una migliore specificità per l'infezione batterica.7
La sensibilità in pool è stata:
·        0,75 (95% CI 0,63-0,84) per le analisi della procalcitonina
·        0,77 (95% CI 0,67-0,85) per le analisi della PCR
La specificità in pool è stata:
·        0,90 (95% CI 0,85-0,93) per le analisi della procalcitonina
·        0,56 (95% CI 0,25-0,83) per le analisi della PCR
Punto di vista clinico
"… [La PCT] non risulta compromessa da neutropenia o altri stati immunosoppressivi. Ma è importante comprendere gli altri fattori diversi dalle infezioni che possono farla aumentare." 8 
- Trevor Van Schooneveld, MD, FACP, University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE
È possibile utilizzare la PCT al posto del lattato?
La PCT non deve essere utilizzata al posto del lattato, poiché i due biomarcatori aumentano per motivi diversi. La PCT aiuta a misurare la risposta dell'ospite all'infezione batterica, mentre il lattato è un marcatore della perfusione tissutale (ovvero del danno mitocondriale). Entro 3 - 6 ore dall'insulto batterico, la PCT aumenta in risposta all'infezione batterica e consente la determinazione specifica tra infezione batterica e altre cause di reazioni infiammatorie. Il lattato può aumentare a causa del danno mitocondriale dovuto a infezioni e infiammazioni, ma non è specifico per l'infezione batterica né aumenta fino a molto più tardi nel corso della sepsi.59  Per i pazienti valutati per una sospetta infezione, la combinazione delle misurazioni di lattato e PCT, insieme ai dati clinici e ai parametri vitali, può fornire informazioni complementari per la stratificazione del rischio.610
Punto di vista clinico
"Molti miei colleghi mi hanno chiesto, "Devo investire sulla procalcitonina? Devo investire sul lattato? Quale devo usare?" Nei protocolli si parla di misurazioni del lattato, ma non si è ancora approcciata completamente l'opzione della procalcitonina. La mia risposta è molto semplice. Le due analisi esaminano due diversi aspetti dell'infezione. Il lattato in un paziente infetto considera l'adeguatezza della perfusione. Può non essere elevato anche in pazienti con infezioni gravi. Quando è alto, rappresenta un'indicazione all'innalzamento dell'intensità di cura. La procalcitonina, d'altro canto, indica se è in atto o meno un'infezione batterica. Quindi, è un biomarcatore che fornisce informazioni diverse dal lattato. Per ottenere i migliori risultati per i pazienti, i test devono essere utilizzati insieme."8 
—Eric Gluck, MD, Swedish Covenant Hospital, Chicago
Come posso implementare correttamente le analisi della PCT presso il mio ospedale?
Per implementare correttamente le analisi della PCT, si può iniziare istituendo un team di implementazione e sviluppando una strategia ben pianificata e personalizzata per la propria struttura. La strategia deve includere le seguenti buone pratiche:
  • Creare un team multidisciplinare.
  • Definire chiaramente l'impatto desiderato delle analisi della procalcitonina.
  • Determinare le applicazioni cliniche.
  • Creare pannelli di richieste e protocolli.
  • Stabilire obiettivi e tempistiche specifici per ogni fase di implementazione.
  • Definire una lista di controllo per l'implementazione e per monitorare i progressi. 
Scarica la guida all'implementazione
Fare clic qui
Come si può ridurre l'uso prolungato di antibiotici empirici?
Può essere difficile decidere quando è possibile sospendere o interrompere in modo sicuro gli antibiotici e spesso ciò porta all'inizio o al prolungamento inutile del trattamento antibiotico. 
Ulteriori informazioni acquisite con i dosaggi della PCT possono completare il quadro e rendere questa decisione più oggettiva. Tuttavia, per implementare l'uso della PCT, i medici devono poter contare sull'affidabilità e la sicurezza dei risultati. Come dimostrato dalle strutture che hanno incorporato la PCT nei propri protocolli di gestione degli antibiotici, una chiara guida, la formazione e un approccio multidisciplinare sono elementi chiave per un'implementazione di successo. Questo porta a sua volta ad un programma di gestione degli antibiotici di maggiore successo e a un uso più prudente degli antibiotici.
Punto di vista clinico
"Se pensiamo a cosa possiamo fare per interrompere la somministrazione, penso che uno dei modi per esaminare il problema sia considerare se siamo in grado di fornire informazioni critiche abbastanza oggettive da consentire ai prescrittori di utilizzarle sentendosi a proprio agio. Molti dei miei prescrittori oggi, svolgono il loro lavoro con fiducia. Dobbiamo quindi fornire informazioni sufficienti e renderle oggettive e misurabili, in modo che possano sentirsi a proprio agio nel modificare le pratiche di prescrizione. Una volta fatto questo primo passo, inizia il processo di adozione [del nuovo protocollo]. I prescrittori agiranno quindi in modo coerente in base a queste informazioni seguendo via via sempre più l'algoritmo PCT."12
- Michael R. Broyles, BSPharm, RPH, PharmD, Responsabile Direzione Medica, Thermo Fisher Scientific
In che modo i corticosteroidi influiscono sui valori della PCT?
I risultati di due studi che hanno confrontato gli effetti dei corticosteroidi sulla PCT e l'induzione della proteina C-reattiva (PCR) hanno confermato le precedenti osservazioni85 secondo cui la PCR è inibita dai corticosteroidi, mentre la PCT no.9,1013,14 I dati dimostrano che i livelli di PCT non vengono alterati dal trattamento a breve termine (ad esempio, dopo il trapianto) o a lungo termine (ad esempio, una malattia autoimmune) con corticosteroidi.9,1013,14
Punto di vista clinico
"I valori di [PCT] non vengono alterati dai corticosteroidi. A differenza della conta leucocitaria, che aumenta in seguito a quattro diversi meccanismi innescati dagli steroidi, la PCT non è influenzata dai corticosteroidi."11
—Michael R. Broyles, BSPharm, RPH, PharmD, Responsabile Direzione Medica, Thermo Fisher Scientific
Come si utilizza la PCT nei pazienti con sepsi?
In un paziente con sospetta sepsi, l'emocoltura e l'analisi della PCT devono essere eseguite immediatamente. Tuttavia, in base alle attuali linee guida, per questi pazienti ad alto rischio è necessario iniziare la somministrazione di antibiotici senza attendere i risultati.
In questi pazienti ad alto rischio, tuttavia, gli antibiotici devono essere somministrati rapidamente, indipendentemente dal risultato della PCT.
Tuttavia, se il livello di PCT era inizialmente inferiore a 0,5 µg/L, a indicare una bassa probabilità di infezione batterica, la PCT dovrà essere ripetuta entro 6-24 ore e, in caso di PCT confermata ad un valore basso e paziente clinicamente stabile, gli antibiotici potranno essere interrotti in un secondo momento. Sarà necessario prendere in considerazione una diagnosi alternativa.
Per i pazienti con valori di PCT elevati e segni clinici di sepsi, il test della PCT seriale deve essere eseguito ogni 24-48 ore per monitorare la risposta alla terapia antibiotica. La sospensione e l'interruzione del trattamento devono essere prese in considerazione quando la PCT diminuisce di almeno l'80% rispetto al valore di picco o scende al di sotto di 0,5 µg/L e il paziente migliora dal punto di vista clinico.
Punto di vista clinico
"In pazienti clinicamente instabili o quando il medico ha identificato un elevato sospetto di sepsi, deve essere iniziata una terapia antibiotica, indipendentemente dai livelli di PCT rilevati. Nel caso in cui gli antibiotici siano stati evitati in base ai livelli di PCT e il sospetto di infezione persiste, l'analisi deve essere ripetuta tra le sei e 24 ore dopo il rilevamento dei livelli iniziali."16
- Eric Gluck, MD, Swedish Covenant Hospital, Chicago, IL
Qual è la differenza tra la PCT e gli altri marker di infezione?
La sensibilità e la specificità per determinare l'infezione batterica e la sua gravità sono ciò che differenzia la PCT dagli altri biomarcatori quali lattato, proteina C-reattiva (PCR), emocolture e conta leucocitaria.
La PCT si distingue rispetto ad altri biomarcatori poiché offre i seguenti vantaggi:3
•    Sensibilità del 89% e specificità del 94% per l'infezione batterica.
•    Riflette la carica batterica.
•    I corticosteroidi non influiscono sui livelli di PCT.
•    I livelli non sono alterati dalla maggior parte delle malattie autoimmuni.
•    La riduzione della funzione immunitaria/terapia oncologica non influisce sui livelli.
Punto di vista clinico
"La [procalcitonina] è altamente specifica, molto sensibile e disponibile in modo tempestivo. Ha davvero cambiato il panorama sia per l'identificazione dei pazienti infetti che per l'individuazione dei pazienti non infetti. Si tratta di una risposta altamente specifica alle infezioni batteriche, inibita in effetti dalle infezioni virali, e pertanto aiuta realmente il medico sia con la sua cinetica che con la sua specificità nell'identificazione dei pazienti con o senza infezioni batteriche."7
—Eric Gluck, MD, Swedish Covenant Hospital, Chicago
In che modo la PCT differenzia l'infezione batterica dall'infezione virale e da altre eziologie non infettive?
Le concentrazioni di PCT nel siero sono elevate nelle infezioni batteriche clinicamente rilevanti e continuano ad aumentare con l'aumentare della gravità della malattia.3 Infezioni virali, colonizzazione batterica, infezioni localizzate, infezioni fungine, disturbi allergici, malattie autoimmuni e rigetto del trapianto non inducono in genere una risposta significativa in termini di PCT. Valori più alti al di sopra del cut-off indicano la probabilità di un'infezione batterica, soprattutto se i risultati seriali mostrano un aumento.3 La PCT è quindi un marcatore importante che consente una differenziazione specifica tra un'infezione batterica e altre cause di reazioni infiammatorie.3
Informazioni sulla PCT
La PCT non risponde allo stesso modo alle infezioni virali. La produzione di PCT è attenuata dall'interferone gamma rilasciato durante la risposta dell'ospite al virus. Questo è il motivo per cui i livelli di PCT restano bassi nei pazienti con infezioni virali.12
In che modo la PCT può avere un impatto sulla resistenza agli antibiotici?
Esistono evidenze significative, provenienti da studi interventistici randomizzati di controllo, nonché da dati reali, relative all'integrazione delle analisi della PCT nei protocolli clinici tali da rendere più oggettivo il processo decisionale sulla terapia antibiotica. Con la PCT, i medici possono personalizzare la terapia antibiotica in base alle esigenze del singolo paziente, riducendo così l'esposizione agli antibiotici.18-21
La ridotta esposizione agli antibiotici determina una riduzione degli eventi avversi correlati agli antibiotici e produce risultati migliori.  Ad esempio, un recente studio indica che limitare l'esposizione agli antibiotici del microbioma intestinale riduce il numero di infezioni da MDRO e i decessi correlati.22 Pertanto, l'inclusione della PCT nell'algoritmo decisionale contribuisce a ridurre la resistenza agli antibiotici sul medio-lungo termine.
Punto di vista clinico
"La procalcitonina B·R·A·H·M·S mi ha fornito uno strumento molto potente che mi aiuta nel processo decisionale sulla gestione degli antibiotici in ospedale. Mi aiuta a individuare i pazienti infettati con maggiore sensibilità e specificità rispetto ai dati di laboratorio e alle tecniche di identificazione precedenti. Mi consente per la prima volta di disporre di un indicatore dell'effetto positivo o meno della terapia antibiotica. Inoltre, riduce significativamente il mio consumo di antibiotici in ospedale, nella speranza che nel lungo periodo determinerà una riduzione della probabilità di creare organismi multifarmaco-resistenti che potrebbero diventare un incubo da trattare in futuro."16
-Eric Gluck, MD, Swedish Covenant Hospital, Chicago, IL
In che modo la PCT consente di ridurre i costi di laboratorio e ospedale?
L'esecuzione dell'analisi della PCT nel corso della valutazione clinica e del processo decisionale consente ai medici di definire al meglio le prescrizioni di antibiotici (ad esempio, per i pazienti LRTI), con una conseguente riduzione dell'uso di antibiotici e della durata media della terapia antibiotica.
Gli ospedali che implementano la PCT nei protocolli di gestione degli antibiotici hanno visto non solo ridurre l'uso degli antibiotici, ma anche diminuire gli effetti collaterali correlati agli antibiotici da trattare, con esiti migliori e degenze più brevi. Inoltre, queste organizzazioni sanitarie hanno realizzato risparmi netti, nonostante i costi aggiuntivi per le analisi della PCT.17
Punto di vista clinico
"Come si riducono i costi in laboratorio con la PCT? La domanda è interessante. Non che ci siano più modi di valutare la riduzione dei costi in laboratorio. In effetti abbiamo ridotto i costi in laboratorio, anche eseguendo moltissime analisi della procalcitonina. Inoltre, poiché migliorano molto più velocemente, i pazienti non restano ricoverati a lungo come quando utilizzavamo meno risorse. In definitiva, anche investendo un po' di denaro per la procalcitonina, in realtà non è più necessario lavorare per eseguire altri esami diagnostici più avanti nel corso della malattia. Potremo, pertanto, valutare e verificare che stiamo procedendo nella giusta direzione, senza più eseguire altri esami. Abbiamo intrapreso questo processo molte volte, una delle cose che non abbiamo segnalato è che abbiamo ridotto del 13% le procedure radiologiche sui pazienti ricoverati, perché non si producono più lastre e studi, perché essenzialmente i pazienti migliorano. Anche il medico può affrontare questo problema. Ma da responsabile del laboratorio, questo è uno degli aspetti che osservo più da vicino. Quando valuto le procedure per ogni paziente, queste sono effettivamente meno di prima, perché stiamo facendo un lavoro migliore nel prenderci cura di loro, credo. Sì, lo ripeto, perché non solo eseguiamo meno analisi, specificamente per la malattia in esame, ma stiamo facendo anche meno monitoraggi, in quanto alcuni pazienti ricevono miosina alla caviglia, procedure che richiedono il monitoraggio dei livelli e altri antimicrobici. In genere, i pazienti trascorrono meno tempo nella UTI, oltre alle procedure di sorveglianza di laboratorio standard. E se i pazienti trascorrono meno tempo in UTI, anche noi possiamo lavorare altrove. Penso che dovremmo smettere di utilizzare questo modo arcaico di considerare i costi. Nella maggior parte degli ospedali i costi vengono valutati per compartimenti stagni. Qualcuno guarderà al laboratorio come a una fonte di aumento dei costi per la PCT di, forse, un 20 dollari al giorno. Ma in realtà, se si elimina un giorno di terapia antimicrobica, o due giorni di terapia antimicrobica, che si imputano a centri di costo diversi, si compensa facilmente l'aumento dei costi per la procalcitonina. Quindi, se si riesce a far uscire un paziente dall'ospedale un giorno prima, si guadagnano analisi di laboratorio per, probabilmente, 10 pazienti con sepsi. Il punto della questione è che non si può semplicemente considerare il costo di una singola analisi come un fattore negativo, ma è necessario esaminare le conseguenze e il ritorno offerti da tale costo. Anche le conseguenze impreviste di tale costo, che in realtà, paradossalmente, possono far apparire le cose sotto una luce molto diversa. Ad esempio, i pazienti potrebbero in realtà terminare il trattamento per una malattia un giorno o due dopo. Tuttavia, se si sottopone una persona a uno o due giorni extra di trattamento e si evita una recidiva, anche questo porta a un risparmio significativo sui costi. "12
- Michael R. Broyles, BSPharm, RPH, PharmD, Responsabile Direzione Medica, Thermo Fisher Scientific
Quali sono i vantaggi dell'aggiunta della PCT a un programma di gestione della terapia antibiotica?
L'implementazione delle analisi della PCT nell'ambito di un programma di gestione della terapia antibiotica offre una serie di vantaggi agli ospedali e ai pazienti. Alcuni di questi sono:
  • La PCT offre ai medici uno strumento per rendere più oggettivo il processo decisionale relativo agli antibiotici e personalizzare la terapia antibiotica in base alle esigenze di ciascun paziente. Questo si traduce in una riduzione complessiva dell'uso di antibiotici.
  • Con una minore esposizione agli antibiotici, i pazienti soffrono di meno effetti indesiderati (quali C. diff, MDRO, effetti tossici per gli organi, ecc.) e ottengono esiti migliori.
  • L'uso più appropriato degli antibiotici svolge un ruolo fondamentale nella riduzione della farmacoresistenza.
  • Anche se l'implementazione di un protocollo di analisi della PCT comporta costi aggiuntivi, gli ospedali potranno comunque realizzare dei risparmi netti.
Punto di vista clinico
"Chiunque desideri aggiungere la PCT al proprio programma [di Stewardship antibiotica] deve sapere che ci sono solo vantaggi. È possibile ridurre la quantità di antibiotici utilizzati, abbreviare la durata della degenza del paziente, ridurre gli eventi avversi, ridurre la diffusione di c diff, ridurre la mortalità, tutto grazie all'aggiunta di un test. Non ha senso non farlo."23
- Michael R. Broyles, BSPharm, RPH, PharmD, Responsabile Direzione Medica, Thermo Fisher Scientific
Quali sono le conseguenze cliniche dell'uso inappropriato di antibiotici?
L'uso inappropriato di antibiotici, sia prescritti in eccesso che utilizzati troppo a lungo, ha provocato una crisi globale di resistenza agli antibiotici. I pazienti con un'infezione causata da un patogeno resistente sono più difficili da trattare, presentano un rischio maggiore di esiti avversi, richiedono degenze ospedaliere più lunghe e comportano costi significativamente più elevati per il sistema sanitario.
L'uso della PCT può portare ad un uso più prudente degli antibiotici e contribuire a ridurre la diffusione della resistenza agli antibiotici.
Punto di vista clinico
"Quando pensiamo alle conseguenze economiche, in termini molto semplici, la resistenza equivale ad antibiotici più costosi da utilizzare per le combinazioni di antibiotici e ad una maggiore durata del ricovero. Il singolo fattore economico che rappresenta il costo principale in un ospedale è la durata del ricovero. Se poi esaminiamo gli eventi avversi correlati al farmaco, si nota facilmente che il range qui è compreso tra 28.000 e 8.000, per la maggior parte degli eventi avversi del farmaco siamo nel range tra 32.000 - 3.200 o più. Possono essere quindi molto costosi per gli ospedali. Esaminiamo il costo dell'infezione da C. difficile. Ovviamente, i costi qui possono essere molto elevati. Poi penso che una delle cose più importanti, e che le persone spesso non apprezzano, sia il fatto che, quando si analizzano le infezioni da Clostridium difficile, molti ospedali perdono fino all'1% del denaro di "Medicare". Si potrebbe pensare: "Oh, l'1% non sembra poi tanto". Ma l'1% di milioni di dollari significa centinaia di migliaia di dollari. Per noi è una voce di bilancio molto costosa. A questo vanno aggiunte le riammissioni pagate. Una cosa che vorrei fosse chiara, è che possiamo cambiare le cose con l'uso degli algoritmi PCT. L'uso costante di questi algoritmi può ridurre le spese in continua espansione e farci risparmiare denaro e risorse."12
- Michael R. Broyles, BSPharm, RPH, Responsabile Direzione Medica, Thermo Fisher Scientific
Quali cause possono far aumentare la PCT in assenza di un'infezione batterica?
I livelli di PCT potrebbero non essere elevati in pazienti con infezione da determinati patogeni atipici, come Chlamydophila pneumoniae e Mycoplasma pneumoniae.1324
Esistono inoltre situazioni e condizioni in cui la PCT può essere elevata per cause non infettive. Tra questi figurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:3,14-1625-27
  • Pazienti con trauma grave e/o interventi chirurgici recenti, ad esempio circolazione extracorporea o ustioni.
  • Pazienti in trattamento con anticorpi OKT3, OK-432, interleuchina, TNF-alfa e altri farmaci che stimolano il rilascio di citochine pro-infiammatorie o che determinano anafilassi.
  • Pazienti a cui è stato diagnosticato un carcinoma midollare a cellule C attivo, un carcinoma polmonare a piccole cellule o un carcinoide bronchiale.
  • Pazienti con epatite virale acuta o cronica e/o cirrosi epatica grave scompensata (Child-Pugh classe C).
  • Pazienti con shock cardiogeno prolungato o grave, anomalie di perfusione degli organi gravi e prolungate o dopo una rianimazione da arresto cardiaco.
  • Pazienti sottoposti a dialisi peritoneale o trattamento di emodialisi. [link al caso di studio con patologia renale]
  • Pazienti con pancreatite biliare, polmonite chimica o ictus da calore.
  • Pazienti con infezioni fungine invasive (ad esempio, candidiasi, aspergillosi) o attacchi acuti di malaria da plasmodium falciparum.
  • Neonati durante le prime 72 ore di vita.
Punto di vista clinico
"È importante comprendere gli altri fattori diversi dalle infezioni che possono farla aumentare [la procalcitonina]. E' di questo che intendo parlare ora. Poiché la procalcitonina è determinata dal rilascio di citochine sistemiche, qualsiasi evento importante che causi un rilascio significativo di citochine sistemiche farà aumentare il livello di procalcitonina. Ora, se si rimuove lo stimolo, il livello di procalcitonina cala. Alcuni di questi stimoli sono come uno stress fisiologico importante. Anche la nascita è da considerarsi uno stress fisiologico importante. Ne consegue che entro le prime [48] ore dalla nascita, è un po' difficile interpretare i livelli di procalcitonina. In generale, però, li interpretiamo come normali. Qualsiasi sollecitazione, come un trauma grave, un intervento chirurgico, uno shock cardiaco, ustioni, può causare l'aumento della procalcitonina. Ora, se si elimina la causa di stress, il livello torna normale. La letteratura in materia di interventi chirurgici contiene moltissimi esempi di livelli normali [di PCT] prima della procedura chirurgica, che dopo un intervento cardiochirurgico importante o un trapianto di fegato ad esempio, assumono valori [di PCT] più elevati, che tornano normali nelle ore successive, a patto che nel frattempo non si sviluppi un'infezione. Mentre, qualsiasi anomalia cardiogenica o da shock grave e prolungata non risolta o anomalia di perfusione degli organi, continuerà a determinare un aumento del livello di procalcitonina. Uno shock cardiogeno non risolto farà aumentare il livello di procalcitonina. E a meno che non venga risolto, i livelli resteranno alti.
Esistono alcune sindromi di attivazione delle citochine non batteriche in cui è possibile osservare questo aumento. Alcune forme di vasculite e di malattia acuta del trapianto contro l'ospite possono causare l'aumento della procalcitonina. La malaria e le infezioni fungine sistemiche, come la candidemia, possono causare un aumento dei livelli di PCT e trattandosi di infezioni, l'aumento dei livelli può essere comunque di qualche aiuto. Ciò accade anche nella nefropatia cronica e nelle patologie renali croniche. Una patologia renale cronica, in particolare se con ricorso alla dialisi, è uno stato generalmente pro-infiammatorio. Quindi, se si osserva un qualsiasi biomarcatore, PCR o simili, questo sarà lievemente più alto nelle persone in dialisi. In genere, questo è ciò che si osserva nelle persone in dialisi o nelle persone con danno renale acuto, poiché i livelli di procalcitonina risultano leggermente elevati. Quindi, 0,25, 0,5 o anche più elevati, fino a intorno a 1. Ma livelli davvero elevati e davvero bassi restano ancora significativi. Un livello di procalcitonina non rilevabile, resta un livello di procalcitonina non rilevabile e può essere utilizzato come tale. Un livello di procalcitonina pari a 20, è davvero elevato e non lo attribuirei a patologie renali, quindi risulta molto utile per le valutazioni. Infine esistono alcune sindromi deregolamentate che prevedono la somministrazione di alcuni agenti che potrebbero stimolare la produzione di citochine, in particolare alcuni dei nostri agenti di induzione per i trapianti di organi, trasfusioni di granulociti oltre a sindromi paraneoplastiche dove si produce calcitonina, che fanno registrare livelli elevati di procalcitonina."16
—Trevor Van Schooneveld, MD, FACP, University of Nebraska Medical Center, Omaha, Neb.
Qual è la percentuale di infezioni batteriche tra i pazienti con polmonite acquisita in comunità (CAP)?
In un'ampia percentuale (50,2-67,1%) di casi con diagnosi di CAP, non viene rilevato alcun patogeno nonostante un'estensiva valutazione microbiologica.28 È quindi difficile stimare correttamente l'effettiva incidenza della CAP batterica.
Tuttavia, quando viene rilevato un patogeno batterico in pazienti con CAP, quello che si rileva più di frequente è lo Streptococcus pneumoniae (pneumococco). Una recente revisione di 146 articoli (82.674 set di dati paziente) ha rilevato lo Streptococcus pneumoniae nel 33-50% di tutti i casi in cui è stata stabilita un'eziologia, con una frequenza in diminuzione nel corso degli anni e un'elevata variabilità geografica (ad esempio, i valori di Stati Uniti e Canada rispetto all'Europa erano significativamente più bassi).28
In base alla revisione, l'incidenza di altri patogeni batterici tipici era la seguente:
  • Haemophilus influenzae: 7-16% dei casi
  • Staphylococcus aureus ed Enterobacteriaceae compresa la Klebsiella erano implicati con una frequenza approssimativamente uguale (4-10%).
  • Pseudomonas (0,8-4,5%) e
  • Moraxella (1,2-3,5%) erano cause meno comuni
  • Altri batteri sono stati isolati con frequenza molto minore.
Tra i cosiddetti batteri "atipici", il micoplasma ha causato circa il 4-11% di CAP, la legionella 3-8%, la chlamydophila 2-7% e la coxiella < 2%.
Sono stati riscontrati virus in circa il 10% dei casi analizzati, ma recenti segnalazioni che includevano l'uso della PCR virale nella maggior parte o in tutti i pazienti hanno riscontrato un virus respiratorio in circa il 30% dei casi, con co-infezione batterica/virale relativamente comune.
Tuttavia la prevalenza relativa degli agenti patogeni della CAP varia in base all'area geografica, ai tassi di vaccinazione pneumococcica, ai fattori di rischio dell'ospite (ad esempio, il fumo), alla stagione e alla gravità della polmonite.29
Punto di vista clinico
"Vorrei proporre un paio di fatti su cui riflettere. Questi dati sono estratti da un articolo di "Medscape" pubblicato alla fine dello scorso anno. Sono dati relativi alla polmonite acquisita in comunità. Qui si afferma che rilevare la fonte dell'infezione, e nel caso della polmonite acquisita in comunità può essere un compito arduo, spesso non è sufficiente. Sebbene la polmonite da streptococco sia la causa isolata più di frequente di patogeno batterico, e questa è la chiave, questo tipo di patogeni batterici non sono più la causa più comune della CAP. Infatti, nonostante test approfonditi, nel 60% dei pazienti con CAP non viene rilevato alcun patogeno. Questa è una cosa nota da tempo. In altri termini, siamo molto fortunati se riusciamo a ottenere un ID del 40% degli organismi che causano la polmonite acquisita in comunità. Ma notate quello che dice lo studio. Anche quando si isola un patogeno, di solito si tratta di un rinovirus, di un virus dell'influenza o di un metapneumovirus umano. Ciò è dovuto in parte all'uso di vaccini. Se in passato abbiamo sempre pensato, che la polmonite acquisita in comunità, potesse avere per lo più un'eziologia batterica, oggi non è più così. E questo deve essere uno spunto di riflessione. L'ambiente è cambiato e questo ci consente di evitare di prescrivere antibiotici per curare infezioni virali". 12
- Michael R. Broyles, BSPharm, RPH, PharmD, Responsabile Direzione Medica, Thermo Fisher Scientific
Perché è importante ottenere un livello della PCT di riferimento in pronto soccorso?
Per i pazienti in PS, la PCT può aiutare i medici a valutare la probabilità di un'infezione batterica rilevante e il rischio di evoluzione verso uno stato di malattia più grave, informazioni che possono indirizzare la decisione a proposito dell'ammissione o meno del paziente in ospedale.30,31
Il monitoraggio dei livelli di PCT nei pazienti ricoverati e sottoposti a terapia antibiotica rivela dati importanti sul decorso dell'infezione batterica, sulla risposta alla terapia antibiotica e sulla prognosi.
Uno dei criteri decisionali per l'interruzione della terapia antibiotica è una diminuzione del livello di PCT dell'80% rispetto al valore di picco. 32,33 Per ottenere queste informazioni, è necessario ottenere i valori della PCT il prima possibile, ovvero quando il paziente accede al pronto soccorso. Con le analisi della PCT nel PS, i medici ottengono un valore di riferimento per la valutazione della risposta terapeutica e per ulteriori decisioni.
Punto di vista clinico
"La procalcitonina iniziale, rilevata al basale in pronto soccorso, fornisce anche un importante valore di base iniziale da confrontare con i valori di procalcitonina ottenuti a valle nei reparti dell'ospedale. Così come preleviamo emocolture in pronto soccorso, in modo che i nostri colleghi dispongano di maggiori informazioni per gestire il paziente, ciò deve essere fatto anche con la procalcitonina basale, poichè questa è destinata a variare dinamicamente durante il ricovero in ospedale. La baseline che tracciamo in pronto soccorso fornirà informazioni utili ai medici che successivamente la utilizzeranno nelle unità di terapia intensiva o in altre strutture ospedaliere". 8
- Trevor Van Schooneveld, MD, FACP, University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE
Se si utilizza la PCT, quando è considerato sicuro interrompere gli antibiotici nei casi di infezione delle vie respiratorie inferiori e sepsi?
Per valutare il successo del trattamento e per supportare la decisione di interrompere la terapia antibiotica, i campioni per la PCT di follow-up devono essere analizzati una volta ogni 1-2 giorni, a discrezione del medico e tenendo conto dell'evoluzione e dei progressi del paziente.23-25, 32-34
La terapia antibiotica può essere modificata utilizzando la tabella di interruzione riportata di seguito:
Le decisioni riguardanti la terapia antibiotica non devono essere basate esclusivamente sulle concentrazioni di PCT.1 La terapia antibiotica può essere continuata sulla base di altri risultati clinici, come la progressione apparente sulla radiografia toracica o la tossicità in corso o in aumento.1
Se il quadro clinico non è migliorato e la PCT rimane elevata, rivalutare e prendere in considerazione il fallimento del trattamento o altre cause.1
Per il rilevamento di variazioni minime nella PCT in pazienti con LRTI o sepsi, si raccomanda l'utilizzo di saggi PCT sensibili e precisi.1
Informazioni sulla PCT
La PCT supporta la decisione di avviare, o meno, una terapia antibiotica. Ad esempio, nei pazienti con sintomi di infezioni del tratto respiratorio inferiore, o LRTI, i livelli di PCT >di 0,25 ng/mL suggeriscono la probabilità di infezione batterica e devono essere prescritti gli antibiotici. La tendenza dei valori della PCT nel tempo può aiutare a individuare il momento giusto per interrompere gli antibiotici. Dopo una rilevazione al momento del ricovero, si consiglia di rimisurare la PCT ogni 24 - 48 ore. Un possibile punto temporale sicuro per interrompere gli antibiotici è quando il paziente diventa clinicamente stabile e la PCT diminuisce di oltre l'80% rispetto al valore di picco osservato, oppure quando la PCT scende al di sotto di una soglia assoluta di ≤ 0,25 ng/mL nei pazienti con LRTI o ≤ 0,50 ng/mL nei pazienti con sepsi. Numerosi studi clinici hanno dimostrato che questo approccio è sicuro ed efficace per evitare terapie antibiotiche inutili.23
Riferimenti
  1. Thermo Fisher Scientific. B·R·A·H·M·S GmbH, B·R·A·H·M·S PCT sensitive KRYPTOR® Instruction for Use (Version 19.0us) [Internet]. 2018. Disponibile qui.
  2. Neath S and Thermo Fisher Scientific. PCT perspectives: The emergency department [Internet]. 2017. [citato 11 gennaio 2021]. 
  3. Meisner M. Procalcitonin-biochemistry and clinical diagnosis. Dresden (Germany): UNI-MED-Verlag; 2010.
  4. Seyman GB, Neath S, and Broyles. Use of Procalcitonin (PCT) in Patients Presenting with Overlapping Symptoms [Internet]. 2019. [citato 11 gennaio 2021]. 
  5. Wu JY, Lee SH, Shen CJ, Hsieh YC, Yo PH, Cheng HY, et al. Use of serum procalcitonin to detect bacterial infection in patients with autoimmune diseases: A systematic review and meta‐analysis. Arthritis Rheumatol. 2012 Sep;64(9):3034-42.
  6. Tamaki K, Kogata Y, Sugiyama D, Nakazawa T, Hatachi S, Kageyama G, et al. Diagnostic accuracy of serum procalcitonin concentrations for detecting systemic bacterial infection in patients with systemic autoimmune diseases. J Rheumatol. 2008 Jan 1;35(1):114-9.
  7. Müller B, Peri G, Doni A, Perruchoud AP, Landmann R, Pasqualini F, Mantovani A. High circulating levels of the IL‐1 type II decoy receptor in critically ill patients with sepsis: association of high decoy receptor levels with glucocorticoid administration. J Leukoc Biol. 2002 Oct;72(4):643-9.
  8. Van Schooneveld T. Procalcitonin: Diagnostic aid for appropriate antibiotic decisions [Internet]. 2020. [citato 11 gennaio 2021]. 
  9. Freund Y, Delerme S, Goulet H, Bernard M, Riou B, Hausfater P. Serum lactate and procalcitonin measurements in emergency room for the diagnosis and risk-stratification of patients with suspected infection. Biomarkers. 2012 Nov 1;17(7):590-6.
  10. Blomkalns AL. Sick or not sick?: Evolving biomarkers for severe bacterial infection. EMCREG. 2007;7:1-1.
  11. Gluck E and Thermo Fisher Scientific. The role of BRAHMS PCT: Introduction [Internet]. 2017. [citato 11 gennaio 2021]. 
  12. Broyles MR, Gluck E. PCT in current practice: Linking clinical and financial outcomes. [Internet]. 2020. [citato il 3 maggio 2021].
  13. de Kruif MD, Lemaire LC, Giebelen IA, Struck J, Morgenthaler NG, Papassotiriou J, et al. The influence of corticosteroids on the release of novel biomarkers in human endotoxemia. Intensive Care Med. 2008 Mar 1;34(3):518-22.
  14. Ballieux BEPB, et al. Difference between procalcitonin and CRP in a patient with POMC deficiency and high doses of corticosteroids. Ned Tijdschr Klin Chem Labgeneesk. 2004;29 267-268; (BDN 917).
  15. Broyles MR. Procalcitonin Aided antibiotic stewardship: The new paradigm [Internet] 2019. [citato 11 gennaio 2021]. 
  16. Gluck E and Thermo Fisher Scientific. Prospettive della PCT: Antibiotic Stewardship [Internet]. 2017. [citato 11 gennaio 2021]. 
  17. Voermans AM, Mewes JC, Broyles MR, Steuten L. Cost-Effectiveness Analysis of a Procalcitonin-Guided Decision Algorithm for Antibiotic Stewardship Using Real-World U.S. Hospital Data. OMICS 2019 Oct;23(10):508-515. doi: 10.1089/omi.2019.0113. 
  18. Thermo Fisher Scientific. B·R·A·H·M·S PRT kinetics [Internet]. 2015. [citato 11 gennaio 2021]. 
  19. Schuetz P, Wirz Y, Sager R, Christ-Crain M, Stolz D, Tamm M. Effect of procalcitonin-guided antibiotic treatment on mortality in acute respiratory infections: a patient level meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2018 Jan 1;18(1):95-107.
  20. de Jong E, van Oers J, Beishuizen A, Vos P, Vermeijden W, Haas L, et al. Efficacy and safety of procalcitonin guidance in reducing the duration of antibiotic treatment in critically ill patients: A randomised, controlled, open-label trial. Lancet Infect Dis. 2016 Jul 1;16(7):819-27.
  21. Wirz Y, Meier MA, Bouadma L, Luyt CE, Wolff M, Chastre J, et al. Effect of procalcitonin-guided antibiotic treatment on clinical outcomes in intensive care unit patients with infection and sepsis patients: A patient-level meta-analysis of randomized trials. Crit Care. 2018 Dec;22(1):1-1.
  22. Broyles MR. Impact of procalcitonin-guided antibiotic management on antibiotic exposure and outcomes: Real-world evidence. Open Forum Infect Dis. 2017 (Vol. 4, No. 4, p. ofx213). US: Oxford University Press.
  23. Kyriazopoulou E, Liaskou-Antoniou L, Adamis G, Panagaki A, Melachroinopoulos N, Drakou E, Marousis K, et al. Procalcitonin to reduce long-term infection-associated adverse events in sepsis: a randomized trial. Am J Respir Crit Care Med. 2020 Aug 6.
  24. Broyles MR and Thermo Fisher Scientific. Prospettive della PCT: The Pharmacy [Internet]. 2017. [citato l'11 gennaio 2021].
  25. Krüger S, Welte T. Biomarkers in community-acquired pneumonia. Expert Rev Respir Med. 2012 Apr 1;6(2):203-14.
  26. Reith HB, Mittelkötter U, Debus ES, Küssner C, Thiede A. Procalcitonin in early detection of postoperative complications. Dig Surg. 1998;15(3):260-265.
  27. Meisner M, Tschaikowsky K, Hutzler A, Schick C, Schüttler J. Postoperative plasma concentrations of procalcitonin after different types of surgery. Intensive Care Med 1998;24:680-4.
  28. Chiesa C, Panero A, Rossi N, Stegagno M, Giusti MD, Osborn JF, et al. Reliability of procalcitonin concentrations for the diagnosis of sepsis in critically ill neonates. Clin Infect Dis. 1998 Mar 1;26(3):664-72.
  29. Shoar S, Musher DM. Etiology of community-acquired pneumonia in adults: A systematic review. Pneumonia. 2020 Dec;12(1):1-0.
  30. Ramirez JA. Overview of community-acquired pneumonia in adults [Internet]. https://www.uptodate.com/contents/overview-of-community-acquired-pneumonia-in-adults. [citato il 3 maggio 2021]
  31. Hausfater P, Juillien G, Madonna-Py B, Haroche J, Bernard M, Riou B. Serum procalcitonin measurement as diagnostic and prognostic marker in febrile adult patients presenting to the emergency department. Crit Care. 2007 Jun;11(3):1-9.
  32. Schuetz P, Birkhahn R, Sherwin R, Jones AE, Singer A, Kline JA, et al. Serial procalcitonin predicts mortality in severe sepsis patients: Results from the multicenter procalcitonin MOnitoring SEpsis (MOSES) study. Crit Care Med. 2017 May;45(5):781.
  33. Schuetz P, Beishuizen A, Broyles M, Ferrer R, Gavazzi G, Gluck EH, Gonzalez Del Castillo J, Jensen JU, Kanizsai PL, Kwa ALH, Krueger S, Luyt CE, Oppert M, Plebani M, Shlyapnikov SA, Toccafondi G, Townsend J, Welte T and Saeed K, Procalcitonin (PCT)-guided antibiotic stewardship: an international experts consensus on optimized clinical use, Clin Chem Lab Med 2019;Feb 6:
  34. Lee CC, Kwa ALH, Apisarnthanarak A, Feng JY, Gluck EH, Ito A, Karuniawati A, Periyasamy P, Pratumvinit B, Sharma J, Solante R, Swaminathan S, Tyagi N, Vu DM, Zirpe K and Schuetz P, Procalcitonin (PCT)-guided antibiotic stewardship in Asia-Pacific countries: adaptation based on an expert consensus meeting, Clin Chem Lab Med 2020;Jan 13:
  35. Nobre V, Harbarth S, Graf JD, Rohner P, Pugin J. Use of procalcitonin to shorten antibiotic treatment duration in septic patients: A randomized trial. Am J Resp Crit Care Med. 2008 Mar 1;177(5):498-505.