Panoramica
Il sistema del complemento è un componente fondamentale del nostro sistema immunitario innato che supporta le difese dell’organismo da lesioni e infezioni. Le sue funzioni includono l’attivazione della risposta infiammatoria, la distruzione di batteri e virus mediata dalla fagocitosi, l’agglutinazione degli agenti patogeni e la lisi cellulare degli organismi sensibili.
Esistono tre distinti pathway attraverso cui può essere attivata la cascata del complemento, ciascuna innescata da meccanismi diversi. Questi pathway coinvolgono più di 50 proteine diverse.
Questi test sono raccomandati per la valutazione di specifici disturbi del complemento.1
Test disponibili
| *La disponibilità dei prodotti è soggetta ai requisiti normativi specifici di ogni Paese. Contatta il rappresentante locale per conoscere la disponibilità nel tuo Paese. Non disponibili per l'uso negli Stati Uniti e in Cina. |
| †Il produttore legittimo è TRIMERO diagnostics SL. |
Screening dell’immunodeficienza primaria
E. de Vries2 in collaborazione con i membri della Società europea per le immunodeficienze (European Society for Immunodeficiency, [ESID]) ha sviluppato un protocollo per lo screening dell’immunodeficienza primaria
Diagnostica di precisione
| Test funzionali del complemento umano – CH50 | Test della proteina del complemento umano - Inattivatore C1 |
| Questo test funzionale favorisce la caratterizzazione dell’attività del pathway classico del complemento, e, di conseguenza, le indagini per deficit del complemento. Questo test può essere utilizzato laddove vi sia il sospetto clinico di disturbi immunologici. | Questo test quantifica i livelli di C1i e può, pertanto , favorire la caratterizzazione dei deficit del complemento. Il test è stato anche approvato come supporto nella diagnosi dell'angioedema ereditario. |
| Test della proteina del complemento umano - C3 | Test della proteina del complemento umano - C4 |
| Questo test quantifica i livelli di C3 e può, pertanto, favorire la caratterizzazione dei deficit del complemento. Questo test potrebbe essere utilizzato qualora si sospettino immunodeficienze o come ulteriore test dipendente dai test iniziali. | Questo test quantifica i livelli di C4 e può, pertanto , favorire la caratterizzazione dei deficit del complemento. I deficit ereditari o acquisiti dell’inibitore C1 causano una riduzione dei livelli sierici di C4, che sono associati ad angioedema. |
| Test della proteina del complemento umano - C1q | Test della proteina del complemento umano - C2 |
| Questo test quantifica i livelli di C1q e può, pertanto, favorire la caratterizzazione della bassa attività del complemento in disturbi immunologici quali deficit del complemento, LES e glomerulonefrite. | Questo test quantifica i livelli di C2 e può, pertanto, favorire la caratterizzazione della bassa attività del complemento in disturbi immunologici quali deficit del complemento, LES e glomerulonefrite. |
| Test della proteina del complemento umano - C5† | Test della proteina del complemento umano - Fattore B† |
| Questo test quantifica i livelli del complemento C5 e può, pertanto, favorire la diagnosi del metabolismo anomalo delle proteine del sistema del complemento e del conseguente aumento della suscettibilità alle infezioni. | Questo test quantifica i livelli del Fattore B e può, pertanto, favorire la diagnosi del metabolismo anomalo delle proteine del sistema del complemento e del conseguente aumento della suscettibilità alle infezioni. |
| Optilite è un marchio registrato di The Binding Site Group Ltd (Birmingham, Regno Unito) in determinati Paesi. |
I campi contrassegnati con * sono obbligatori