Analisi delle sottoclassi IgG su analizzatore Optilite™
Affidabilità e praticità ad ogni test
Accuratezza che si distingue
I test Optilite per le sottoclassi IgG utilizzano in modo esclusivo un unico calibratore internazionale (ERM-DA470k) per la quantificazione sia delle IgG totali sia delle sottoclassi, garantendo:
  • Affidabilità nella somma delle sottoclassi
  • Distribuzione biologica accurata (IgG1 > IgG2 > IgG3 > IgG4)
  • Refertazione coerente e affidabile per i laboratori
Secondo quanto riportato da Carvalho et al.1:
"that the Immunoturbidimetry assay appears to be the most reliable to evaluate IgG Subclasses: the sum of IgG Subclasses and Total IgG correlate better than by Nephelometry."
Infografica che confronta la nefelometria con l'immunoturbidimetria per l'analisi delle sottoclassi IgG, mostrando la correlazione superiore di Optilite.
Tratto da Carvalho et al 20241
Maggiori informazioni sulle eccellenti performance dei test per le sottoclassi IgG di Optilite
Prestazioni analitiche di Carvalho sulle IgG
Leader nelle analisi delle proteine specifiche
Con oltre 40 anni di esperienza nella diagnostica proteica, i test per le sottoclassi IgG di Binding Site sono oggi adottati quotidianamente in oltre 60 Paesi. Basati sull'allineamento ai riferimenti internazionali e su prestazioni analitiche comprovate, garantiscono risultati accurati e pienamente tracciabili, su cui i clinici possono fare affidamento.
  • Corroborato da pubblicazioni indipendenti che ne confermano l'affidabilità analitica1,2,3
  • Quantificazione delle IgG4 riconosciuta nei Criteri Diagnostici Completi Revisionati del 2020 per la Malattia IgG4-correlata4
  • Il valore soglia diagnostico di 1,35 g/L è stato definito con i reagenti Binding Site e confermato in studi multicentrici5
  • Usami et al.6 stated: "The IgG4 value measured using the TBS reagent is an accurate value."2,3
I test di Optilite combinano l'esperienza scientifica con l'innovazione, garantendo ai laboratori la precisione e l'affidabilità necessarie per ogni risultato.
Praticità ad ogni test
L'analizzatore Optilite fornisce prestazioni affidabili e flussi di lavoro efficienti in ogni test per le sottoclassi IgG. Grazie al sistema di raffreddamento integrato, alla gestione automatizzata delle diluizioni, alla lunga stabilità delle fiale aperte e al minimo intervento dell'operatore, i laboratori possono operare con affidabilità e assoluta uniformità dei risultati.
Vantaggi principali:
  • Gestione dei reagenti a basso costo e con riduzione degli sprechi
  • Ottimizzazione del flusso di lavoro quotidiano
  • Più efficienza, meno interruzioni nel lavoro quotidiano
  • Tempi di risposta più rapidi
  • Refertazione dei risultati affidabile
Scarica la brochure per scoprire come i test per le sottoclassi IgG di Optilite conferiscono affidabilità, accuratezza e praticità a ogni analisi
Dosaggio delle Sottoclassi IgG
Photo of a pediatric immunodeficiency patient holding a teddy bear
Applicazioni cliniche
Immunodeficienza primaria
Scopri di più sugli indicatori clinici delle immunodeficienze primarie, sulle diverse manifestazioni e sulle migliori pratiche diagnostiche.
Image of Optilite analyser from a side angle with a textured background.
Risorse
Brochure del sistema Optilite
L'analizzatore Optilite utilizza la comprovata tecnologia turbidimetrica, nota per la sua rapidità, robustezza e versatilità, diventando in tutto il mondo la tecnologia principale per la diagnostica delle proteine.
Contattaci
Domande sugli argomenti trattati in questa pagina? Il nostro team è pronto per assisterti.
Compila questo modulo e ti contatteremo
I campi contrassegnati con * sono obbligatori
Bibliografia
  1. Carvalho – Nephelometry vs. Immunoturbidity assay: Analytical performance on IgG subclasses, J Immunol Methods 2024
  2. Ladwig PM, Barnidge DR, Snyder MR, Katzmann JA, Murray DL. Quantification of serum IgG subclasses by use of subclass-specific tryptic peptides and liquid chromatography–tandem mass spectrometry. Clin Chem. 2014;60(8):1080-1088. doi:10.1373/clinchem.2014.222208
  3. Bernasconi L, Mundwiler-Pachlatko E, Regenass S, Aubert V, Hammerer-Lercher A, Heijnen I. Variable and inaccurate serum IgG4 levels resulting from lack of standardization in IgG subclass assay calibration. Clin Chem Lab Med. 2019;57(11):1777-1783. doi:10.1515/cclm-2019-0261
  4. H. Umehara, K. Okazaki, S. Kawa, H. Takahashi, H. Goto, S. Matsui, N. Ishizaka, T. Akamizu, Y. Sato, M. Kawano, the Research Program for Intractable Disease by the Ministry of Health, Labor and Welfare (MHLW) Japan., The 2020 revised comprehensive diagnostic (RCD) criteria for IgG4-RD, Modern Rheumatology 2021; 31: 529–533
  5. Hamano H, Kawa S, Horiuchi A, et al. High serum IgG4 concentrations in patients with sclerosing pancreatitis. N Engl J Med 2001; 344:732–738.
  6. Usami et al. Cut-off values of serum IgG4 among three reagents, including a novel IgG4 reagent: a multicenter study. Sci Rep. 2021 Mar 31;11(1):7280.