Panoramica
Le immunoglobuline sono glicoproteine costituite da catene pesanti e leggere, prodotte dalle plasmacellule che mediano l’immunità umorale producendo IgM, IgD, IgG, IgA e IgE1,2.
Le immunoglobuline costituiscono circa il 20% delle proteine nel plasma.1
L'analisi quantitativa delle immunoglobuline sieriche è considerata una misura diagnostica di prima linea per l'immunodeficienza primaria.
Esistono cinque classi di anticorpi, ciascuno con una struttura leggermente diversa:
Queste differenze strutturali conferiscono agli anticorpi funzioni diverse, motivo per cui è possibile individuarli in diverse parti dell'organismo.
Test di immunodeficienza
Binding Site offre soluzioni automatizzate per la misurazione di IgA, IgD, IgE, IgG e IgM con l’analizzatore Optilite™.
Oltre 30 anni di esperienza nei test per l'immunodeficienza
I campi contrassegnati con * sono obbligatori