Gestione intelligente dei dati con TBS DataManager
TBS DataManager è un software di gestione dei dati progettato per supportare i test proteici specialistici del laboratorio. Il software viene utilizzato in combinazione con l'analizzatore Optilite™  per migliorare l’efficienza e il flusso di lavoro del laboratorio. In questo modo è possibile ottenere risultati coerenti e affidabili per i/le pazienti. 
Flussi di lavoro ottimizzati
per un’analisi in tempo reale con risultati affidabili, coerenti e accurati
Pacchetto CQ completo
Per risultati coerenti e affidabili
Prodotto
TBS DataManager è stato ottimizzato per essere utilizzato in combinazione con gli strumenti di Binding Site e si integra perfettamente con la configurazione preesistente, consentendo di eseguire l’intero catalogo di test specialistici su un’unica piattaforma dedicata, in tutta sicurezza.
Gestione del controllo qualità
Specifiche del prodotto
Snapshot di tutti i controlli qualità (CQ) giornalieri sulla schermata del profilo
Avvisi codificati a colori per i risultati anomali del CQ e contrassegni per i casi in cui è richiesto l’intervento dell’utente
Grafici di Levey Jennings per ogni livello di CQ
Piena capacità per le regole di Westgard
Medie mobili
Dettagli su tutti i risultati del CQ (utente che ha convalidato il CQ, numero di lotto del reagente, ecc.)
Efficienza operativa 
Specifiche del prodotto
Riduzione dei tempi di preparazione manuale dell'analizzatore
Carico di lavoro semplificato e maggiore produttività del laboratorio grazie ai flussi di lavoro automatizzati
Collaborazione interfunzionale e una visualizzazione olistica grazie all'elaborazione centralizzata dei dati
Prestazioni coerenti grazie a un framework comune per condividere, confrontare, cercare, interrogare e utilizzare i dati
Visualizzazione uniforme di tutti i dati dei/lle pazienti e dei risultati dei test. Rapido follow-up e monitoraggio continuo per un'assistenza tempestiva del/la paziente
Convalida e conformità normativa
Specifiche del prodotto
Tracciabilità completa delle azioni dell’utente, dei risultati e del CQ
Modulo di convalida del test dedicato al supporto delle procedure di convalida 
Accesso utenti controllato mediante accesso sicuro basato sui ruoli e disconnessione automatica
Diario di manutenzione
Conformità alla norma ISO 15189 per i laboratori
Thumbnail of Optilite analyser from a side angle with a textured background.
Strumenti
Scopri l’analizzatore Optilite™
Scopri l’analizzatore Optilite™, un robusto analizzatore da banco ottimizzato per i test specifici sulle proteine.
Image of a monitor showing LabLink login page
Software
Software LabLink xL™
La soluzione dedicata al CQ peer-to-peer di Binding Site per i controlli sul sistema Optilite™. Fornisce un'analisi dei controlli in un miglior tempo reale, consentendo al laboratorio di monitorare la precisione e l’accuratezza dei valori medi all’interno di un gruppo di confronto utilizzando lo stesso sistema e lo stesso lotto dello stesso kit di analisi.
Contattaci
Domande sugli argomenti trattati in questa pagina? Il nostro team è pronto per assisterti.
Compila questo modulo e ti contatteremo
I campi contrassegnati con * sono obbligatori