Analisi dell’isotipo della catena pesante/leggera con i test Hevylite™
Per informazioni all’avanguardia sulle immunoglobuline
Di che tipo di test si tratta?
Cosa sono i test Hevylite?
I sei test  Hevylite  consentono una quantificazione completamente automatizzata dei  singoli isotipi delle catene pesanti + leggere nel siero: IgGκ, IgGλ, IgAκ, IgAλ, IgMκ e IgMλ.
I test Hevylite sono in grado di identificare la clonalità delle plasmacellule calcolando il rapporto catena pesante + catena leggera (Heavy + Light Chain, [HLC]).
I test Hevylite misurano in modo univoco sia le immunoglobuline interessate che quelle non interessate. 
La misurazione delle catene pesanti e leggere (HLC) non interessate può fornire informazioni aggiuntive  non ottenibili con le valutazioni standard delle paraproteine, quali l’elettroforesi delle proteine sieriche (Serum Protein Electrophoresis, [SPE]), l’elettroforesi della zona capillare (Capillary Zone Electrophoresis, [CZE]), l’immunoelettroforesi sierica (serum Immunofixation Electrophoresis, [sIFE]) e le immunoglobuline totali.
Questi test sono disponibili esclusivamente sull’analizzatore Optilite™
Ottimizzazione della gestione del mieloma multiplo
  • Stima quantitativa senza interpretazione soggettiva
  • Quantificazione sia delle immunoglobuline interessate sia di quelle non interessate 
  • Migliore identificazione della clonalità delle plasmacellule attraverso il calcolo del rapporto catena pesante + catena leggera (HLC)
  • Test sensibili per il monitoraggio delle IgG κ&λ e IgA κ&λ in pazienti che hanno già ricevuto una diagnosi di  mieloma multiplo 
  • Riconosciuti dal Gruppo di lavoro internazionale sul mieloma (International Myeloma Working Group, [IMWG]) come test utili in pazienti con malattia oligosecretoria e in grado di superare i limiti associati al monitoraggio delle IgA monoclonali β migranti tramite elettroforesi
  • Maggiore chiarezza durante la misurazione delle proteine monoclonali IgG κ&λ o IgA κ&λ e possibilità per i laboratori di superare le difficoltà derivate dall'impiego dell'elettroforesi
Foto di una dottoressa e un paziente seduti a un tavolo che guardano una cartella clinica
Durante il monitoraggio delle IgG κ&λ e delle IgA κ&λ in pazienti con mieloma multiplo, i test Hevylite possono fornire le seguenti informazioni aggiuntive:
  • La soppressione della coppia abbinata alla HLC può fornire un’indicazione della risposta immunoglobulinica
  • I test Hevylite sono altamente sensibili e riescono a fornire una misurazione che va oltre la risposta completa
  • Identificazione dei livelli estremamente bassi di malattia
  • Diagnosi precoce di recidiva, remissione o progressione in mieloma multiplo
  • Riconoscimento del cambiamento clonale
I test Hevylite delle sole IgG e IgA κ&λ sono indicati per il monitoraggio dei/lle pazienti con mieloma multiplo
Durante il monitoraggio delle IgG κ&λ e delle IgA κ&λ in pazienti con mieloma multiplo, i test Hevylite possono fornire le seguenti informazioni aggiuntive:
  • I test Hevylite sono utili per il monitoraggio di gammopatie monoclonali quali il mieloma multiplo e il mieloma multiplo oligosecretorio
  • Questi test possono rilevare la monoclonalità anche quando i livelli totali delle immunoglobuline rientrano nell’intervallo normale
  • I test Hevylite possono identificare la clonalità delle plasmacellule
  • Un rapporto κ/λ (IgG, IgA o IgM) anomalo con soppressione delle immunoglobuline non interessate può fornire  informazioni sulla risposta immunoglobulinica di un/a paziente
Supera le difficoltà osservate con i metodi convenzionali
Disponibili solo sull’analizzatore Optilite, i test Hevylite ottimizzati misurano quantitativamente gli isotipi delle catene pesanti e leggere coinvolte e non coinvolte
Permettono di superare le difficoltà legate all’elettroforesi, quali la co-migrazione, la migrazione ampia, la non linearità, la saturazione del colorante, i picchi multipli e la precipitazione
Consentono l'identificazione degli isotipi delle HLC, a differenza dei metodi elettroforetici convenzionali
  Hevylite SPE IFE
Quantificazione della proteina monocolonale* ✔️ ✔️ ✘
Consentono di evitare l’interpretazione soggettiva ✔️ ✘ ✘
Misurazioni accurate al di sotto di 10 g/l ✔️ ✘ ✘
Quantificazione della HLC non interessata (dati univoci sull'immunosoppressione) ✔️ ✘ ✘
Informazioni comparative 
  •  Maggiore  sensibilità rispetto ai metodi elettroforetici
  • Possibilità di superare problemi quali co-migrazione, non linearità e saturazione del colorante
  • Ottimizzazione del flusso di lavoro grazie all’automazione che riduce i tempi degli interventi manuali
  • Possibilità di evitare l’interpretazione soggettiva dei gel grazie ai risultati numerici quantitativi
  • Possibilità di ridurre il numero di test necessari, soprattutto quelli per le proteine monoclonali IgA
*Tramite quantificazione degli isotipi delle catene pesanti e leggere
Migliore gestione, migliore assistenza
Algoritmo proposto per una gestione ottimale del mieloma multiplo con i test Freelite™ e Hevylite
  • La quantificazione della proteina M tramite SPE ed elettroforesi delle proteine urinarie (Urine Protein Electrophoresis, [UPE]) può essere difficile da ottenere a <10 g/l
  • Oltre che con il flusso di lavoro raccomandato dall'IMWG, le IgG κ&λ e le IgA κ&λ di pazienti che hanno già ricevuto una diagnosi possono essere ulteriormente monitorate con i test Hevylite, in aggiunta ai test Freelite per il monitoraggio di pazienti con mieloma multiplo di tutti gli isotipi. In questo modo è possibile rilevare precocemente una recidiva, il cambiamento clonale e la progressione del mieloma multiplo
Test Freelite e Hevylite
La combinazione ottimale per la gestione di pazienti con gammopatie monoclonali
Se la proteina M è misurabile (≥10 g/l alla SPE e/o ≥200 mg/UPE nelle 24 ore)
Monitoraggio con SPE/UPE e con i test Freelite per rilevare la fuga delle catene leggere
+
Monitoraggio con i test Freelite & Hevylite a ogni valutazione
Se la proteina M non è misurabile (<10 g/l alla SPE e/o <200 mg/UPE nelle 24 ore)
Monitoraggio con i test Freelite se FLC ≥ 100 mg/l con un rapporto sFLC anomalo
+
Monitoraggio con i test Freelite & Hevylite a ogni valutazione
Adattato dalle linee guida dell'IMWG per la diagnosi e il monitoraggio del mieloma multiplo11,12
Rappresentano le aggiunte proposte
Per il monitoraggio sono indicati solo i test Hevylite per IgG e IgA.
Small image of a white kit box with the Binding Site logo and the text "Freelite (R)" on the side
Risorsa
Test Freelite
Scegli i test Freelite di Binding Site per la misurazione delle catene leggere libere
Image of a white kit box with the Binding Site logo and the text "Hevylite (R)" on the side
Risorsa
Test Hevylite
I test Hevylite forniscono informazioni aggiuntive non disponibili con il test delle immunoglobuline totali, permettendo di ottenere un quadro più completo della situazione
Contattaci
Domande sugli argomenti trattati in questa pagina? Il nostro team è pronto per assisterti.
Compila questo modulo e ti contatteremo
I campi contrassegnati con * sono obbligatori
Bibliografia
  1. Dejoie T, et al. Leucemia 2019; 33:313-318
  2. Michallet M, et al. Leukemia 2018; 32:376-382