Controllo qualità con il software LabLink xL™
La soluzione sicura e basata sul cloud per il confronto peer-to-peer del CQ
Il software LabLink xL è la soluzione dedicata al controllo qualità (CQ) peer-to-peer di Binding Site per i controlli sull’analizzatore Optilite™. Grazie alla possibilità di effettuare i controlli quasi in tempo reale, permette al laboratorio di monitorare e verificare la precisione e l'accuratezza dei valori medi all’interno di un gruppo peer-to-peer, utilizzando lo stesso sistema e lo stesso lotto di controllo
Informazioni tempestive e in tempo reale sul CQ
Identifica più rapidamente le tendenze e i cambiamenti per poter giocare d'anticipo sui potenziali problemi
Strumenti di refertazione e analisi
Possibilità di ricevere referti o notifiche tramite e-mail automatiche quando i referti sono pronti per il download
Integra il tuo programma di QA
Integra i programmi di assicurazione esterna della qualità (EQA) e fornisce il supporto per gli standard di accreditamento ISO15189
Facilita l’allineamento
Consente ai gruppi affiliati di rimanere allineati tra loro, garantendo procedure di CQ coerenti e accurate in tutta l’organizzazione
Accesso continuo e sicuro
Accesso su cloud sicuro in qualsiasi momento, utilizzando credenziali di accesso sicure e basate su informazioni peer-to-peer anonime
Essendo parte integrante dei programmi di garanzia della qualità dei test di laboratorio, il confronto peer-to-peer svolge un ruolo cruciale, in quanto consente il confronto dei risultati dei test tra laboratori per rilevare e correggere eventuali errori o bias sistematici.
Il software LabLink xL consente di confrontare l’accuratezza e la precisione dei processi analitici tra laboratori e gruppi peer-to-peer.
Come funziona il sistema LabLink xL?
Ulteriori informazioni sul software LabLink xL
I vantaggi del software LabLink xL
  • Controllo di qualità: il confronto peer-to-peer permette di verificare che i risultati dei test di laboratorio siano accurati e affidabili
  • Accreditamento: il confronto peer-to-peer è riconosciuto per l’accreditamento del laboratorio
  • Economico: il confronto peer-to-peer è uno strumento economico per i laboratori, che consente l’individuazione precoce di potenziali cambiamenti nei risultati
  • Applicabile a tutti i parametri delle proteine speciali del portafoglio di test di Binding Site
  • Nessuna visualizzazione o trasmissione dei dati dei/lle pazienti, tutte le informazioni peer-to-peer vengono rese anonime per gli utenti finali
  • Consente ai gruppi affiliati di creare il proprio “gruppo in rete” per Paese o organizzazione
  • Archiviazione sicura e a lungo termine dei dati di CQ grazie ad AWS™
  • Gerarchia delle autorizzazioni con più livelli di accesso utente
All’interno del software LabLink xL è possibile svolgere tutte le attività quotidiane di CQ, con diagrammi e grafici interattivi. Genera report su richiesta o permette di impostare la generazione automatica dei report, per esempio all’inizio di ogni mese per ogni lotto di controllo CQ attivo configurato. I report generati possono essere inviati automaticamente tramite e-mail alla casella di posta personale. In alternativa, si può scegliere di ricevere una notifica nel momento in cui i report sono pronti per il download.
I report standard disponibili nel software LabLink xL includono quanto segue:
  • Valutazione globale
  • Report riassuntivo mensile
  • Statistiche interattive peer-to-peer
  • Report con diagramma di Levey Jennings
  • Report con grafico Youden Plot
  • Report del laboratorio affiliato
  • Report con note sulle eccezioni
  • Report con misurazione dei dati incerti
  • Bias percentuale: differenza percentuale tra i risultati dei test osservati e la media target del laboratorio
  • Coefficiente di variazione (CVi): confronta il CV del laboratorio con il CV target per valutare la precisione rispetto al target prescelto
  • Indice di deviazione standard (Standard Deviation Index, [SDi]): confronta la media del laboratorio con la sua media target per valutare l’accuratezza rispetto al target prescelto
  • Sigma: indica in che misura i dati differiscono dal limite di errori totali consentito, calcolando, in un dato sistema di analisi, il numero di deviazioni standard che rientrano tra gli obiettivi di qualità scelti
  • Z Score: misura il numero di deviazioni standard dalla media target di un singolo risultato di CQ
  • Nessun requisito di installazione: il software LabLink xL è una soluzione Web che può essere utilizzato su qualsiasi PC con accesso a internet
  • Disponibile in oltre 15 lingue
  • Inserimento manuale dei dati o trasferimento di dati su file csv. Consente di scaricare i dati direttamente dal sistema Optilite su un dispositivo USB sicuro e di caricarli sul software LabLink xL
Thumbnail of Optilite analyser from a side angle with a textured background.
Prodotto
Scopri l’analizzatore Optilite™
L’analizzatore Optilite utilizza una comprovata tecnologia turbidimetrica, nota per essere veloce, robusta e versatile e per questo diventata la principale tecnologia per la diagnostica proteica in tutto il mondo
Image of a monitor with TBS data manager dashboard
Prodotto
Gestione intelligente dei dati con TBS DataManager
TBS DataManager è stato ottimizzato per essere utilizzato in combinazione con i sistemi Binding Site e si integra perfettamente con la configurazione preesistente, consentendo di eseguire l’intero catalogo di test specialistici su un’unica piattaforma dedicata, in tutta sicurezza
Optilite è un marchio registrato di The Binding Site Group Ltd (Birmingham, Regno Unito) in determinati Paesi. © 2024, The Binding Site Group Ltd, Birmingham, Regno Unito.
©2024 Thermo Fisher Scientific Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi sono di proprietà di Thermo Fisher Scientific o delle sue consociate.
La disponibilità dei prodotti è soggetta a specifici requisiti normativi. Contatta il rappresentante locale per conoscere la disponibilità nel tuo Paese.
Altri nomi di marchio o prodotto possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Contattaci
Domande sugli argomenti trattati in questa pagina? Il nostro team è pronto per assisterti.
Compila questo modulo e ti contatteremo
I campi contrassegnati con * sono obbligatori