Dosaggi proteici specifici
Il tuo partner nell’analisi proteica mirata
Introduzione
Cosa sono i test specifici delle proteine?
I test specifici delle proteine determinano la quantità o la concentrazione di una specifica proteina o di una serie di proteine diverse in un campione.
I vari test di questa categoria possono favorire la caratterizzazione di una serie di disturbi. I singoli test di questa categoria possono favorire la caratterizzazione di:
  • Malattie cardiache croniche
  • Malattie autoimmuni
  • Infezioni
  • Malattie emolitiche (anemie)
  • Disturbi metabolici e altre malattie
L’analizzatore Optilite™ consente l'esecuzione di test automatizzati per specifiche proteine più efficienti e con un flusso di lavoro ottimizzato
Test disponibili
I test elencati di seguito rientrano nella categoria dei test specifici delle proteine
Test cardiaci
  • Apolipoproteina A1 e B
  • Proteina C reattiva ad alta sensibilità
  • Lipoproteina (a)
Test degli indici di flogosi
  • A1 glicoproteina acida
  • A1 antitripsina
  • ASO
  • CRP
  • Fattore reumatoide
Altri test
  • Ceruloplasmina
  • Aptoglobina
  • Prealbumina
  • Tossoide tetanico**
  • Proteine totali
  • Transferrina
**Test automatizzato esclusivo di Binding Site.
Abbreviazione: ASO = anti-streptolisina O; CRP = proteina C reattiva 
  • Apolipoproteina A1 & B
    • La misurazione dei livelli di Apo A1 e B può favorire la valutazione delle malattie cardiovascolari e dei disturbi del metabolismo delle lipoproteine
    • L’Apo A1 può favorire la valutazione del rischio di malattia cardiovascolare aterosclerotica
  • Lipoproteina (a)
    • Valutazione dei disturbi lipidici
    • Valutazione del rischio di malattia cardiovascolare aterosclerotica
    • La misurazione della Lp(a), insieme al colesterolo LDL, al colesterolo HDL, all’apolipoproteina A-1 e all’apolipoproteina B, è uno strumento prezioso per la valutazione della CHD
  • Proteina C reattiva ad alta sensibilità (hs CRP)
    • L'hsCRP può favorire l’identificazione dell’infiammazione
Per quanto riguarda la lipoproteina (a), la Società europea per l’aterosclerosi raccomanda l'unità di misura molare (nmol/l) anziché l'unità di misura della massa (g/l).1 Pertanto, il test della lipoproteina (a) di Binding Site misura la lipoproteina (a) in nmol/l.
  • Anti-streptolisina O (ASO): può essere utilizzata per stabilire il grado di infezione, pregressa o presente, da streptococchi β emolitici
  • Fattore reumatoide (RF): un marcatore che può favorire la caratterizzazione dell’artrite reumatoide 
  • ɑ1 Glicoproteina acida& la proteina C reattiva è un reagente della fase acuta ed è riscontrabile nella fase acuta di &condizioni infiammatorie croniche 
  • ɑ1 Il deficit di antitripsina può portare a condizioni quali l’enfisema polmonare
  • La proteina C reattiva ad alta sensibilità (hs CRP) può favorire l’identificazione dell’infiammazione
  • Tossoide anti-tetanico: misura quantitativamente gli anticorpi anti-tetano nel siero o nel plasma con EDTA
  • Aptoglobina: un marcatore diagnostico per malattie emolitiche quali anemia, malattie epatiche e condizioni infiammatorie
  • Ceruloplasmina:  un marcatore diagnostico per disturbi del metabolismo del rame, quali la malattia di Menkes o di Wilson
  • Prealbumina: favorisce la determinazione dello stato nutrizionale 
  • Proteine totali: la misurazione delle proteine totali nel sangue può favorire il rilevamento di disturbi quali:
    • Ipoproteinemia (che può essere dovuta a un difetto delle proteine sintetizzate nel fegato, perdita di proteine da funzionalità renale compromessa, malassorbimento intestinale o deficit nutrizionale) 
    • Iperproteinemia (che può essere dovuta a disturbi infiammatori cronici, cirrosi epatica e disidratazione) 
Photo of an Optilite analyser in focus with the words "optimised protein system" under the logo.
Risorsa
I nostri prodotti
Scopri i nostri strumenti e software specialistici.
Image of Optilite analyser from a side angle with a textured background.
Risorsa
Brochure del sistema Optilite
L’analizzatore Optilite utilizza una comprovata tecnologia turbidimetrica, nota per essere veloce, robusta e versatile e per questo diventata la principale tecnologia per la diagnostica proteica in tutto il mondo
Contattaci
Domande sugli argomenti trattati in questa pagina? Il nostro team è pronto per assisterti.
Compila questo modulo e ti contatteremo
I campi contrassegnati con * sono obbligatori
Bibliografia
  1. Nordestgaard, B.G., Chapman, M.J., Ginsberg, H.N., The European Atherosclerosis Society Consensus Panel. (2012). Lipoprotein(a): EAS recommendations for screencing, desirable levels and management