Il sistema combina l' analizzatore EXENT con i test GAM EXENT* per fornire una soluzione completamente automatizzata per isotipizzare, quantificare e tracciare le proteine monoclonali durante il decorso della malattia del/la paziente.
Il sistema EXENT è conforme alle normative e facile da implementare per l’uso di routine in laboratorio.
Il sistema EXENT integra test immunologici, spettometria di massa MALDI-ToF e software di analisi intuitiva dei dati per offrire una maggiore sensibilità e specificità analitiche per la misurazione delle proteine monoclonali. L' analizzatore è stato appositamente progettato per far fronte alle difficoltà riscontrate dai laboratori clinici con il flusso di lavoro e l’interpretazione dei risultati .
Isola automaticamente le immunoglobuline utilizzando reagenti paramagnetici specifici per l’isotipo
Analizza rapidamente i campioni mediante spettrometria di massa MALDI-ToF con tecnologia "load & click"
Isola automaticamente le immunoglobuline utilizzando reagenti paramagnetici specifici per l’isotipo
Analizza rapidamente i campioni mediante spettrometria di massa MALDI-ToF con tecnologia "load & click"
Analizza facilmente & fornisce risultati quantitativi utilizzando un'interfaccia semplice e intuitiva
*L’analizzatore Optilite™ non fa parte dell’analizzatore EXENT™
Campione di siero primario pronto per la spettometria di massa
Il test immunologico isola automaticamente le immunoglobuline utilizzando reagenti paramagnetici specifici per l’isotipo
Analizza rapidamente i campioni mediante spettrometria di massa MALDI-ToF con tecnologia "load & click"
Le routine integrate di calibrazione e controllo sono combinate con le misurazioni automatizzate del campione per eliminare la necessità della presenza di una persona con competenze specifiche in spettrometria di massa
Analizza facilmente & consegna i risultati utilizzando un software di analisi dei dati intuitivo
La selezione automatizzata dei picchi e la capacità di effettuare una tracciatura specifica delle proteine monoclonali utilizzando la loro massa molecolare riduce la complessità e la soggettività durante l'analisi dei risultati
Richiesta di test unificati su un/a paziente
Richiesta di test unificati su un/a paziente
Trasferimento automatico dei dati dei risultati del test Optilite all’analizzatore EXENT
Trasferimento automatico dei dati dei risultati del test Optilite all’analizzatore EXENT
Caricamento automatico dei risultati del test EXENT consegnati
Caricamento automatico dei risultati del test EXENT consegnati
I campi contrassegnati con * sono obbligatori