热销抗体标记产品
我们提供多种抗体和蛋白标记试剂盒,用于直接标记多种高强度荧光染料和标记物,包括 Alexa Fluor 染料、DyLight Fluor  染料、Qdot 标记物、藻红蛋白 (R-PE)、APC 叠层染料和生物素,IgG 抗体从不足 10 μg 到 1 mg 不等。 直接标记抗体允许您在单项试验中使用一种以上的相同物种抗体。 您可以通过点击化学技术使用传统标记化学试剂,该类化学试剂已针对具体应用或位点特异性标记进行过优化。
Zenon 抗体标记试剂盒
(位点特异性)
APEX 抗体标记试剂盒 微刻度蛋白标记试剂盒 SiteClick™ 抗体标记试剂盒
(位点特异性)
抗体标记试剂盒
大刻度抗体及蛋白标记试剂盒 SAIVI™ 快速抗体标记试剂盒
<10 µg 10–20 µg 20–100 µg 100 µg 100 µg 1 mg >1 mg
仅抗体 仅抗体 蛋白及抗体 仅抗体 仅抗体 蛋白及抗体 仅抗体
Alexa Fluor
DyLight        
传统染料(FITC、TRITC、罗丹明、Oregon Green、Texas Red)            
生物素
HRP
pHrodo(用于抗体内吞研究)    
Qdot 探针      
藻红蛋白
叠层和 APC
Pacific Blue
Pacific Orange