SiteClick™ Kits de etiquetado de anticuerpos Duet y Quartet
SiteClick™ Kits de etiquetado de anticuerpos Duet y Quartet
SiteClick™ Kits de etiquetado de anticuerpos Duet y Quartet
SiteClick™ Kits de etiquetado de anticuerpos Duet y Quartet
SiteClick™ Kits de etiquetado de anticuerpos Duet y Quartet
SiteClick™ Kits de etiquetado de anticuerpos Duet y Quartet
Invitrogen™

SiteClick™ Kits de etiquetado de anticuerpos Duet y Quartet

Presentando SiteClick Kits de dúo y cuarteto. Experimente la misma conjugación de anticuerpos covalente, robusta y específica del sitio en la que confía, ahora con un flujo de trabajo más rápido y sencillo. Complete en menos de 24 horas con menos pasos de flujo de trabajo.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de productoCantidad
S11006Kit de modificación de anticuerpos Duet100 μg
S11001Kit de modificación de anticuerpos Quartet5 mg
S11002Kit de modificación de anticuerpos Quartet1 mg
S11003Kit de modificación de anticuerpos Quartet100 μg
S11004Duet Antibody Modification Kit5 mg
S11005Kit de modificación de anticuerpos Duet1 mg
S11007Kit de modificación de anticuerpos Quartet3 x 100 μg
S11008Duet Antibody Modification Kit3 x 100 μg
Número de catálogo S11006
Precio (MXN)
-
Tipo de producto:
Kit de modificación de anticuerpos Duet
Cantidad:
100 μg

SiteClick Los kits de etiquetado de anticuerpos Duet y Quartet se utilizan para crear anticuerpos modificados con azido, específicos del sitio y listos para etiquetar, sin modificaciones genéticas prolongadas. Nuestra enzima impulsada SiteClick El etiquetado une con precisión una fracción azido a las cadenas pesadas de los anticuerpos IgG, preservando los dominios de unión al antígeno para una unión óptima al objetivo. Esta selectividad del sitio se dirige a los dominios de carbohidratos en la región Fc, aplicable a todos los anticuerpos IgG independientemente del isotipo o la especie huésped.

El SiteClick El kit de etiquetado de anticuerpos Quartet ofrece hasta cuatro cargas útiles por anticuerpo (DOS 4) en menos de 24 horas, mientras que SiteClick El kit de etiquetado de anticuerpos Duet permite la conexión de dos cargas útiles (DOS 2) en solo 4 horas.

Características de la SiteClick Los kits de etiquetado de anticuerpos Duet y Quartet incluyen:

  • Modifique cualquier especie o isotipo de anticuerpo IgG con un kit completo
  • Siga un protocolo breve y sencillo
  • Preserve la función de los anticuerpos con un etiquetado eficiente y específico del sitio
  • Consiga resultados consistentes con una química de etiquetado reproducible
  • Desarrollar anticuerpos terapéuticos, conjugados anticuerpo-fármaco, conjugados anticuerpo-oligo, anticuerpos biespecíficos e inmunodiagnósticos.

Una vez modificado con azido, puede elegir entre una variedad de SiteClick Etiquetas de alquino sDIBO o DBCO para unión covalente a través de química de clic sin cobre en condiciones suaves. Disfrute de la flexibilidad de seleccionar diferentes etiquetas fluorescentes, incluidas Alexa Fluor , pHrodo , y LysoLight colorantes, o conjugar otras moléculas como biotina, oligos, toxinas o degradadores.

SiteClick El etiquetado es útil para desarrollar anticuerpos terapéuticos, conjugados anticuerpo-fármaco, productos biológicos y pruebas de inmunodiagnóstico, lo que ayuda a garantizar una alta especificidad, un etiquetado reproducible y un rendimiento preservado de los anticuerpos.

Costumbre SiteClick Servicio de etiquetado de anticuerpos

Desbloquea todo el potencial de tus anticuerpos con nuestro Custom SiteClick Servicio de etiquetado de anticuerpos y etiquetas personalizadas. Si los métodos convencionales han fallado o han reducido la actividad de sus anticuerpos, nuestro equipo de expertos puede ayudarlo. Ofrecemos etiquetas compatibles con SiteClick en formato masivo y etiquetado personalizado con una variedad de moléculas de detección, incluidas Alexa Fluor , LysoLight , y pHrodo colorantes, así como biotina y R-PE.

Interesado en usar SiteClick ¿Tecnología más allá de su investigación interna? Permítanos ayudarle a utilizar esto en la fabricación de sus productos y servicios. Consulte sobre las opciones de licencia para sus aplicaciones comerciales.

Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación)Producción y etiquetado de anticuerpos
Para utilizar con (equipo)Centrífuga de sobremesa
FormatoKit de etiquetado
Tiempo de incubación4-6 h
Tipo de etiquetaGrado de etiquetado: hasta 2
Método de etiquetadoQuímica de clic
Línea de productosSiteClick
Tipo de productoKit de modificación de anticuerpos Duet
Cantidad100 μg
Fracción reactivaAzida
Condiciones de envíoHielo húmedo
EspecieCualquiera
Suficiente para1 Etiquetado
Labeling TargetIgG, Anticuerpos
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
2 °C a 8 °C

Citations & References (2)

Citations & References
Abstract
Oligonucleotide conjugated antibody strategies for cyclic immunostaining.
Authors:Gibbs SL
Journal:Scientific reports
PubMed ID:34903759
Synthesis and In Vivo Evaluation of a Site-specifically Labeled Radioimmunoconjugate for Dual-Modal (PET/NIRF) Imaging of MT1-MMP in Sarcomas.
Authors:Knight JC
Journal:Bioconjugate chemistry
PubMed ID:35867034