Recent searches Clear History
Fale conosco
Alergia à carne vermelha: Entendendo o diagnóstico de uma alergia a carne vermelha induzida por alfa-gal
Suzana, uma mulher de 52 anos sem histórico de alergias, visita seu médico após uma recente ida ao pronto-socorro depois de acordar à 1 hora da manhã com urticária generalizada e anafilaxia. Ela tinha comido carne bovina, salada e vinho no jantar na noite anterior.
O médico de Suzana realiza um histórico clínico completo e um exame físico, e decide fazer testes para alergia a carne mediada por alfa-gal.
Uma mulher sem histórico de alergia visita seu médico após apresentar urticária generalizada e anafilaxia.
Histórico do paciente
História familiar
  • Nenhuma
Histórico pessoal de Suzana
  • Sem histórico de alergias e sem reações anteriores.
  • Teve duas picadas de carrapato.
Resultados do teste ImmunoCAP™ de Suzana
Esses resultados, juntamente com o histórico e os sintomas da paciente, ajudam a confirmar o diagnóstico.
Acompanhamento dos níveis de triptase após a ida ao pronto-socorro (PS):
Nível de triptase
Resultados
Normal
3
No PS
14,5
A elevação transitória de triptase confirma a ativação de mastócitos.
Resultados do teste ImmunoCAP (KUA/l)
Teste
Tipo
Resultados de Suzana
Carne bovina
Alérgeno completo
 6,8
Carne suína
Alérgeno completo
6,5
Cordeiro
Alérgeno completo
6,2
alfa-gal
Componente de alérgeno
 26,7
Diagnóstico diferencial
Seus resultados do teste mostraram que Suzana é sensível a carne bovina, carne suína e cordeiro. Ela apresenta altos níveis de IgE para alfa-gal e corre o risco de apresentar reações sistêmicas ao ingerir carne vermelha.1
DIAGNÓSTICO APERFEIÇOADO
  • O histórico de seu caso, juntamente com os resultados do teste, evidencia um diagnóstico de alergia a carne vermelha induzida por alfa-gal.
PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE
O médicos de Suzana:
  • Orienta-a a evitar qualquer forma de carne vermelha.
  • Também a orienta a ficar atenta para produtos em que há carne oculta, como gelatina de doces e medicamentos. As gelatinas são produzidas com carne suína e podem causar reações.
  • Prescreve um autoinjetor de adrenalina para uso emergencial em casos de reação.
  • Orienta-a, se possível, evitar futuras picadas de carrapato.
  • Informa-a que cofatores, como exercícios físicos, álcool e AINEs podem piorar suas reações a alfa-gal.
ACOMPANHAMENTO
  • Suzana visita seu médico depois de um ano. Ela não teve mais episódios e está indo bem.
As pessoas, lugares e eventos descritos nestes estudos de caso e fotografias não representam pacientes reais e não estão associados de nenhuma forma à Thermo Fisher Scientific.
Referências
  1. Steinke JW, Platts-Mills TAE, Commins SP. The alpha gal story: Lessons learned from connecting the dots. The Journal of allergy and clinical immunology. 2015;135(3):589-597. doi:10.1016/j.jaci.2014.12.1947.