Recent searches Clear History
Fale conosco
Guias de interpretação de testes ImmunoCAP
Diagnosticar e gerenciar alergias com confiança e o apoio de guias de interpretação de testes.
Tenha acesso a informações concisas sobre interpretação de resultados de testes de IgE específica ImmunoCAPTM e sobre possíveis implicações clínicas, que vão te auxiliar no diagnóstico e na elaboração do plano de tratamento do paciente.
Como interpretar os resultados de testes de IgE específica ImmunoCAP
Os resultados dos testes de IgE específica ImmunoCAP indicam o nível de sensibilização do paciente a um alérgeno específico, o que ajuda muito no diagnóstico de doenças alérgicas. 
Results are reported in the amount of IgE antibodies for a specific allergen in kilounits of allergen per liter of blood (kUA/l). 
Results ≥0.1 kUA/l indicate an allergen sensitization, which can be used to help clinically diagnose allergy as long as patient history is taken into account. ImmunoCAP tests alone cannot diagnose a clinical allergy.1
Sensitization levels vary from patient to patient, and there is no standardized numerical amount which indicates the severity of a reaction. Therefore, each patient’s personal symptom history must be considered before diagnosing.
Example:
  • Patient A has a cat allergen sensitization of 10 kUA/l but does not react to cats.
    Patient A is sensitized to cats but not allergic.
  • Patient B has a cat allergen sensitization of 5 kUA/l and experiences severe rhinitis when exposed.
    Patient B may be clinically diagnosed with a cat allergy. 
O papel dos componentes alergênicos nos testes
Revele uma compreensão detalhada das alergias para melhorar os diagnósticos. 
Os testes de componentes de alérgenos medem a sensibilização alérgica a proteínas e/ou carboidratos específicos encontrados em alérgenos inteiros, o que proporciona uma compreensão mais profunda da reatividade cruzada, da gravidade potencial e da tolerância potencial.2
Os testes com componentes de alérgenos podem levar à otimização:2,3
  • Diagnóstico de alergias
  • Controle de alergias
  • Fornecimento de insights sobre tratamentos especializados 
Guias de interpretação de resultados de alergia respiratória
Os perfis respiratórios regionais visam alérgenos ambientais específicos da região onde o paciente mora, permitindo testes e controle mais personalizados. 
Pet Allergy Interpretation Guide
Componentes de alérgenos
A interpretação de componentes alergênicos para alergias a animais de estimação fornece informações sobre reatividade cruzada, o risco de asma e se um paciente é sensibilizado por cão macho ou fêmea.3
Descubra o poder dos perfis de alergia respiratória específicos da região. 
Guias de interpretação de resultados de alergia alimentar
Melhore o controle da alergia alimentar com guias sobre os principais alérgenos alimentares, componentes de alérgenos alimentares e muito mais. 
Egg Allergy Interpretation Guide
Food Allergy Interpretation Guide
Milk Allergy Interpretation Guide
Sesame Allergy Interpretation Guide
Tree Nut Allergy Interpretation Guide
Wheat Interpretation Guide
Peanut Allergy Interpretation Guide
Componentes de alérgenos
Guias de interpretação de componentes alergênicos em alimentos, como nozes, leite, ovos e muito mais, pode fornecer informações sobre reatividade cruzada, potencial gravidade e tolerância a versões cozidas/cruas dos alimentos.3
Descubra mais sobre como os testes de IgE específica ImmunoCAP ajudam no diagnóstico de alergias alimentares.
Receba uma coleção completa de guias de interpretação de testes de IgE específica ImmunoCAP desenvolvidos para auxiliar nos esforços de diagnóstico e controle de alergias nos pacientes. 
Referências
  1. ImmunoCAP Specific IgE Directions for Use 2020 for the Phadia Laboratory Systems.
  2. Canonica, G.W., et al., A WAO - ARIA - GA(2)LEN consensus document on molecular-based allergy diagnostics. World Allergy Organ J, 2013. 6(1): p. 17. 
  3. Matricardi, P.M., et al., EAACI Molecular Allergology User's Guide. Pediatr Allergy Immunol, 2016. 27 Suppl 23: p 77, 79-81, 97, 100, 142-143, 152, 158