Recent searches Clear History
Fale conosco
Aplicativo Phadia™ Xplain ICAP Allergy diagnostics Xplained
Auxílio abrangente à interpretação para melhorar o tratamento de pacientes
O aplicativo Phadia™ Xplain ICAP é um auxílio abrangente à interpretação, gerando relatórios claros de pacientes para obter resultados de testes de IgE específica ImmunoCAPTM, incluindo implicações clínicas, reações cruzadas e informações sobre alérgenos - tudo em um formato acessível. 
Os relatórios personalizáveis de amostras de pacientes do Phadia Xplain ICAP explicam os resultados de testes de IgE específica ImmunoCAP, ajudando os médicos (incluindo usuários de testes de IgE específica não especializados) a diagnosticar e a manejar alergias. Disponíveis em formatos curtos, intermediários e abrangentes, os resultados dos testes são exibidos de forma numérica ou gráfica. Uma descrição concisa dos métodos quantitativos usados para determinar os níveis de IgE é incluída em cada relatório de amostra.
O aplicativo fornece acesso a uma biblioteca de recursos on-line com informações sobre alérgenos e conselhos para pacientes com alergias.
Explore o relatório
Vista direita do instrumento de testes Phadia 200
Otimize a eficiência do laboratório enquanto melhora o serviço aos médicos
O aplicativo Phadia Xplain ICAP é baseado em IgE específica ImmunoCAP, conhecido como a tecnologia padrão ouro usada em diagnósticos de alergia.1
Com base na ciência revisada pelos pares e desenvolvida em colaboração com especialistas em laboratório e alergia, o aplicativo Phadia Xplain ICAP melhora os serviços do seu laboratório para médicos. Ao fornecer explicações padronizadas e automatizadas dos resultados dos testes, ele ajuda a melhorar a eficiência das operações do laboratório. 
Explore o aplicativo pelos olhos de um pediatra.
Conheça o aplicativo da perspectiva de um gerente de laboratório.
Como funciona o aplicativo Phadia Xplain ICAP?
Sendo um complemento baseado em assinatura do software Phadia Prime, o aplicativo Phadia Xplain ICAP, disponível em 21 idiomas, integra-se perfeitamente aos sistemas de informações laboratoriais usando arquivos XML e PDF padrão do setor. Graças à conexão com o Phadia LabCommunity, a ativação ou renovação do aplicativo Phadia Xplain ICAP é gerenciada por meio do Phadia LabCommunity. 
Faça download das nossas fichas técnicas para saber mais sobre os benefícios clínicos e os aspectos de eficiência laboratorial.  
Explore the complete line of Phadia Laboratory Systems.
View all instruments
See all tests that can be run on the Phadia 200.
View tests
View all available tests and instruments.
See Catalog
Esses produtos podem não ser liberados para uso em seu país. Entre em contato com seu representante de vendas para obter informações sobre a disponibilidade específica do produto.