La MGUS ha un significato clinico
La gammopatia monoclonale di significato indeterminato è più di un semplice precursore del mieloma multiplo.
I/Le pazienti con diagnosi di gammopatia monoclonale di significato indeterminato (Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance, [MGUS]) hanno un’aspettativa di vita significativamente ridotta e un maggiore rischio di mortalità per disturbi linfoproliferativi, in particolare il mieloma multiplo. Inoltre, questi/e pazienti presentano un rischio elevato di mortalità da infezioni batteriche, nonché da malattie cardiovascolari, renali ed epatiche1.
Scarica il materiale di letteratura per maggiori informazioni sulla rilevanza clinica della MGUS
Diagramma che illustra i disturbi correlati alla MGUS, la progressione e le condizioni associate
Fare clic sull’immagine per ingrandirla
Cosa sono le gammopatie monoclonali come la MGUS?
Le gammopatie monoclonali sono un gruppo di disturbi caratterizzati dalla produzione di una proteina monoclonale (proteina M) da parte delle plasmacellule clonali. Le proteine M sono anticorpi completamente formati e catene leggere libere che fanno parte dell’anticorpo ma che sono presenti in eccesso. La MGUS è una condizione pre-maligna che può progredire in mieloma multiplo ed essere associata anche a comorbilità multiple. 
Diagramma della progressione delle plasmacellule clonali
Fare clic sull’immagine per ingrandirla
Figura adattata da Kumar8 Nat Rev Dis Primers 2017
Come viene diagnosticata la MGUS?
Circa il 5% della popolazione di età superiore ai 50 anni è affetto da MGUS9.
In genere, la MGUS è asintomatica e nella maggior parte dei casi viene scoperta per caso tramite esami del sangue prescritti per indagini su altre condizioni di salute.  Spesso gli esami del sangue vengono prescritti per alcuni disturbi comuni nella popolazione anziana, quali dolore osseo e lieve anemia. Questi test possono rivelare la presenza di una proteina monoclonale sottostante. Dal punto di vista diagnostico, si parla di MGUS quando10:
Diagramma che illustra come si diagnostica la MGUS
Che cos'è la rilevanza clinica? 
Per i/le pazienti con MGUS esiste un rischio annuo di progressione in mieloma multiplo pari all'1%, rischio che persiste anche nel tempo 1.
La MGUS può progredire anche in gammopatia monoclonale di significato clinico (Monoclonal Gammopathy of Clinical Significance, [MGCS]). Questa condizione si verifica quando le proteine M prodotte dalle plasmacellule clonali sottostanti alla MGUS iniziano ad accumularsi negli organi. Il deposito di proteine M negli organi può causare disfunzioni e danni agli organi. Gli organi più comunemente interessati includono:
Diagramma che illustra gli organi interessati dalla MGCS
Fare clic sull’immagine per ingrandirla
L’espansione delle plasmacellule correlate alla MGUS nel midollo osseo può avere effetti negativi sull’integrità della struttura ossea e sull’ambiente del midollo osseo. Questo può portare a un aumento dei tassi di:5-7
Icona che rappresenta la malattia ossea
Patologie ossee6
La MGUS può essere associata a un aumento del rischio di osteoporosi e di fratture
Icona che rappresenta la trombosi
Trombosi7
I/Le pazienti con MGUS sono a maggior rischio di trombosi, che può causare condizioni quali la trombosi venosa profonda o l'ictus
Icona dell’agente patogeno dell’infezione
Infezioni5
I/Le pazienti con MGUS hanno un rischio più elevato di infezioni batteriche, probabilmente a causa della disfunzione immunitaria
Scarica il materiale di letteratura per maggiori informazioni sulla rilevanza clinica della MGUS
L'importanza di un monitoraggio regolare dei/lle pazienti con MGUS
Le valutazioni dei/lle pazienti devono concentrarsi sui segni precoci di progressione e sullo sviluppo di MGCS e altre comorbilità.
Il tempestivo riconoscimento di questi sintomi consente un intervento precoce e un miglioramento degli esiti per i/le pazienti.
"Penso che un medico di medicina generale si trovi nella posizione ideale per seguire i/le pazienti con gammopatia monoclonale di significato indeterminato (MGUS) e che la frequenza delle valutazioni dovrebbe essere stabilita dall’ematologo che valuta il/la paziente. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, i/le pazienti con MGUS possono essere seguiti/e ogni 6-12 mesi." 
Professor Andrew Spencer
Responsabile del reparto di neoplasie ematologiche e trapianto di cellule staminali e Responsabile della ricerca sul mieloma
The Alfred Hospital, Australia
Gli ematologi possono offrire consulenza specialistica e strumenti di supporto ai medici di medicina generale, che si trovano nella posizione ideale per monitorare i/le pazienti con MGUS a basso rischio. 
Questa animazione è un esempio di alcuni degli strumenti di supporto che siamo in grado di offrire.
Se ti sono piaciuti questi contenuti, ti piaceranno anche questi:
Approfondimento da parte di esperti
Criteri per la diagnosi del mieloma multiplo
Scopri di più sui criteri diagnostici del mieloma multiplo che i medici di base devono conoscere per evitare danni agli organi terminali.
Approfondimento da parte di esperti
Dai segni precoci ai referral per visita ematologica
Sospettare e diagnosticare patologie complesse come le gammopatie monoclonali, incluso il mieloma multiplo, può essere difficile. Guarda questa animazione sulle gammopatie monoclonali.
Bibliografia
  1. Kristinsson SY, Bjorkholm M, Andersson TML, Eloranta S, Dickman PW, Goldin LR, Blimark C, et al. Patterns of survival and causes of death following a diagnosis of monoclonal gammopathy of undetermined significance: a population-based study. Haematologica 2009 2009;94 12:1714-20 as doi: 10.3324/haematol.2009.010066.
  2. Leung N, Bridoux F, Hutchison CA, Nasr SH, Cockwell P, Fermand JP, Dispenzieri A, et al. Monoclonal gammopathy of renal significance (MGRS): when MGUS is no longer undetermined or insignificant. Blood 2012 10/9/2012;120 22:4292-5 as doi: blood-2012-07-445304 [pii];10.1182/blood-2012-07-445304 [doi].
  3. Nobile-Orazio E. Neuropathy and monoclonal gammopathy. In: Said G, Krarup C, editori. Handbook of Clinical Neurology. Elsevier; 2013. pagg. 443-59.
  4. Claveau J-S, Wetter DA, Kumar S. Cutaneous manifestations of monoclonal gammopathy. Blood Cancer Journal 2022 2022/04/11;12 4:58 as doi: 10.1038/s41408-022-00661-1.
  5. Kristinsson SY, Tang M, Pfeiffer RM, Bjorkholm M, Goldin LR, Blimark C, Mellqvist UH, et al. Monoclonal gammopathy of undetermined significance and risk of infections: a population-based study. Haematologica 2012 6/2012;97 6:854-8 as doi: haematol.2011.054015 [pii];10.3324/haematol.2011.054015 [doi].
  6. Kristinsson SY, Tang M, Pfeiffer RM, Bjorkholm M, Blimark C, Mellqvist UH, Wahlin A, et al. Monoclonal gammopathy of undetermined significance and risk of skeletal fractures: a population-based study. Blood 2010 2010;116 15:2651-5 as doi: blood-2010-04-282848 [pii] 10.1182/blood-2010-04-282848.
  7. Kristinsson SY, Fears TR, Gridley G, Turesson I, Mellqvist UH, Bjorkholm M, Landgren O. Deep vein thrombosis after monoclonal gammopathy of undetermined significance and multiple myeloma. Blood 2008 2008;112 9:3582-6 as doi: blood-2008-04-151076 [pii] 10.1182/blood-2008-04-151076.
  8. Kumar SK, Rajkumar V, Kyle RA, van Duin M, Sonneveld P, Mateos MV, et al. Multiple Myeloma. Nat Rev Dis Prim 2017;4 1-20.
  9. Love TJ, Rögnvaldsson S, Thorsteinsdottir S, Aspelund T, Reed ER, Vidarsson B, Onundarson PT, et al. Prevalence of MGUS Is High in the iStopMM Study but the Prevalence of IgA MGUS Does Not Increase with Age in the Way Other Immunoglobulin Subtypes Do. Blood/Presentato da ASH nel 2022;140 Supplement 1:103a as doi: 10.1182/blood-2022-163169.
  10. Rajkumar SV, Dimopolous MA, Palumbo A, Blade J, Merlini G, Mateos MV, Kumar S, et al. International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma. Lancet Oncol 2014 2014;15 12:e538-e48. Pubblicazione elettronica 20141026 as doi: 10.1016/S1470-2045(14)70442-5.
Contattaci
Domande sugli argomenti trattati in questa pagina? Il nostro team è pronto per assisterti.
Compila questo modulo e ti contatteremo
I campi contrassegnati con * sono obbligatori