DynaMag™- Spin Magnet
Invitrogen™

DynaMag™- Spin Magnet

El imán DynaMag™-Spin se ha optimizado para la separación magnética eficaz de todos los tipos de Dynabeads™ (con diámetros deMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
12320D1 unidad
Número de catálogo 12320D
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 unidad
El imán DynaMag™-Spin se ha optimizado para la separación magnética eficaz de todos los tipos de Dynabeads™ (con diámetros de 1 a 4,5 µm) en volúmenes reducidos de muestra (1,5 ml) en tubos de microcentrífugas. El imán DynaMag™-Spin combina una fuerte atracción magnética para llevar a cabo separaciones eficaces con un diseño flexible, inteligente y ergonómico. El imán se adapta cómodamente a la palma de la mano y el ángulo del campo magnético garantiza el aislamiento eficaz de proteínas y ácidos nucleicos en volúmenes reducidos de muestra. La gradilla de muestras se puede retirar fácilmente del imán de la base para la resuspensión, la agitación en vórtex, la agitación de muestras manual o incluso el almacenamiento de muestras en una sala fría.

• Volumen de trabajo óptimo: 10–1500 µl
• Con capacidad para 6 tubos de microcentrífugas de 1,5 ml en espacios numerados
• Un buen control y visibilidad de las muestras
• La gradilla de muestras se puede retirar rápidamente del imán de la base para resuspensión, agitación en vórtex o agitación manual de muestras

Obtenga más información sobre los productos Dynabeads™
• Encuentre productos Dynabeads™ para toda una gama de aplicaciones.
• Busque otros imanes para separaciones Dynabeads™.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
DescripciónImán
Para utilizar con (equipo)DynaMag™
Cantidad1 unidad
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Línea de productosDYNAL, DynaMag
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Contiene un imán DynaMag™-Spin. Almacenar a temperatura ambiente.

Preguntas frecuentes

What are the Gauss levels for the DynaMag-2 and DynaMag-Spin Magnets?

The DynaMag-2 Magnet is 3,500-3,700 minimum Gauss level and the DynaMag-Spin is 3,000-3,500 minimum Gauss level.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

What is the standard conversion of Gauss to Tesla units?

1 Tesla is equivalent to 10,000 Gauss. .

How can I clean my DynaMag magnet?

Spray and/or wipe the DynaMag magnet unit with one of the following cleaning agents:

- 70% (v/v) isopropyl alcohol
- 1% (v/v) sodium hypochlorite solution (bleach)
- 0.1 N HCl solution

Do not submerge the magnet unit in aqueous solutions and avoid prolonged exposure to water or aqueous solutions. Clean with a damp cloth and mild detergent when exposed to harsh solvents. Do not autoclave the magnet unit as heating the magnet to above 70 degrees C can destabilize the magnetic material, resulting in loss of magnetic strength.

What is the difference between the DynaMag-2 Magnet (Cat. No. 12321D) and DynaMag-Spin Magnet (Cat. No. 12320D)?

The DynaMag-2 Magnet can hold 16 standard 1.5 mL or 2 mL microcentrifuge tubes, while the DynaMag-Spin Magnet holds up to 6 standard 1.5 mL microcentrifuge tubes.

What is the definition of superparamagnetic, and what does this mean for my cell isolation application with Dynabeads magnetic beads?

Superparamagnetic means that the Dynabeads magnetic beads exhibit magnetic properties when placed within a magnetic field, but have no residual magnetism when removed from the magnetic field.

This means that your targeted cells, proteins, or nucleic acids are only subjected to magnetic forces during the time the beads are on the magnet. The beads do not aggregate, but remain evenly dispersed in suspension.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Dynabeads Cell Isolation and Expansion Support Center.