Colonnes IC Dionex™ IonPac™ CS20
Le produit réel peut varier
Thermo Scientific™

Colonnes IC Dionex™ IonPac™ CS20

Green features

Déterminez les cations inorganiques et une variété d’amines dans des matrices complexes avec ces colonnes d’échange de cations de grande capacité.

Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceLongueur (métrique)Type de colonneCapacité de colonneFormat
302610250 mm30 µeqCapillaire
302606250 mmColonne analytique750 µeqMicrobore
30260750 mmPré-colonne150 µeqMicrobore
302608250 mmColonne analytique3000 µeqAlésage standard
30260950 mmPré-colonne600 µeqAlésage standard
30261150 mmPré-colonne6 µeqCapillaire
Référence 302610
Prix (EUR)
-
Longueur (métrique):
250 mm
Capacité de colonne:
30 µeq
Format:
Capillaire

Analysez les cations inorganiques et les amines à l’aide des colonnes de chromatographie d’échange d’ions (IC) Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ CS20. Conçues pour compléter les colonnes Dionex IonPac CS18 et Dionex IonPac CS19, les colonnes Dionex IonPac CS20 offrent une grande fenêtre de séparation entre les cations monovalents et divalents. Cela permet d’éluer la plupart des amines après les métaux alcalins, mais avant les métaux alcalino-terreux, en éloignant les amines des ions de matrice qui rendraient normalement la quantification difficile. Sa sélectivité rend la Dionex IonPac CS20 particulièrement utile pour déterminer une variété d’amines alkyle et alcanol.

Performances supérieures dans la séparation des cations inorganiques courants et amines
  • Utilisez la colonne Dionex IonPac CS20 haute capacité pour déterminer les cations inorganiques et amines, y compris les méthylamines, les éthylamines, les éthanolamines et les alcanolamines, dans diverses matrices d’échantillons
  • La phase stationnaire unique fonctionnalisée avec une combinaison de groupes d’acides sulfoniques, phosphoniques et carboxyliques peut tolérer des échantillons acides contenant jusqu’à 100 mM d’ions hydronium (pH 1) avec une perte de performance minimale
  • Utilisable sur une large plage de températures (15-70°C) pour faciliter le développement de méthodes et améliorer les séparations critiques des paires
  • Compatible avec 100 % des solvants organiques (acétonitrile et acétone) pour améliorer la solubilité des analytes, modifier la sélectivité des colonnes et permettre un nettoyage efficace des colonnes
À utiliser avec un système IC haute pression

Un système IC haute pression, tel que le système Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-5000+ HPIC™, Dionex Integrion™ HPIC ou le Dionex ICS-4000 Capillary HPIC, est nécessaire pour faire fonctionner cette colonne dans des conditions normales.

Réduisez vos coûts d’exploitation avec une quantité requise d’éluant moins importante

Les colonnes capillaires Dionex IonPac CS20 offrent les mêmes performances que les colonnes Dionex IonPac CS20 standard bore et microbore, car elles sont garnies du même matériau. Les coûts d’exploitation sont réduits, car le système capillaire fonctionne avec un débit d’éluant de seulement 1 % par rapport à un système standard bore. Il ne nécessite donc qu’une faible quantité d’éluant et produit moins de déchets.

Plusieurs formats disponibles
  • Colonnes analytiques de 4 x 250 mm et 2 x 250 mm
  • Pré-colonnes analytiques de 4 x 50 mm et 2 x 50 mm
  • Colonnes capillaires de 0,4 x 250 mm
  • Pré-colonnes capillaires de 0,4 x 50 mm
  • Les colonnes d’un dia. int. inférieur offrent une sensibilité à la masse accrue, une meilleure conservation des éluants et des réactifs et des coûts d’exploitation inférieurs

Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.

Spécifications
Capacité de colonne30 µeq
Chimie pour les colonnesAcide
Structure de la colonnePEEK
Réticulation55 % DVB
Débit0,012°ml/min
À utiliser avec (application)Échange de cations
À utiliser avec (équipement)Pré-colonne capillaire Dionex IonPac CG20
Concept écologiqueFSC
HydrophobicitéMoyen
Pression max.5000 psi (345 bars)
Matériau de remplissageÉthylvinylbenzène/divinylbenzène
Granulométrie5 μm
QuantitéEach 1
Compatibilité avec les solvantspH de 0 à 7, de 0 à 100 % de solvants HPLC organiques, les alcools doivent être évités
Phase stationnaireRésine macroporeuse
Diamètre (métrique)0,4 mm
FormatCapillaire
Longueur (métrique)250 mm
Unit SizeEach 1