Precolumnas, columnas capilares y columnas de análisis para IC Dionex™ IonPac™ AS16-4 μm
El producto real puede variar
Precolumnas, columnas capilares y columnas de análisis para IC Dionex™ IonPac™ AS16-4 μm
Precolumnas, columnas capilares y columnas de análisis para IC Dionex™ IonPac™ AS16-4 μm
Precolumnas, columnas capilares y columnas de análisis para IC Dionex™ IonPac™ AS16-4 μm
Precolumnas, columnas capilares y columnas de análisis para IC Dionex™ IonPac™ AS16-4 μm
Thermo Scientific™

Precolumnas, columnas capilares y columnas de análisis para IC Dionex™ IonPac™ AS16-4 μm

Green features

Determine los niveles de trazas de perclorato y otros aniones altamente polarizables en agua potable, agua de superficie y agua subterránea con estas columnas de intercambio aniónico.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro (métrico)Tipo de columna
3027570,4 mmColumna capilar
3027580,4 mmPrecolumna
3027552 mmColumna de análisis
3027534 mmColumna de análisis
3027544 mmPrecolumna
302756TS2 mmPrecolumna
Número de catálogo 302757
Precio (CLP)
-
Diámetro (métrico):
0,4 mm
Tipo de columna:
Columna capilar

Determine los niveles de trazas de perclorato y otros aniones altamente polarizables en agua potable, agua de superficie y agua subterránea con estas columnas de intercambio aniónico.

Diseño para un análisis sencillo y sensible
  • Mida fácilmente las concentraciones de trazas de perclorato en matrices de agua potable, aguas superficiales y aguas subterráneas mediante una inyección de bucle grande
  • Mayor eficacia y resolución en comparación con la columna estándar Dionex IonPac AS16
  • Transfiera fácilmente aplicaciones desde la columna Dionex IonPac AS16 a la columna Dionex IonPac AS16-4 µm gracias a la selectividad similar
  • La hidrofobicidad ultrabaja permite un análisis rápido de aniones altamente polarizables (tiosulfato, yoduro, tiocianato y perclorato) con un eluyente isocrático sencillo
  • Ideal para aniones polivalentes, como polifosfatos
Uso con sistemas de IC de alta presión

Se consigue una mayor resolución al emplear partículas de resina más pequeñas, que producen una contrapresión de columna superior a los 3000 psi con velocidades de caudal estándares. Se necesita un sistema de IC de alta presión, como el sistema Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-5000+ HPIC™, el sistema de HPIC Dionex Integrion™ o el sistema de HPIC capilar integrado Dionex ICS-4000 para poder utilizar esta columna en condiciones normales.

Reduzca los costes operativos con requisitos de eluyente inferiores.

Las columnas capilares Dionex IonPac AS16-4 µm proporcionan el mismo rendimiento que las columnas de calibre estándar y microcalibre Dionex IonPac AS16-4 µm porque vienen envasadas con el mismo material. Los costes operativos se reducen porque el sistema capilar funciona solo al 1 % del caudal de eluyente del sistema de calibre estándar, por lo que requiere menos eluyente y produce menos residuos.

Varios formatos disponibles

  • Columnas de análisis de 4 x 250 mm y 2 x 250 mm
  • Precolumnas de análisis de 4 x 50 mm y 2 x 50 mm
  • Columnas capilares de 0,4 x 250 mm
  • Precolumnas capilares de 0,4 x 50 mm
  • Las columnas de un diámetro interno más pequeño proporcionan una sensibilidad de masa superior, conservación de eluyente y reactivo y costes operativos inferiores
Especificaciones
Capacidad de intercambio aniónico1,7 µeq
Capacidad de columna1,7 µeq
Química de columnaHidróxido
Construcción de columnaPEEK
EntrecruzamientoDVB al 55 %
CaudalDe 0,010 a 0,015 mL/min
Para utilizar con (aplicación)Intercambio aniónico
Para utilizar con (equipo)Precolumna capilar Dionex IonPac AG16-4 µm
Características ecológicasFSC
HidrofobicidadUtrabaja
Grupo de intercambio iónicoIon amonio cuaternario de alcanol
Presión máxima5000 psi (345 bar)
Material de embalajeEtilvinilbenceno/divinilbenceno
Tamaño de partículas4 µm
CantidadEach
Compatibilidad del disolventepH de 0 a 14, del 0 al 100 % de disolventes orgánicos para HPLC
Fase estacionariaIonPac AS16
Tipo de columnaColumna capilar
Diámetro (métrico)0,4 mm
FormatoCapilar
Longitud (métrico)250 mm
Unit SizeEach