Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2200149262.hg.1 |
TC2200007043.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2200149262.hg.1 |
ENST00000336726.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2200149262.hg.1 |
ENST00000403975.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2200149262.hg.1 |
NM_152510.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2200149262.hg.1 |
ENST00000336726.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2200149262.hg.1 |
ENST00000403975.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2200149262.hg.1 |
NM_152510.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2200149261.hg.1 |
TC2200007043.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2200149261.hg.1 |
ENST00000336726.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2200149261.hg.1 |
ENST00000403975.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2200149261.hg.1 |
NM_152510.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2200149261.hg.1 |
ENST00000336726.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2200149261.hg.1 |
ENST00000403975.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR2200149261.hg.1 |
NM_152510.3 |
Refseq |