Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164331.hg.1 |
ENST00000484425.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164331.hg.1 |
ENST00000485070.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164331.hg.1 |
ENST00000621392.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164331.hg.1 |
NM_001282789.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164331.hg.1 |
NR_104243.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164331.hg.1 |
ENST00000484425.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164331.hg.1 |
ENST00000485070.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164331.hg.1 |
ENST00000621392.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164331.hg.1 |
NM_001282789.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164331.hg.1 |
NR_104243.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164331.hg.1 |
TC0700009060.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164328.hg.1 |
ENST00000469348.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164328.hg.1 |
ENST00000484425.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164328.hg.1 |
ENST00000485070.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164328.hg.1 |
ENST00000493738.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164328.hg.1 |
NM_001282789.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164328.hg.1 |
NR_104243.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164328.hg.1 |
ENST00000469348.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164328.hg.1 |
ENST00000484425.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164328.hg.1 |
ENST00000485070.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164328.hg.1 |
ENST00000493738.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164328.hg.1 |
NM_001282789.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164328.hg.1 |
NR_104243.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164328.hg.1 |
TC0700009060.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164330.hg.1 |
ENST00000469348.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164330.hg.1 |
ENST00000484425.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164330.hg.1 |
ENST00000485070.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164330.hg.1 |
ENST00000493738.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164330.hg.1 |
ENST00000621392.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164330.hg.1 |
NM_001282789.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164330.hg.1 |
NR_104243.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164330.hg.1 |
ENST00000469348.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164330.hg.1 |
ENST00000484425.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164330.hg.1 |
ENST00000485070.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164330.hg.1 |
ENST00000493738.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164330.hg.1 |
ENST00000621392.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164330.hg.1 |
NM_001282789.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164330.hg.1 |
NR_104243.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0700164330.hg.1 |
TC0700009060.hg.1 |
Clariom D TC |