Nous offrons une vaste sélection de plus de 550 sources allergéniques et mélanges d’allergènes d’IgE spécifiques, notamment les aliments, les pollens, les squames et épithéliums d’animaux, les microorganismes, les venins d’insectes, les allergènes professionnels, et plus encore, offrant ainsi aux cliniciens un niveau plus élevé de certitude diagnostique. Les tests ImmunoCAP™ fournissent une mesure objective des anticorps IgE circulants spécifiques aux allergènes. Des anticorps IgE spécifiques apparaissent suite à une exposition et à une sensibilisation à un allergène.
Il a été démontré que la confiance dans la capacité à diagnostiquer l’allergie augmente lorsque les résultats du test de sources allergéniques ImmunoCAP sont joints aux antécédents cliniques.1,2
Le test IgE spécifiques ImmunoCAP offre d’excellentes performances cliniques :3**
* Chez les patients présentant des symptômes d’eczéma, de respiration sifflante et/ou d’asthme, et de rhinite en soins primaires.
** Selon l’allergène
Nous nous efforçons de maintenir un niveau de qualité aussi élevé que possible. Les résultats doivent être précis non seulement maintenant, mais aussi au fil du temps pour permettre aux cliniciens de suivre l’évolution de la maladie du patient et d’ajuster la prise en charge au besoin.
Notre système qualité et nos contrôles des procédés de production sont conçus pour garantir l’homogénéité des allergènes, ce qui permet aux tests ImmunoCAP de fournir une quantification précise et reproductible des anticorps IgE spécifiques, confirmée dans plusieurs études et programmes de qualité.4,5
Les valeurs ImmunoCAP référencées dans les points de décision diagnostique clinique ne peuvent pas être appliquées aux résultats issus d’autres systèmes de diagnostic.8-11
Facteurs à prendre en compte pour établir un diagnostic final
La valeur diagnostique des titres d’IgE spécifiques quantitatifs est représentée dans une courbe de risque générique. Cette courbe est basée sur des milliers de résultats de tests d’IgE spécifiques ImmunoCAP et montre la relation entre l’augmentation des titres d’IgE et la probabilité croissante d’allergie symptomatique. En règle générale, plus la valeur d’anticorps IgE est élevée, plus la probabilité d’apparition de symptômes lorsque les patients sont exposés à l’allergène est grande.12-14