Recent searches Clear History
Contatti
Test ImmunoCAP per gli Allergeni estrattivi 
Contribuiscono a migliorare la certezza della diagnosi
Questi prodotti potrebbero non essere approvati per l'uso nella tua Nazione. Contatta il tuo Rappresentante commerciale locale per informazioni sulla disponibilità di prodotti specifici.
Offriamo la più ampia gamma di prodotti sul mercato con oltre 550 allergeni interi, tra cui alimenti, pollini, peli e tessuti epiteliali di animali, microrganismi, veleni di insetti, allergeni professionali e altri ancora, offrendo ai Clinici una maggiore certezza diagnostica. I test ImmunoCAP™ garantiscono il dosaggio oggettivo degli anticorpi delle IgE allergene-specifiche in circolo. Gli anticorpi delle IgE specifiche compaiono in seguito all'esposizione e alla successiva sensibilizzazione a un allergene.
Migliorare l'accuratezza affiancando all'anamnesi clinica il test ImmunoCAP per gli Allergeni estrattivi1,2*
È stato dimostrato che l'affidabilità nella diagnosi dell'allergia aumenta quando all'anamnesi clinica vengono aggiunti i risultati del test ImmunoCAP per gli Allergeni estrattivi.1,2
Il test ImmunoCAP per le IgE Specifiche offre prestazioni cliniche eccellenti:3**
  • Sensibilità dall'84 al 95%
  • Specificità dell'85 al 94%
* Nei Pazienti con sintomi di Eczema, respiro affannoso e/o Asma e Rinite nella terapia primaria.
** A seconda dell'allergene
Risultati quantitativi derivanti da test affidabili, resi possibili da elevati standard di qualità
Ci impegniamo costantemente per garantire la migliore qualità possibile. Risultati accurati non solo nell'immediato, ma anche a lungo termine, per consentire ai Medici di monitorare il decorso della malattia e adeguare la terapia, quando necessario.
Il nostro sistema di qualità e i controlli dei processi di produzione sono progettati per garantire la standardizzazione degli allergeni, consentendo ai test ImmunoCAP di fornire una quantificazione precisa e riproducibile degli anticorpi delle IgE specifiche, confermata in molteplici studi e schemi di qualità.4,5
  • Intervallo di misurazione quantitativo reale da 0,1 a 100 kUA/l.6,7
  • Limite di quantificazione basso fino a 0,1 kUA/l.6,7
  • Risultati coerenti con CV <15% per i test ImmunoCAP delle IgE specifiche.4,5
  • Risultati dei test riproducibili nel tempo in differenti laboratori, su tutti i sistemi Phadia, supportando i Laboratoristi.4-6
Le decisioni clinico-diagnostiche supportate dai risultati dei test ImmunoCAP non possono essere applicate a risultati provenienti da altri sistemi diagnostici.8-11
Fattori da considerare per una diagnosi definitiva:
  • Età
  • Grado di atopia 
  • Carico di allergeni 
  • Tipologia o sensibilizzazione agli allergeni 
  • Sintomi precedenti
  • Altri fattori scatenanti
Misurare quantitativamente i livelli delle IgE specifiche comporta vantaggi clinici evidenti
  • È possibile monitorare lo stato allergico del Paziente nel tempo: sviluppo della tolleranza.16,17
  • La sensibilizzazione precoce può essere predittiva di allergie future.14-16
  • Un supporto per diagnosticare l'allergia, identificare gli allergeni sensibilizzanti e le cross-reattività.12
I livelli di IgE specifiche sono correlati al rischio di malattia sintomatica
Il valore diagnostico dei livelli quantitativi delle IgE specifiche viene visualizzato in una curva di rischio generica. Questa curva si basa su migliaia di risultati dei test ImmunoCAP per le IgE specifiche e dimostra la relazione tra l'aumento dei livelli di IgE e la crescente probabilità di allergia sintomatica. Una regola generale è che più alto è il livello di anticorpi delle IgE, maggiore è la probabilità che i sintomi appaiano in seguito ad esposizione all'allergene.12-14
Scopri l'intero portfolio ImmunoCAP.
Visualizza il portfolio
Trova uno strumento per eseguire i test ImmunoCAP.
Visualizza i Sistemi di Laboratorio Phadia
Ottieni informazioni scientifiche su allergeni estrattivi e componenti molecolari allergeniche.
Consulta Allergen Encyclopedia
Riferimenti
  1. Duran-Tauleria, E., et al., The utility of specific immunoglobulin E measurements in primary care. Allergy, 2004. 59 Suppl 78: p. 35-41.
  2. Niggemann, B., M. Nilsson, and F. Friedrichs, Paediatric allergy diagnosis in primary care is improved by in vitro allergen-specific IgE testing. Pediatr Allergy Immunol, 2008. 19(4): p. 325-31.
  3. Johansson, S.G., ImmunoCAP Specific IgE test: an objective tool for research and routine allergy diagnosis. Expert Rev Mol Diagn, 2004. 4(3): p. 273-9.
  4. UKNEQAS for specific IgE: Pooled CV (%) during 2011-2017.
  5. Quality Club Specific IgE; pooled CV (%) during 2003-2017.
  6. van Hage, M., C. Hamsten, and R. Valenta, ImmunoCAP assays: Pros and cons in allergology. J Allergy Clin Immunol, 2017. 140(4): p. 974-977.
  7. Directions for use. ImmunoCAP specific IgE.
  8. Wood RA, Segall N, Ahlstedt, S et al. (2007) Accuracy of IgE antibody laboratory results. Ann Allergy Asthma Immunol. 99: 34-41.
  9. Wang J, Godbold JH, Sampson HA. (2008) Correlation of serum (IgE) tests performed by different assay systems. J Allergy Clin Immunol 121(5):1219–24.
  10. Cox L, Williams B, Sicherer, S et al. (2008) Pearls and pitfalls of allergic diagnostic testing:report from the American College of Allergy, Asthma and Immunology/American Academy of Allergy/Asthma and Immunology Specific IgE Test Task Force. Ann Allergy Asthma Immunol. 101(6):580-92.
  11. Boyce B, Assa’ad A, Wesley Burks A et al. (2010) Guidelines for the diagnosis and management of food allergy in the United States: report of the NIAID-sponsored expert panel. J Allergy Clin Immunol. 126(6 Suppl): S1-58.
  12. Soderstrom, L., et al., A further evaluation of the clinical use of specific IgE antibody testing in allergic diseases. Allergy, 2003. 58(9): p. 921-8.
  13. Sampson, H.A., Utility of food-specific IgE concentrations in predicting symptomatic food allergy. J Allergy Clin Immunol, 2001. 107(5): p. 891-6.
  14. Shek, L.P., et al., Determination of food specific IgE levels over time can predict the development of tolerance in cow's milk and hen's egg allergy. J Allergy Clin Immunol, 2004. 114(2): p. 387-91.
  15. Illi, S., et al., The natural course of atopic dermatitis from birth to age 7 years and the association with asthma. J Allergy Clin Immunol, 2004. 113(5): p. 925-31.
  16. Eigenmann, P.A., et al., Testing children for allergies: why, how, who and when: an updated statement of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Section on Pediatrics and the EAACI-Clemens von Pirquet Foundation. Pediatr Allergy Immunol, 2013. 24(2): p. 195-209.
  17. Wood, R.A., The likelihood of remission of food allergy in children: when is the optimal time for challenge? Curr Allergy Asthma Rep, 2012. 12(1): p. 42-7.