Pubblicato: settembre 2026
Revisionato dal punto di vista medico da:
Gary Falcetano, PA-C, AE-C
I sintomi nasali e dei seni paranasali sono comuni durante la stagione del raffreddore e dell’influenza. Se persistono o si ripresentano, l’infezione potrebbe non essere l’unica causa da considerare. Anche una malattia allergica, comprese le allergie associate agli allergeni presenti negli ambienti interni, può contribuire ai sintomi respiratori.¹
Quando la causa rimane poco chiara, considera l’allergia nella diagnosi differenziale. test ImmunoCAP™ Specific IgE possono aiutare a identificare la sensibilizzazione alle IgE quando vengono interpretati nel contesto dell’anamnesi del paziente. I risultati possono supportare la valutazione diagnostica delle condizioni allergiche e non allergiche.²
Quali sintomi si sovrappongono tra raffreddore, sinusite e allergia agli ambienti interni?
La sovrapposizione dei sintomi respiratori può rendere difficile distinguere queste condizioni.3-5
| Sintomi/condizione | Raffreddore | Sinusite | Allergia agli ambienti interni |
Congestione nasale |
|
|
|
Naso che cola |
|
|
|
Tosse |
|
|
|
Starnuti |
|
|
|
Occhi pruriginosi e lacrimosi |
|
|
|
Mal di testa |
|
||
| Pressione ai seni paranasali/disagio facciale | |||
| Può persistere o ripresentarsi con l’esposizione |
= il sintomo può manifestarsi; i soli sintomi potrebbero non consentire di distinguere chiaramente queste condizioni
Quando dovresti considerare l’allergia?
Poiché i sintomi possono sovrapporsi, il quadro clinico può essere più informativo dei singoli sintomi.
Valuta se i sintomi:
- Persistono o si ripresentano oltre la durata tipica di una malattia respiratoria
- Presentano un andamento stagionale o sono associati a specifiche esposizioni ambientali o ad allergeni
- Includono occhi pruriginosi e lacrimosi o altre caratteristiche suggestive di una malattia allergica
- Si manifestano insieme all’asma o a una storia di malattia allergica
Infezione e allergia possono coesistere. Può essere presente un’infezione virale mentre una malattia allergica sottostante aumenta il carico respiratorio complessivo del paziente.1 Quando si sospetta un’allergia, considera un test mirato per le IgE specifiche per ottenere una prova obiettiva della sensibilizzazione agli allergeni.2
Quali esposizioni ad allergeni presenti negli ambienti interni dovresti considerare?
Se l’allergia rientra nella diagnosi differenziale, considera la relazione tra i sintomi e l’ambiente del paziente.
Tra gli allergeni rilevanti presenti negli ambienti interni possono esserci gli acari della polvere domestica, i derivati epidermici di gatto e cane, le muffe e gli allergeni degli scarafaggi. I sintomi associati a animali domestici, polvere domestica, mobili imbottiti, moquette o ambienti umidi possono supportare un’ulteriore valutazione per l’allergia agli ambienti interni.
Valuta se i sintomi peggiorano in un determinato ambiente, si ripresentano dopo un’esposizione simile o migliorano quando il paziente si allontana dal fattore scatenante sospetto. Questi schemi possono aiutare a identificare gli allergeni più rilevanti da analizzare e a supportare un approccio più mirato ai test per le IgE specifiche.
Considera l’intero apparato respiratorio
I sintomi nasali o dei seni paranasali ricorrenti potrebbero non essere limitati alle vie aeree superiori. Quando sono presenti anche tosse o respiro sibilante, considera il coinvolgimento delle vie aeree inferiori, poiché malattie allergiche, infezioni virali e asma possono interessare l’apparato respiratorio.6
Quando i test ImmunoCAP specific IgE possono fare chiarezza?
L’anamnesi clinica rimane centrale per la diagnosi, ma i soli sintomi potrebbero non distinguere le cause allergiche da quelle non allergiche.2 Quando si sospetta un’allergia, un test ematico mirato per le IgE specifiche può fornire una prova obiettiva della sensibilizzazione allergica.
ImmunoCAP™ allergy solutions definiscono lo standard per la diagnostica in vitro delle allergie, offrendo risultati clinicamente comprovati e riproducibili che consentono una diagnosi e una gestione affidabili delle allergie.3,7-10
I test ImmunoCAP Specific IgE forniscono risultati quantitativi che possono aiutare a:
- Confermare o escludere la sensibilizzazione allergica
- Identificare la sensibilizzazione ad allergeni clinicamente rilevanti
- Supportare una diagnosi e una pianificazione del trattamento più informate²
- Supportare una gestione appropriata e contribuire a ridurre i trattamenti non necessari
Come devono essere selezionati e interpretati i test per le IgE specifiche?
Concentra i test sugli allergeni rilevanti per i sintomi e le esposizioni del paziente. Un risultato positivo per le IgE specifiche indica una sensibilizzazione e deve essere interpretato insieme al quadro clinico. Quando la sensibilizzazione è coerente con sintomi persistenti o ricorrenti, i risultati possono contribuire a orientare decisioni assistenziali più mirate.²
Domande frequenti
Considera i test per le IgE specifiche quando l’anamnesi clinica suggerisce che l’allergia possa contribuire a sintomi respiratori persistenti o ricorrenti. Ciò può includere pazienti i cui sintomi sono collegati a esposizioni rilevanti, si ripresentano secondo uno schema coerente o persistono oltre la durata tipica di un’infezione respiratoria.
Un risultato positivo per le IgE specifiche indica una sensibilizzazione e deve essere interpretato insieme al quadro clinico.²
Un risultato negativo può aiutare a escludere la sensibilizzazione all’allergene testato. Interpreta il risultato nel contesto dell’anamnesi clinica e delle esposizioni del paziente per determinare se debbano essere considerate altre cause allergiche o non allergiche.2
Inizia dall’anamnesi clinica del paziente e seleziona gli allergeni clinicamente rilevanti sulla base delle esposizioni sospette.² I test ImmunoCAP Specific IgE possono essere prescritti per singoli allergeni oppure, ove disponibili, tramite profili* definiti localmente. Le modalità di prescrizione e i codici dei test variano in base al laboratorio e al mercato.
*Il profilo ImmunoCAP non è un prodotto con marchio CE e non è commercializzato da Thermo Fisher Scientific. È un pannello di test definito dal laboratorio, costituito da singoli prodotti ImmunoCAP™ per allergeni con marchio CE, ordinati separatamente con le relative denominazioni ufficiali e i numeri di catalogo.