Recent searches Clear History
Contatti
Utilizzo dei likelihood ratios nei laboratori di diagnostica delle malattie autoimmuni
Article
EliA™ autoimmune test solutions
Pubblicato: giugno 2026
Revisione medica da parte di: 
Mercè Tena Campos, Responsabile degli affari scientifici
Cosa sono, perché sono importanti e quale valore aggiungono ai referti
In Thermo Fisher Scientific promuoviamo approcci basati sulle evidenze per l'interpretazione dei risultati, che includono l'uso di likelihood ratios ( LRs*) specifici per intervallo.
Combinando evidenze peer-reviewed con la progettazione quantitativa dei test, Thermo Fisher permette ai laboratori di trasformare i risultati numerici dei test in informazioni clinicamente significative, rafforzando il ruolo della diagnostica delle malattie autoimmuni nel processo decisionale clinico.
Cos'è un likelihood ratio?1,2
Un likelihood ratio indica quanto un determinato risultato di un test sia più (o meno) probabile in pazienti con una malattia rispetto ai soggetti che non ne sono affetti. Valori superiori a 1 aumentano la probabilità di malattia, mentre valori inferiori a 1 la riducono.
Grafico che mostra l'equazione del likelihood ratio
Adattato da: Deane KD, et al. From autoantibody test results to decision making: Incorporating likelihood ratios within medical practice. Autoimmun Rev. 2024;103537.
A differenza della sensibilità o della specificità, che riassumono le prestazioni del test rispetto a una singola soglia, i likelihood ratios possono essere definiti per risultati o intervalli specifici. In genere, quanto più un risultato si discosta dal valore di cutoff, maggiore è la variazione della probabilità di malattia.
Perché dovrebbero interessare un laboratorio?1-4
Molti referti di laboratorio classificano ancora i risultati come negativi, dubbi o positivi. Tuttavia, i livelli di anticorpi spesso riflettono un continuum di probabilità di malattia che si perde nelle classificazioni semplificate.
1. Comunicare il significato clinico, non solo i numeri
Un LR traduce le unità di misura specifiche del test (per esempio, U/ml, UI/ml, CU, rapporto) in un contesto clinico fornendo informazioni clinicamente applicabili. Per esempio:
“Questo risultato è 27 volte più probabile in un soggetto con artrite reumatoide rispetto a uno senza artrite reumatoide.”
2. Ridurre il rischio di interpretazione errata dei risultati debolmente positivi
I clinici possono sovrastimare la probabilità di malattia in presenza di un risultato positivo. I likelihood ratios quantificano quanto i livelli specifici di un risultato (per esempio, i titoli anticorpali) modifichino tale probabilità: titoli più bassi corrispondono spesso a LR inferiori, mentre titoli più elevati tendono a generare LR maggiori. Quando vengono combinati con la probabilità pre-test, i LR supportano un’interpretazione più accurata dei risultati e possono contribuire a ridurre il rischio di interpretazioni errate.
3. Consentire un'interpretazione armonizzata
I test per le malattie autoimmuni presentano un’elevata variabilità in termini di unità di misura, cutoff, calibrazione e prestazioni.
Poiché i LR specifici per intervallo derivano dalle prestazioni cliniche di un determinato test, consentono un’interpretazione clinica più standardizzata. I likelihood ratios applicati ai test EliA™ consentono un’interpretazione coerente quando vengono utilizzati con risultati generati dai Sistemi di Laboratorio Phadia™.
4. Fornire informazioni clinicamente rilevanti
Sensibilità e specificità descrivono la frequenza con cui un test è positivo o negativo in pazienti con e senza malattia. I clinici hanno bisogno dell'opposto di queste informazioni: in che modo i risultati sono associabili alla presenza di una malattia. I likelihood ratios offrono una risposta a questo quesito clinico.
Qual è il vantaggio per i medici prescrittori?1,2
Better diagnostic reasoning
I likelihood ratios quantificano in che misura il risultato di un test modifica la probabilità di malattia.
Partendo dalla probabilità pre-test, il clinico utilizza i LR per rivalutare la probabilità di malattia dopo il test (probabilità post-test). Questa informazione intuitiva può essere integrata con i dati derivanti dall’anamnesi clinica, dall’esame clinico e dagli accertamenti diagnostici strumentali.
More precise interpretation of antibody levels
I likelihood ratios specifici per intervallo calcolati, per esempio, dal test EliA™ CCP illustrano come la progettazione dei test quantitativi supporti l'interpretazione differenziata. Questo permette ai clinici di andare oltre una semplice classificazione positiva/negativa verso una valutazione più accurata della probabilità di malattia. 
Clearer communication with patients
Invece di limitarsi a comunicare che il test è positivo, i medici possono aggiungere: "Per esempio, a questo livello, questo risultato è 27 o addirittura più di 100 volte più probabile nei soggetti malati rispetto a quelli non malati". In questo modo è possibile ottenere un contesto più chiaro e prendere più facilmente decisioni condivise.
Esempio:
  1. Risultato del test EliA CCP di 100 EliA U/ml → LR ~27; 
  2. Risultato del test EliA CCP di >340 EliA U/ml → LR ~107
In che modo i laboratori possono implementare i LR?2-4
Gli studi multicentrici pubblicati hanno stabilito LR specifici per intervallo per molti test per gli autoanticorpi, permettendo ai laboratori di allineare i risultati dei test con intervalli LR basati sulle evidenze.
Poiché i LR relativi a uno specifico test riflettono le sue prestazioni cliniche e non soltanto le unità di misura proprie del test, favoriscono un’interpretazione clinica più coerente e, una volta definiti, possono essere implementati senza la necessità di ulteriori studi di esito su larga scala. È importante notare, tuttavia, che i LR specifici per intervallo sono specifici per un determinato tipo di test e non sono intercambiabili tra diversi metodi e produttori.
In Thermo Fisher, supportiamo l'implementazione della refertazione basata sui LR specifici per intervallo nell’ambito di un approccio clinicamente integrato alla diagnostica delle malattie autoimmuni. Grazie al supporto di evidenze peer-reviewed, il portfolio EliA™ consente l'allineamento con gli intervalli dei LR pubblicati per rafforzare il processo decisionale clinico.
Riepilogo1-4
I LR nella diagnostica delle malattie autoimmuni quantificano in quale misura il risultato di un test aumenta o riduce la probabilità di una malattia. A differenza della refertazione basata su un risultato positivo/negativo, i LR traducono i livelli anticorpali in variazioni della probabilità di malattia, consentendo un’interpretazione più precisa.
  • I risultati debolmente positivi possono avere un impatto diagnostico limitato (LR ~1–3).
  • Livelli anticorpali elevati sono quasi sempre associati a una forte evidenza diagnostica (LR >10).
  • I LR sono indipendenti dalle unità di misura specifiche del test e consentono un'interpretazione più coerente tra test diversi.
Implementando i likelihood ratios specifici per intervallo, i laboratori possono migliorare l'interpretazione clinica, ridurre le diagnosi errate e aumentare il valore dei referti di laboratorio.
Thermo Fisher supporta questo approccio offrendo soluzioni basate sulle evidenze all'interno del portfolio EliA™.
Per ulteriori informazioni
Contatta il tuo rappresentante locale di Thermo Fisher Scientific per maggiori informazioni sull'introduzione dei likelihood ratios nella diagnostica delle malattie autoimmuni. 
Bibliografia
  1. Deeks JJ, et al. Statistics notes: Diagnostic tests 4: likelihood ratios. BMJ. 2004;329:168–169.
  2. Deane KD, et al. From autoantibody test results to decision making: Incorporating likelihood ratios within medical practice. Autoimmun Rev. 2024;103537.
  3. Bossuyt X, et al. Reporting likelihood ratio in autoimmune serology: Just a theory or feasible in practice? Clin Chem. 2024;70(3):482–485.
  4. Fierz W, et al. Likelihood ratio approach and clinical interpretation of laboratory tests. Front Immunol. 2021;12:655262.