Recent searches Clear History
Fale conosco
Clínicos gerais e a identificação da poliautoimunidade
Case study
Polyautoimmunity
Poliautoimunidade refere-se à presença de mais de uma doença autoimune em um único paciente.1 As doenças autoimunes frequentemente compartilham fatores de risco genéticos e ambientais, aumentando a probabilidade de que os pacientes desenvolvam múltiplas doenças autoimunes ao longo da vida.2-4 Os clínicos gerais (CGs) têm uma oportunidade única de desempenhar um papel fundamental na detecção e intervenção precoces que podem transformar significativamente os resultados e a qualidade de vida dos pacientes.5-7 Este artigo explora um estudo de caso fictício inspirado em cenários da vida real para demonstrar a importância da intervenção precoce do CG e dos testes autoimunes.
Reconhecendo padrões de poliautoimunidade: a jornada de Sarah*
* Caso fictício inspirado em cenários reais
Identificação do paciente
  • Nome do paciente: Sarah
  • Idade do paciente: 24 anos
  • Sexo do paciente: feminino 
A principal queixa de Sarah
"Tenho me sentido extremamente cansada nos últimos meses e tenho tido episódios frequentes de diarreia e dor abdominal."
Histórico da doença atual 
  • Início: os sintomas começaram há vários meses 
  • Sintomas: dor abdominal, fadiga generalizada
  • Duração: persistente por vários meses
  • Caráter: dor abdominal intermitente, distensão abdominal, diarreia
  • Fatores agravantes/aliviantes: Os sintomas são persistentes; ausência de fatores aliviantes claros 
  • Radiação: a dor abdominal não irradia
  • Frequência: episódios frequentes de diarreia e dor abdominal
  • Gravidade: fadiga e letargia que afetam as atividades diárias e o desempenho no trabalho
Histórico médico anterior 
  • Diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1 há 10 anos
  • Medicamentos: regime de insulina (dosagem e frequência não especificadas)
  • Alergias: sem alergias conhecidas a medicamentos ou alimentos
Histórico familiar
Não foram fornecidos detalhes sobre o histórico familiar de doenças autoimunes
Histórico social 
Não fumante, uso ocasional de álcool, recentemente se mudou devido ao trabalho
Análise sistêmica
Gastrointestinal: diarreia frequente, dor abdominal, distensão abdominal
Exame físico 
  • Sinais vitais: dentro dos limites normais
  • Achados positivos pertinentes: perda de peso significativa, sinais de fadiga
  • Achados negativos pertinentes: sem estresse agudo, sem febre
Diagrama de Venn mostrando a sobreposição entre a doença de Graves e a síndrome de Sjögren
Avaliação
Problemas primários: fadiga, perda de peso e sintomas gastrointestinais inexplicáveis
Possíveis diagnósticos diferenciais:
Planejar
Exames iniciais solicitados:
  • Teste sorológico para doença celíaca: Anticorpos anti-transglutaminase IgA tecidual (tTG-IgA) e IgA sérica total
  • Função tireoidiana e painel de autoanticorpos: TSH, T4 livre, T3 livre, anti-TPO, anti-TG e anticorpos anti-receptor de TSH 
  • Painel metabólico abrangente: Eletrólitos, função hepática, função renal e marcadores nutricionais
  • Avaliação do controle glicêmico: glicemia plasmática em jejum e HbA1c
  • Análise de fezes para condições gastrointestinais: Antígeno de Heliocbacter pylori, calprotectina fecal e sangue oculto
Acompanhamento após os resultados dos exames
  • Resultado positivo para o teste de tTG-IgA, sugerindo fortemente doença celíaca.
  • Encaminhamento para um gastroenterologista para confirmação da biópsia endoscópica.
  • Uma vez confirmado, encaminhamento a um nutricionista para orientação alimentar e educação sobre a adesão estrita a uma dieta sem glúten.
  • Acompanhamentos regulares para monitorar tanto o diabetes quanto a doença celíaca recém-diagnosticada.
Monitoramento contínuo
Monitoramento contínuo programado para avaliar o controle do diabetes, a adesão à dieta sem glúten e qualquer potencial disfunção da tireoide no futuro.
Sequela: restaurando a qualidade de vida
Com os encaminhamentos certos e um plano de tratamento estruturado, Sarah teve um progresso significativo em meses. Seus sintomas melhoraram, ela recuperou o peso, seus níveis de energia voltaram ao normal e sua saúde mental melhorou.
Principais informações para clínicos gerais
Investigação precoce
Considerada a prevalência da poliautoimunidade no diabetes mellitus tipo 1, os CGs devem proativamente considerar as condições autoimunes quando os sintomas se estenderem além das flutuações glicêmicas esperadas. Pesquisas indicam um maior risco de doenças autoimunes adicionais em pacientes com diabetes tipo 1.8,9
Expansão dos testes autoimunes:
A utilização de painéis autoimunes abrangentes pode ajudar a diagnosticar doenças autoimunes precocemente. Essa abordagem ajuda a identificar pacientes com poliautoimunidade latente, na qual os autoanticorpos estão presentes sem sintomas clínicos, facilitando o encaminhamento oportuno a especialistas e prevenindo complicações.3,5,8,9
Clínicos gerais são a porta de entrada:
Os clínicos gerais desempenham um papel importante na identificação de padrões de risco e na coordenação dos encaminhamentos especializados. O envolvimento imediato de especialistas garante uma intervenção oportuna, reduzindo complicações como osteoporose, anemia e condições neurológicas no caso de uma doença celíaca não diagnosticada e em progressão.9,10
Vigilância contínua:
A triagem de rotina em pacientes de alto risco é essencial, dada a probabilidade de desenvolvimento de outras doenças autoimunes ao longo do tempo. O reconhecimento precoce permite encaminhamentos oportunos e melhores resultados em longo prazo.9,11
Conclusão
Este estudo de caso ressalta o papel crítico dos CGs no reconhecimento de padrões de poliautoimunidade, permitindo o encaminhamento precoce a especialistas e prevenindo atrasos desnecessários no tratamento. Ao se aproveitarem das ferramentas diagnósticas e terem uma visão abrangente, os clínicos gerais podem identificar pacientes em risco mais cedo, melhorando sua qualidade de vida e os resultados de saúde a longo prazo.
Etapas acionáveis para CGs
Considere um teste abrangente para autoanticorpos: inclua autoanticorpos contra tireoide e a detecção da doença celíaca em pacientes com diabetes tipo 1.Ao reconhecer padrões de poliautoimunidade precocemente, os clínicos gerais podem proporcionar melhores cuidados e melhorar significativamente os resultados dos pacientes.
1. Diferencie os sintomas relacionados à autoimunidade:
Distingue os sintomas gastrointestinais relacionados a condições autoimunes de outros distúrbios, incluindo a síndrome do intestino irritável.
2. Consulte especialistas:
Garanta o encaminhamento oportuno a especialistas para confirmação e tratamento da suspeita de doença autoimune.5
3. Mantenha-se atualizado:
Acompanhe a atualização das diretrizes das doenças autoimunes para fornecer cuidados proativos.
Referências
  1. Anaya JM. The diagnosis and clinical significance of polyautoimmunity. Autoimmun Rev. 2014;13(4-5):423-426.
  2. Miller FW. The increasing prevalence of autoimmunity and autoimmune diseases: An urgent call to action for improved understanding, diagnosis, treatment, and prevention. Curr Opin Immunol. 2023;80:102266.
  3. Matusiewicz A, et al. Polyautoimmunity in rheumatological conditions. Int J Rheum Dis. 2019;22(3):386-391.
  4. Samuels H, et al. Autoimmune disease classification based on PubMed text mining. J Clin Med. 2022;11(15):4345. 
  5. Urruticoechea-Arana A, et al. Development of an application for mobile phones (App) based on the collaboration between the Spanish Society of Rheumatology and Spanish Society of Family Medicine for the referral of systemic autoimmune diseases from primary care to rheumatology. Reumatol Clin (Engl Ed). 2020;16(5):373-377.
  6. Tripathi P, et al. The kaleidoscope of polyautoimmunity: An odyssey of diagnostic dilemmas. Cureus. 2024;16(4):e57799.
  7. Kernder A, et al. Delayed diagnosis adversely affects outcome in systemic lupus erythematosus: Cross sectional analysis of the LuLa cohort. Lupus. 2021;30(3):431-438.
  8. Celis-Andrade M, et al. Prevalence of latent and overt polyautoimmunity in type 1 diabetes: A systematic review and meta-analysis. Diabetes Metab Syndr. 2024;18(2):135-142. 
  9. Zingone F, et al. Celiac disease-related conditions: Who to test? Gastroenterology. 2024;167(1):64-78.
  10. Lindfors K, et al. Coeliac disease. Nat Rev Dis Primers. 2019;5(1):3.
  11. Bliddal S, et al. Recent advances in understanding autoimmune thyroid disease: the tallest tree in the forest of polyautoimmunity. F1000Res. 2017;6:1776.