Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174378.hg.1 |
ENST00000423538.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174378.hg.1 |
NM_001286184.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174378.hg.1 |
NM_014655.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174378.hg.1 |
NR_104408.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174378.hg.1 |
NR_104411.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174378.hg.1 |
NR_104412.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174378.hg.1 |
ENST00000423538.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174378.hg.1 |
NM_001286184.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174378.hg.1 |
NM_014655.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174378.hg.1 |
NR_104408.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174378.hg.1 |
NR_104411.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174378.hg.1 |
NR_104412.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174378.hg.1 |
TC0100010159.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174392.hg.1 |
ENST00000359511.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174392.hg.1 |
ENST00000423538.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174392.hg.1 |
ENST00000469537.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174392.hg.1 |
NM_001286184.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174392.hg.1 |
NM_014655.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174392.hg.1 |
NR_104408.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174392.hg.1 |
NR_104411.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174392.hg.1 |
ENST00000359511.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174392.hg.1 |
ENST00000423538.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174392.hg.1 |
ENST00000469537.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174392.hg.1 |
NM_001286184.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174392.hg.1 |
NM_014655.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174392.hg.1 |
NR_104408.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174392.hg.1 |
NR_104411.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174392.hg.1 |
TC0100010159.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174381.hg.1 |
ENST00000359511.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174381.hg.1 |
ENST00000423538.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174381.hg.1 |
NM_001286184.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174381.hg.1 |
NM_014655.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174381.hg.1 |
NR_104408.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174381.hg.1 |
NR_104411.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174381.hg.1 |
NR_104412.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174381.hg.1 |
ENST00000359511.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174381.hg.1 |
ENST00000423538.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174381.hg.1 |
NM_001286184.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174381.hg.1 |
NM_014655.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174381.hg.1 |
NR_104408.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174381.hg.1 |
NR_104411.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174381.hg.1 |
NR_104412.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100174381.hg.1 |
TC0100010159.hg.1 |
Clariom D TC |